相关的肝细胞培养基
Dulbecco 改良 Eagle 培养基 (DMEM) ,低糖,不含酚红、谷氨酰胺,用于原代肝细胞的短期培养。
Hepatozyme-SFM 是一种无血清、酚红的培养基,用于长期维持肝细胞表型表达,包括活性和诱导型细胞色素 P450 和活性 II 相酶。
相关肝专用试剂
肝脏消化培养基是一种胶原酶-分散酶培养基,适用于解离活的肝脏细胞。 
肝脏灌注培养基是一种平衡盐缓冲溶液,专门配制用于清洗肝脏的血液、防止凝血并松解细胞与细胞的接触。
相关基质
AlgiMatrix™ 3D 培养系统是非动物源性生物支架,用于开发更能预测疾病状态和药物反应的细胞培养模型。 