Search Thermo Fisher Scientific
我们的肝细胞培养试剂将确保您的代谢研究获得成功。 它们经我们的科学家团队进行了优化,可与我们的肝细胞产品一起使用,从而获得较高质量的结果。
我们也提供多种肝细胞相关培养基和试剂,以便客户自行分离肝细胞。
William's E 培养基
我们推荐无酚红的 William's E培养基。这是一种营养丰富的培养基,适用于涉及 LC-MS/MS 分析的肝细胞研究。
肝细胞解冻培养基 (HTM)
肝细胞解冻培养基 (HTM) 采用专有配方,旨在提高肝细胞的复苏成活率,同时在细胞冷冻保存后去除冷冻保护剂。 HTM 已被证明可以获得更健康的肝细胞,并具有始终如一的高活力。
CHRM® 培养基(冻存肝细胞复苏培养基)
冻存肝细胞复苏培养基 (CHRM®) 采用专有配方,旨在提高肝细胞的复苏成活率,同时在细胞冷冻保存后去除冷冻保护剂。 经证明,CHRM® 在恰当使用时可获得始终具有较高活力的更健康肝细胞(图1)。
图1:CHRM® 和 DMEM 在增强冻存后肝细胞活力的能力比较。 显示的数据是对单个批次人冻存肝细胞进行的126次实验的平均值。
CHRM® 是 APSciences Inc. 的商标
HepExtend™ 添加剂 (50X)
HepExtend™ 添加剂 (50X) 是一种浓缩的添加剂,旨在延长冻存原代肝细胞的培养寿命。在 HepExtend™ 添加剂与William’s E 培养基和肝细胞维持培养添加剂中一起培养时,原代人肝细胞批次将存活并保持功能10天或更长时间,具体取决于细胞批次和其他检测条件。 HepExtend™ 添加剂不含生长因子、细胞因子、胎牛血清或药物小分子。
肝细胞解冻与铺板培养添加剂
肝细胞解冻与铺板培养添加剂包含通过预验证的胎牛血清、地塞米松和青霉素-链霉素混合溶液、牛胰岛素、GlutaMAX™ 和 HEPES,可作为 500 mL 无酚红的 William‘s E培养基或合适的替代备基础培养基的添加剂,用于接种新鲜或冻存的肝细胞。
肝细胞维持培养添加剂
肝细胞维持培养添加剂包含地塞米松和青霉素-链霉素混合溶液、ITS+(胰岛素、转铁蛋白、硒复合物、BSA 和亚油酸)、GlutaMAX™ 和 HEPES,可作为 500 mL 无酚红的 William’s E 或合适的替代基础培养基的添加剂,用于孵育悬浮培养或铺板培养的肝细胞。
细胞培养用鼠尾 I 型胶原
胶原是细胞培养中较常用的细胞外基质 (ECM) 蛋白,可促进细胞贴附和分化。 除 5 mg/mL 的 I 型胶原溶液外,我们还提供用 I 型胶原预包被的6孔、24孔及96孔板,以供肝细胞实验使用。
Geltrex™ 低生长因子基底膜基质
Geltrex™ 基质是一种可溶的低生长因子 (RGF) 基底膜提取物 (BME),由 Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 肿瘤细胞之间特殊的连续片状细胞外基质中纯化而来。 Geltrex™ 基质为三维 (3D) 培养研究奠定了基础。
冻存肝细胞解冻和接种培养的视频演示
仅供科研使用,不可用于诊断目的。