Search Thermo Fisher Scientific
高品质肝细胞存活率高,具有与体内类似的酶表达水平和正确的细胞形态,能够更好地展现体外/体内相关性,更合理地决定化合物的命运。经验丰富的技术人员、已获专利的分离技术、再辅以相关的放行标准,有助于确保您获得最高品质的冻存肝细胞。
我们经球体验证的肝细胞是现有的冻存人细胞,能够在您自己的实验室中生成肝球体。每瓶中至少包含 500 万个活细胞,足够 16 块 96 孔的肝球体培养板使用。
购买单瓶,即可享有便利实惠、功能强大的混合肝细胞。我们的混合人肝细胞存活率高,代谢活跃,汇聚了具有代表性的不同供体肝细胞,这些肝细胞使用我们正在申请专利的新 CellStream Isolation Technology™,为您的药物代谢研究和其他生物测定提供一致和可预测的结果。
我们的肝细胞库应用广泛,包括固有清除率、转运、毒理学、生物化学和细胞生物学研究。
使用混合的肝细胞将单个供体差异和批次间差异降到最低,从而获得更为一致的结果。此外,研究表明混合的肝脏细胞的代谢活性代表种群平均值。
我们的 5 供体可铺板人肝细胞适合持续 >5 天的铺板代谢应用,并提供:
每瓶 50 供体混合肝细胞含有 25 个男性供体和 25 个女性供体的肝细胞,每瓶 10 供体混合肝细胞含有 5 个男性供体和 5 个女性供体的肝细胞。两种产品均适合短期代谢应用,并提供:
冻存人肝细胞,适合在铺板和悬浮代谢应用中使用。 评估每个批次表达功能性主动摄取转运的能力。 对于冻存悬浮肝细胞,使用油旋法。 牛磺胆酸盐、地高辛和雌二醇 17β 葡萄糖醛酸(E2-17G),摄取型转运体和外排型转运体 NTCP 和 BSEP、OATP1B3 和 MDR1 以及 OATP 和 MRP2 的底物。
冻存人肝细胞,适合在铺板和悬浮代谢应用中使用。对于铺板肝细胞,使用典型的细胞色素 P450 底物——咪达唑仑、甲苯磺丁脲和右美沙芬分别评估 CCYP3A4⁄5、CYP2C9 和 CYP2D6 的酶功能。 对于悬浮批次,对每个批次进行表征,确定 CYP1A2、CYP2B6、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP2E1、CYP3A4、CYP3A4/5 和 FMO 的活性。进一步表征 HEP10(TM) 混合批次,确定 NTCP、OATP1B3 和 OATP 转运体通路。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。