用于生成生理学相关结果的体外工具
使用即用型人和动物肝细胞进行体外代谢试验,可以更快地开始临床前研究项目。
查看订购信息     获取更多信息
充分表征,以实现结果最大化
高品质肝细胞存活率高,具有与体内类似的酶表达水平和细胞形态,能够更好地展现体外/体内相关性,更准确的验证化合物的的作用。 经验丰富的技术人员、已获专利的分离技术、再辅以严格的放行标准,确保您获得最高品质的冻存肝细胞。每个批次都经过以下测试:
  • 一期和二期酶活性
  • 正确的形态
  • 存活率一般 >75%
  • 贴壁效率
  • 单细胞层的形成和完整性
了解更多有关人肝细胞表征的信息
经预先验证,可直接用于您的应用
为助力您的实验,各批次的肝细胞都按特定应用要求进行了验证:
  • 悬浮肝细胞——适用于大多数短期代谢研究
  • 可铺板的肝细胞——用于诱导、铺板代谢和转运体应用
了解有关我们的应用试验和规格的更多信息
多个批次、可大批量供应
我们的许多肝细胞批次都可大批量供应(>500瓶)——非常适合多个工作地点的长期研究。
请发送电子邮件至 hepaticproducts@thermofisher.com,您当地的技术销售专员或我们的技术和客户支持团队将帮助您获得符合您需求的批次。
简化的工作流程
冻存肝细胞随时可用。
使用时,只需在 37°C 温度下快速解冻(<2 分钟),在 CHRM® 培养基中用离心法去除冷冻保护剂,持续 10 分钟,然后重悬于含添加剂的 William's E 培养基中。
如果要铺板肝细胞,推荐使用我们胶原蛋白包被、Geltrex 基质蛋白铺板的培养板。查看我们的解决方案和肝细胞培养试剂页面获取更多信息。
冻存肝细胞的运输和储存条件是什么?
冻存肝细胞以液氮的气相运输,该液氮储存在称为干燥 LN2 气相运输罐或杜瓦瓶的无害容器中。 杜瓦瓶的内部温度维持在 -140°C 和 -160°C 之间,未开封情况下,通常可存储 5-7 天。 收到肝细胞并将其转移到实验室长期使用的 LN2 杜瓦瓶中后 ,杜瓦瓶将退回至预付费退货运输标签上列出的地址以供重复使用。
收到一批冻存肝细胞后,请小心迅速地将小瓶转移到液氮的气相中,并在使用前将温度维持在 -135°C 或以下。 如果冷冻小瓶的温度在实验前升高,会影响到肝细胞的存活率、功能和活性。
冻存肝细胞是否有有效期?
如果妥善保存,冻存肝细胞可在液氮的气相中(-135°C 或以下)保存数年。 因此,冻存肝细胞非常适合时间长达数月的试验。
肝细胞解冻后可在培养基中保存多长时间?
与永生化细胞系不同,肝细胞属于不能无限期培养的原代细胞。 解冻的悬浮肝细胞仅供最长孵育时间为 4-6 小时的短期实验使用。 可铺板的肝细胞,附着于胶原蛋白包被的塑料器具,其代谢活性一般可维持 5-7 天。
如果我正在寻找具有特定特征的肝细胞,应该与谁联系?
我们的肝细胞已通过资格预审,并按照诱导、短期代谢和转运体摄取等应用进行出售。 如果您需要具有特定 P450 值或供体规格的细胞,请发送电子邮件至 hepaticproducts@thermofisher.com 或拨打(866)952-3559,我们的肝生物学技术支持团队将为您推荐具体批次。