Search Thermo Fisher Scientific
可以简化和提高农药、除草剂与农药残留分析的样品制备和耗材。我们为高通量实验室提供了自动化样品制备解决方案,如加速溶剂萃取平台。我们还提供更传统的 QuEChERS 样品制备产品,适合较小的实验室和针对难处理基质的检测分析。
赛默飞TRACE™ GC产品可提供药典要求的有机氯、有机磷、拟除虫菊酯类农药常规检测的成熟方案,如不分流进样监测22种有机氯类和14种有机磷类农药。线性范围、线性相关系数和检测限均完全优于《中国药典》2015版第一、二法规定的限值要求,是QA/QC 实验室及研究机构的理想选择。
GCMS和GCMSMS产品 具备稳健耐用的ExtractaBrite™ 离子源和双灯丝组件设计,无需卸真空可更换整个离子源,智能的软件采集模式充分满足不同层次的高通量筛查和定量的测定需求。结合赛默飞 QuEChERS 分散固相萃取和/或 加速溶剂萃取 方法,可对中药中的农残进行更高效环保的提取和更高灵敏度的分析,结果优于现行参考方案!
TSQ Fortis™ 是基于主动离子管控技术(AIM+)的全新三重四级杆质谱平台,含双曲面分段四极杆和增强型RF的DC的电子组件,可以为日常检测和严苛分析提供耐用灵敏的优质性能,赛默飞依据2015版《中国药典》第四法,可提供串联液质农残检测前所未有的高选择性(H-SRM)和最佳灵敏度。
可以简化和提高农药、除草剂与农药残留分析的样品制备和耗材。我们为高通量实验室提供了自动化样品制备解决方案,如加速溶剂萃取平台。我们还提供更传统的 QuEChERS 样品制备产品,适合较小的实验室和针对难处理基质的检测分析。
赛默飞TRACE™ GC产品可提供药典要求的有机氯、有机磷、拟除虫菊酯类农药常规检测的成熟方案,如不分流进样监测22种有机氯类和14种有机磷类农药。线性范围、线性相关系数和检测限均完全优于《中国药典》2015版第一、二法规定的限值要求,是QA/QC 实验室及研究机构的理想选择。
GCMS和GCMSMS产品 具备稳健耐用的ExtractaBrite™ 离子源和双灯丝组件设计,无需卸真空可更换整个离子源,智能的软件采集模式充分满足不同层次的高通量筛查和定量的测定需求。结合赛默飞 QuEChERS 分散固相萃取和/或 加速溶剂萃取 方法,可对中药中的农残进行更高效环保的提取和更高灵敏度的分析,结果优于现行参考方案!
TSQ Fortis™ 是基于主动离子管控技术(AIM+)的全新三重四级杆质谱平台,含双曲面分段四极杆和增强型RF的DC的电子组件,可以为日常检测和严苛分析提供耐用灵敏的优质性能,赛默飞依据2015版《中国药典》第四法,可提供串联液质农残检测前所未有的高选择性(H-SRM)和最佳灵敏度。
针对中药在种植、储存等过程中易产生的一些真菌毒素,如黄曲霉毒素、赭曲霉毒素、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮和展青霉毒素等,赛默飞根据药典指导原则,开发了11种真菌毒素的液相方法供常规检测,同时还能提供16种真菌毒素三重四级杆液质的定量确证方法包和51 种真菌毒素的高分辨液质筛查方法包,以满足客户不同层次的测定需求。
液相色谱法(LC-FLD)同时测定四种黄曲霉毒素B1、B2、G1 和 G2
中药中的有害物质除了农药和真菌毒素外,还可能涉及植物毒素,甚至是西药类非法添加等成分,Q Exactive™四极杆 Orbitrap 质谱仪集“扫描速度,高分辨率,质量精度和高灵敏度”于一体,具备实时极性切换且持久稳定的卓越性能,结合TraceFinder软件可为用户提供“一站式”全方位高通量筛查与高分辨定量分析的终极方案。
采用TRACE 1310GC结合Triplus-RSH 三合一自动进样器可依照2015版药典新增第二法气相色谱法检测SO2,赛默飞同时还提供第三法离子色谱法的技术方案。
赛默飞提供低端到高端的元素分析系列产品,轻松满足2015版《中国药典》对27种中药材及全部注射液中Pb, As, Hg, Cd, Cu和Al, Fe, Ba, Cr (规定采用ICP-MS的建议元素)的检测要求。
为了正确评价药物中砷汞的形态架态和毒性,赛默飞除了提供2015版药典新增的HPLC-ICP-MS联用方法外,还推荐使用IC-ICP-MS联用的新方案,紧跟国际元素形态分析的发展趋势。