中药研究专属工作流程
中药组成成分复杂、作用环节多样,中药药效物质基础以及临床疗效机理的阐明,已成为中医药现代化研究的重要内容。如何快速地从海量的质谱数据中获取有价值的信息,减轻繁重的数据处理工作量,成为广大中医药研究工作者的心声。
赛默飞的Compound Discoverer软件针对中药成分鉴定、体内代谢转化和代谢组学的研究提供特别定制的数据处理工作流程,可在线或离线进行未知成分的搜库鉴定,并行查找多母药的代谢物,可视化的统计差异分析及pathway分析。另有LipidSearch™软件可对脂质代谢进行可视化轮廓分析和差异比较。结合赛默飞强大的蛋白组学研究策略,和“一站式”生物功能信息学阐释的“iOmics”平台,可实现中医药多组学的全方位深度研究。
high-end-research-pic-1
Compound Discoverer针对天然产物目标性鉴定和非目标性鉴定的数据处理工作流程
专题资源
近年来“多组学”的研究思路已经越来越广泛地应用于传统中医药的研究,赛默飞可以提供全面而强大的多组学方案:详情请参阅“代谢组学和脂质组学”和“蛋白组学
专题资源
high-end-research-pic-1
Compound Discoverer针对天然产物目标性鉴定和非目标性鉴定的数据处理工作流程
专题资源
近年来“多组学”的研究思路已经越来越广泛地应用于传统中医药的研究,赛默飞可以提供全面而强大的多组学方案:详情请参阅“代谢组学和脂质组学”和“蛋白组学
专题资源
Orbitrap平台助力中药深度研究
赛默飞的Orbitrap超高分辨质谱系列可以为中药物质基础研究提供最准确的化学式测定,最可靠的结构式解析(多级碎裂模式),媲美高端三重四级杆的定量性能,优良的稳定重现性为组学研究的首选,Orbitrap系列质谱将为中医药研究提供顶尖的平台。
广受欢迎的Orbitrap系列质谱产品
Orbitrap Exploris™ 240 质谱仪
Orbitrap Exploris 240质谱仪
  • 最高240,000的分辨率让质荷比相差mDa级别的干扰物无处遁形;最快22Hz的扫描速度和1.4Hz的极性切换扫描速度保证化合物定性分析百无一漏
  • 全新的离子路径设计,结合更加强悍的高场Orbitrap,带来前所未有的性能表现
  • EASY-IC内标校正源,可实现连续5天质量偏移小于1ppm,仪器超强的质量稳定性表现、节省仪器维护成本与精力
  • AcquireX智能化数据依赖型采集模式,自动实时更新方法的包含列表和排除列表,以获得更多低丰度化合物的二级碎片信息,实现复杂样品的深度分析
  • 体积最小的Orbitrap高分辨质谱仪,体积约为QE系列的一半,为实验室节省更多空间
high-end-research-240-c
  点击放大
结合靶向和非靶向方法优点,在宽线性范围内,获取更加全面数据,及准确定量。
high-end-research-product-2
Q Exactive 系列
  • 共轭双曲面四级杆+ Orbitrap杂交技术
  • 实时极性切换扫描确保单针进样的信息最大化
  • 高端三重四级杆相当的定量灵敏度、重现性和线性范围
  • 代谢组学、脂质组学、蛋白组学研究的首选平台
high-end-research-pic-11
Q-Exactive™的三种定量模式
high-end-research-product-3
Orbitrap Fusion系列
  • 共轭双曲面四级杆+超高场Orbitrap+双压线性离子阱的革命性杂交技术
  • 全新动态扫描管理最大化三种质量分析器的工作效率,更快识别更多化合物
  • CID/HCD三种碎裂模式可以在MSn任意一级使用Orbitrap或离子阱检测,结构解析更透彻
  • 代谢组学、脂质组学、蛋白组学研究的高端理想平台
high-end-research-pic-12
 点击放大
Orbitrap Fusion Lumos™采用紫外光解离(UVPD)获得查尔酮HCD碎裂(蓝色)外独有的碎片(黄色)形式
Orbitrap Exploris™ 240 质谱仪
Orbitrap Exploris 240质谱仪
  • 最高240,000的分辨率让质荷比相差mDa级别的干扰物无处遁形;最快22Hz的扫描速度和1.4Hz的极性切换扫描速度保证化合物定性分析百无一漏
  • 全新的离子路径设计,结合更加强悍的高场Orbitrap,带来前所未有的性能表现
  • EASY-IC内标校正源,可实现连续5天质量偏移小于1ppm,仪器超强的质量稳定性表现、节省仪器维护成本与精力
  • AcquireX智能化数据依赖型采集模式,自动实时更新方法的包含列表和排除列表,以获得更多低丰度化合物的二级碎片信息,实现复杂样品的深度分析
  • 体积最小的Orbitrap高分辨质谱仪,体积约为QE系列的一半,为实验室节省更多空间
high-end-research-240-c
  点击放大
结合靶向和非靶向方法优点,在宽线性范围内,获取更加全面数据,及准确定量。
high-end-research-product-2
Q Exactive 系列
  • 共轭双曲面四级杆+ Orbitrap杂交技术
  • 实时极性切换扫描确保单针进样的信息最大化
  • 高端三重四级杆相当的定量灵敏度、重现性和线性范围
  • 代谢组学、脂质组学、蛋白组学研究的首选平台
high-end-research-pic-11
Q-Exactive™的三种定量模式
high-end-research-product-3
Orbitrap Fusion系列
  • 共轭双曲面四级杆+超高场Orbitrap+双压线性离子阱的革命性杂交技术
  • 全新动态扫描管理最大化三种质量分析器的工作效率,更快识别更多化合物
  • CID/HCD三种碎裂模式可以在MSn任意一级使用Orbitrap或离子阱检测,结构解析更透彻
  • 代谢组学、脂质组学、蛋白组学研究的高端理想平台
high-end-research-pic-12
 点击放大
Orbitrap Fusion Lumos™采用紫外光解离(UVPD)获得查尔酮HCD碎裂(蓝色)外独有的碎片(黄色)形式
CMD SchemaApp code