Search Thermo Fisher Scientific
欲解决多种应用中的分析挑战,您需要在工作时使用适当的工具。赛默飞世尔科技多年积累的可靠光谱测定技术已与行业专家和日常使用者的知识相结合,产生了一系列 NIR 分析仪。在客户致力于为其产品实现质量源于设计的目标时,这些切合所需的分析仪可为其提供支持—无论是生产线、工厂车间、装货码头还是仓库。
为确定 NIR 是否为适合您应用的理想选择,以下应用列表包含许多不同行业的示例,是我们的 NIR 专家多年来与客户合作产生的成果。
了解有关近红外测试优势的更多信息,以便:
傅里叶近红外 (FT-NIR) 是一项适用于对农产品从原材料 ID 和分级、加工监控到最终产品 QA 整个价值链进行质量监测的理想技术。是否要分析食品、饲料或饮料?了解 Thermo Scientific Antaris II FT-NIR 分析仪如何帮助用户自始至终确保产品质量。
一些具体应用包括:
液体
乳制品
烘焙食品
使用 NIR,通过满足所有合规性需求的分析工作流程支持连续或批量生产并提供高质量产品。
QC 实验室中的最终产品质量保证
应用无损技术以满足高通量需求。
过程分析技术 (PAT) 和过程
利用 PAT 尽量降低风险并降低您的成本。
生物工艺
受益于生物工艺上游和下游在线分析采样方法的灵活性。
问题 | NIR 解决方案 |
---|---|
直接分析粉末和液体。避免片剂产品包衣不均匀,或者 API 含量变化超出预期的情况。如何在不进行大量耗时的检测的情况下验证片剂和 API 的均匀性? | Antaris II NIR 光谱仪可使用带片剂自动进样器的同时进行反射和漫透射光谱检测,评估片剂包衣的一致性(反射)并定量分析 API 含量均匀性(透射)。这种非破坏性技术允许对片剂进行进一步分析,以找到片剂不一致的根本原因。 |
在储存过程中,冻干材料会变色。如何快速找出问题所在? | 使用带有积分球的 Antaris II NIR 光谱仪直接通过玻璃容器测量材料。这种方法让您无需打开密封容器的情况下即可测定水分、效价、特性、纯度和稳定性。通过包装材料进行稳定性试验变得快速简单。 |
当批量连续化生产过程中,中间产品出现异常。如何将这种出现异常的可能性降至最小? | 将 Antaris MX NIR 分析仪用作过程中多个点的连续在线检查,以实时执行分析。这使您可以快速调整生产过程中的条件,最大限度地提高产品产量和一致性,降低批次不合格的风险。 |
热熔挤出 (HME) 药物配方 API 始终在接受限度内。怎样才能确保 API 的均匀性,以免出现不良批次? | 使用 Antaris MX NIR 分析仪,光纤探头连接到挤出机的出口模头,连续测量 API 和其他成分含量。这种方法可确保产品的一致性,并防止浪费高价值的材料。 |
完整的系统资格认证 | 系统验证 | ||
21 CFR Part 11 工具 | 操作员培训 ✓ 技术&应用 ✓ 了解 SOP ✓ 完整的培训记录 |
特点 | 优点 |
---|---|
直接分析粉末和液体 | 不需使用溶剂和危险化学品 |
通过玻璃及包装材料直接检测 | 非破坏性,无需样品制备 |
与色散或滤光系统相比,具备更高的分辨率 | 对许多药物原料药具有更好的特异性 |
简单且可重现的分析 | 减少操作员差异性 |
分析比许多技术更快 | 检测速度更快,实现更高的通量 |
可通过光纤进行远程采样 | 更灵活的采样和在线分析 |
事半功倍:在 QC 实验室或生产车间内,利用 Antaris 系列 FT-NIR 分析仪来提高效率、减少浪费并确保产品质量。
聚合物表征
在不需要样品制备和危险化学品的情况下表征聚合物。
生物燃料的分析
NIR 进行线内、在线或近线采样的能力有助于您的设备为其进程建立理想的监控標準規範。