手持式 XRF 和 LIBS 分析仪选择指南
 ApolloXL5XL3tNiton XL2 PlusXL2 100GNiton DXLNiton XLp
 Niton ApolloNiton XL5 PlusNiton XL3t GOLDD+Niton XL2 PlusNiton XL2 100GNiton DXLNiton XLp
分析规格
技术LIBSXRFXRFXRFXRFXRFXRF
分析源1064 nm 激光,电荷耦合器件 (CCD)5W X 射线管,超大面积硅漂移检测器 (SDD)2W X 射线管,硅漂移检测器 (SDD)2W X 射线管,硅漂移检测器 (SDD)2W X 射线管,Si-PIN 检测器2W X 射线管,
Si-PIN 检测器
Cd-109 同位素,CdTe & Si-PIN 检测器
元素范围1C、Al、Si、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Nb、Mo、WMg-U
(超低含量的轻元素检测),Na(基于光谱的检测)
Mg-UMg-UTi-BiTi-PbPb
光斑尺寸50 µm(标配)
8 mm(标配)
3 mm(可选)
8 mm(标配)
3 mm(可选)
8 mm(标配)8 mm(标配)
8 mm(标配)
3 mm(可选)
不适用
仪器规格
重量26.4 lbs.2.8 lbs.3.4 lbs.3.4 lbs.3.4 lbs.17 lbs.3.0 lbs.
尺寸12.0 x 13.0 x
4.0 in.
9.5 x 8.2 x
2.7 in.
9.6 x 9.0 x
3.8 in.
10.0 x 10.8 x
4.0 in.
10.0 x 10.8 x
4.0 in.
15.6 x 8.1 x
10.4 in.
9.8 x 10.5 x
3.8 in.
内存读取容量35,000< 130,000< 10,000< 10,000< 10,000< 10,000< 10,000
功能
显示屏可调角度翻转可调角度翻转可调角度翻转固定角固定角固定角固定
触摸屏/方向键
微观摄像机
宏观摄像机
蓝牙4
GPS
WiFi
热插拔电池
防溅 + 防尘
(IP54 等级)
即将推出!  
检测器保护不适用 
此表并非详尽无遗,仅详细介绍了 Niton XRF 和 LIBS 产品系列的畅销产品。仪器规格和应用因型号而异。提供额外校准和配置。欲了解更多信息,请与销售代表洽谈。
1.元素范围取决于选定的校准模式。 2.显示的重量包括电池。 3.包括光谱。如果包括宏观/微观图像,则可以保存的读数较少。 4.可实现与 PC、打印机、条形码读取器和外部 GPS 的连接。
 ApolloXL5XL3tNiton XL2 PlusXL2 100GNiton DXLNiton XLp
 Niton ApolloNiton XL5 PlusNiton XL3t GOLDD+Niton XL2 PlusNiton XL2 100GNiton DXLNiton XLp
金属/合金
碳钢、低合金钢
★★★
★★
L 级不锈钢
★★★
废旧金属
回收
★★
★★
★★★
★★
材料可靠性
鉴定 (PMI)
★★★
★★★
★★
★★
制造
QA/QC
★★
★★★
★★
★★
涂层
金属涂层 
★★★
★★
贵金属
珠宝和贵金属分析 
★★
★★
★★
★★★
汽车催化剂 
★★★
采矿
绿地勘探 
★★★
★★
石油和天然气勘探 
★★★
★★
品位控制 
★★★
★★
稀土元素  
★★★
环境危害
土壤 
★★★
★★
工业用含铅涂料 
★★
★★
住宅用含铅涂料      
★★★
灰尘、空气过滤器 
★★
消费品
儿童玩具、
服装、珠宝、家具
★★★
★★
RoHS/无卤素 WEEE 
★★★
★★
艺术与考古
金属制品、颜料、陶瓷等。 
★★★
★★
★ = 良好,★★ = 较好,★★★ = 最优;评级系统评估分析性能、仪器尺寸外型、规格和应用需求。
此表并非详尽无遗,仅详细介绍了 Niton XRF 和 LIBS 产品系列的畅销产品。仪器规格和应用因型号而异。提供额外校准和配置。欲了解更多信息,请与销售代表洽谈。
 ApolloXL5XL3tNiton XL2 PlusXL2 100GNiton DXLNiton XLp
 Niton ApolloNiton XL5 PlusNiton XL3t GOLDD+Niton XL2 PlusNiton XL2 100GNiton DXLNiton XLp
分析规格
技术LIBSXRFXRFXRFXRFXRFXRF
分析源1064 nm 激光,电荷耦合器件 (CCD)5W X 射线管,超大面积硅漂移检测器 (SDD)2W X 射线管,硅漂移检测器 (SDD)2W X 射线管,硅漂移检测器 (SDD)2W X 射线管,Si-PIN 检测器2W X 射线管,
Si-PIN 检测器
Cd-109 同位素,CdTe & Si-PIN 检测器
元素范围1C、Al、Si、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Nb、Mo、WMg-U
(超低含量的轻元素检测),Na(基于光谱的检测)
Mg-UMg-UTi-BiTi-PbPb
光斑尺寸50 µm(标配)
8 mm(标配)
3 mm(可选)
8 mm(标配)
3 mm(可选)
8 mm(标配)8 mm(标配)
8 mm(标配)
3 mm(可选)
不适用
仪器规格
重量26.4 lbs.2.8 lbs.3.4 lbs.3.4 lbs.3.4 lbs.17 lbs.3.0 lbs.
尺寸12.0 x 13.0 x
4.0 in.
9.5 x 8.2 x
2.7 in.
9.6 x 9.0 x
3.8 in.
10.0 x 10.8 x
4.0 in.
10.0 x 10.8 x
4.0 in.
15.6 x 8.1 x
10.4 in.
9.8 x 10.5 x
3.8 in.
内存读取容量35,000< 130,000< 10,000< 10,000< 10,000< 10,000< 10,000
功能
显示屏可调角度翻转可调角度翻转可调角度翻转固定角固定角固定角固定
触摸屏/方向键
微观摄像机
宏观摄像机
蓝牙4
GPS
WiFi
热插拔电池
防溅 + 防尘
(IP54 等级)
即将推出!  
检测器保护不适用 
此表并非详尽无遗,仅详细介绍了 Niton XRF 和 LIBS 产品系列的畅销产品。仪器规格和应用因型号而异。提供额外校准和配置。欲了解更多信息,请与销售代表洽谈。
1.元素范围取决于选定的校准模式。 2.显示的重量包括电池。 3.包括光谱。如果包括宏观/微观图像,则可以保存的读数较少。 4.可实现与 PC、打印机、条形码读取器和外部 GPS 的连接。
 ApolloXL5XL3tNiton XL2 PlusXL2 100GNiton DXLNiton XLp
 Niton ApolloNiton XL5 PlusNiton XL3t GOLDD+Niton XL2 PlusNiton XL2 100GNiton DXLNiton XLp
金属/合金
碳钢、低合金钢
★★★
★★
L 级不锈钢
★★★
废旧金属
回收
★★
★★
★★★
★★
材料可靠性
鉴定 (PMI)
★★★
★★★
★★
★★
制造
QA/QC
★★
★★★
★★
★★
涂层
金属涂层 
★★★
★★
贵金属
珠宝和贵金属分析 
★★
★★
★★
★★★
汽车催化剂 
★★★
采矿
绿地勘探 
★★★
★★
石油和天然气勘探 
★★★
★★
品位控制 
★★★
★★
稀土元素  
★★★
环境危害
土壤 
★★★
★★
工业用含铅涂料 
★★
★★
住宅用含铅涂料      
★★★
灰尘、空气过滤器 
★★
消费品
儿童玩具、
服装、珠宝、家具
★★★
★★
RoHS/无卤素 WEEE 
★★★
★★
艺术与考古
金属制品、颜料、陶瓷等。 
★★★
★★
★ = 良好,★★ = 较好,★★★ = 最优;评级系统评估分析性能、仪器尺寸外型、规格和应用需求。
此表并非详尽无遗,仅详细介绍了 Niton XRF 和 LIBS 产品系列的畅销产品。仪器规格和应用因型号而异。提供额外校准和配置。欲了解更多信息,请与销售代表洽谈。
XRF Technology eBook
下载免费 XRF 电子书!
“适用于非科学家的 XRF 技术”
有兴趣学习 XRF 技术的工作原理吗?如需了解 X 射线荧光背后的科学及其如何在您的业务中发挥作用,请下载电子书。该电子书由我们的专家团队制作,您将从中学习基础知识,了解可能受益于手持式 XRF 的行业及更多信息!
下载电子书
下载免费 LIBS 电子书!
“适用于非科学家的 LIBS 技术”
想了解 LIBS 技术的工作原理吗?如需了解激光诱导击穿光谱背后的科学,请下载电子书。该电子书由我们的专家团队制作,您将从中了解哪些业务可以从便携式 LIBS 中获益、该技术的工作原理、购买 LIBS 分析仪时应考虑的方面等等!
下载电子书
下载免费的 LIBS 电子书!
“专为非研究人员开发的 LIBS 技术”
想了解 LIBS 技术的工作原理吗?下载电子书,了解我们专家团队所开发的激光诱导击穿光谱 (LIBS) 技术背后的科学知识,您会了解到,便携式 LIBS 为您的工作所带来的好处、该技术的工作原理、购买 LIBS 分析仪的注意事项,以及更多其他内容!
下载电子书
服务与支持
查找经销商
关注我们