HDI-Airborne-Contaminants-230x195
优化空气污染物环境分析
当个人和公共安全受到威胁时,若完全依赖耗时的非现场测试实验室,则风险太大。无论您是需要分析铅尘擦拭物以确定污染物的扩散情况,还是分析空气过滤器以避免工人暴露于空气中的高浓度污染物,亦或避免暴露于石棉,Thermo Scientific Niton XRF 分析仪和 Thermo Scientific microPHAZIR 分析仪都可以提供即时、明确和合理的结果。
为您的空气污染物分析工具包找到理想的补充品。
申请演示
精选空气污染物监测应用
粉尘分析
粉尘
从加速获得血铅升高 (EBL) 调查结果到验证控制系统的完整性,再到减排后清除测试,现场分析粉尘擦拭物的能力为铅和环境专业人员带来了明显优势。可通过 XRF 分析仪快速获得结果,使环境专业人员能够在现场提出具体建议,从而为特别易于吸入污染粉尘的拆迁和装修人员提供额外保护。
  • 指导铅减排清除活动
  • 防止清除测试失败
  • 加快减排后的重新入住
石棉分析
石棉
石棉的鉴定和减排是环境机构、制造商和当地社区日益关注的问题。检查人员需要快速评估、定性和报告拆迁和装修工地以及制成品中石棉的存在,从而降低人员暴露的风险。传统实验室分析会增加鉴定过程的时间和费用。
使用 Thermo Scientific microPHAZIR AS 分析仪即时进行现场筛查,可降低石棉暴露风险。microPHAZIR AS 手持式分析仪利用近红外光谱,尤其适用于现场使用,可准确、即时地鉴定现场含石棉材料 (ACM)。
  • 避免由等待实验室结果造成的高成本延误
  • 在不影响准确性的前提下简化检验流程
  • 准确鉴定所有六种受管制的石棉纤维
空气过滤器
空气过滤器
使用 Niton XRF 分析仪测量空气过滤器,确保工人和环境的安全。承包商、工业卫生检查员和监管机构依靠我们的手持式分析仪,来满足 NIOSH 方法7702对 37 mm 个人空气监测过滤器的分析要求(适用于监测工人暴露于空气传播铅),以及 OSHA 配套方法 ID-204 的要求。
  • 实时铅水平监测
  • 保护工人健康和环境
  • 较大限度提高产能并降低成本
干墙分析
干墙
建筑商、业主和检验员需要快速、可靠的测试工具来快速鉴定受潜在有害干墙影响的房屋和办公室。便携式 Niton XRF 分析仪能够根据元素浓度快速分类干墙,特别适用于干墙筛查。Niton 分析仪能够轻松鉴定出劣质干墙测试的主要指标锶(根据美国环保署和消费品安全委员会 (CPSC) 研究),以及其他潜在风险因子,包括铁和硫。
为支持 CPSC,美国 EPA 使用 Niton XRF 分析仪对中国干墙样品与美国生产的干墙样品进行了比较。结果表明,中国干墙样品与美国样品之间的元素差异清晰可辨。
  • 完全无损分析
  • 现场即时获得结果
  • 精确鉴定与反应性干墙相关的元素