Luminex 多因子检测平台:高通量定量蛋白和 RNA 的理想选择
Luminex 平台包括用于测量 RNA 和蛋白质靶标的 Luminex 仪器和多重检测。Luminex 多因子免疫检测使用 xMAP 微球技术来同时检测和定量多种分泌性蛋白,包括细胞因子、趋化因子和生长因子。这种多重检测技术也可以用于Invitrogen QuantiGene Plex 检测基因表达。Luminex 系统产生的结果可与 ELISA 和 qPCR 等传统检测相媲美,但效率和通量会更高。
通过测量单个样品的更多数据点,获取有关基因表达和蛋白质通路的更多价值信息。仅需一个 Luminex 平台上,即可发挥其在多重蛋白和基因水平的强大检测能力(请参阅相关出版物)。提供预混或定制版96或384孔板规格可供选择。
Luminex产品
完整的 Luminex 产品组合可供选择
作为 Luminex 合作伙伴,我们直接提供 Luminex 多重检测仪器产品组合。
多因子免疫检测
最多可对来自复杂生物样品中的80种蛋白质靶标进行检测。从预混解决方案到定制混合检测组合,都可灵活选择。
直接从裂解物中检测基因表达
单个样本即可检测多达 80个 RNA 基因表达靶标。并可基于您目的基因选择定制和预混检测试剂盒。
工作原理
Luminex xMAP(液态芯片)技术结合标记微球可以让科学家在单个孔中测量多种蛋白质或 RNA 靶标。
超过600种蛋白质可供选择
Invitrogen ProcartaPlex 免疫检测涵盖来自人类、小鼠、大鼠、非人灵长类、犬类和猪的超过600种细胞因子、趋化因子、生长因子和其他蛋白质靶标。
单个孔板可获取多达30,720个数据点
QuantiGene Plex 和 ProcartaPlex 检测均提供适用于更高通量应用的384孔规格。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。