Search Thermo Fisher Scientific
最先进并且功能多样的多重测定平台占地面积紧凑,并与所有 Invitrogen ProcartaPlex 多重免疫测定和 Invitrogen QuantiGene Plex 多重基因表达测定兼容。
Luminex xMAP INTELLIFLEX 系统有两种配置可供选择,具有5.5个对数的动态范围和带触摸屏界面的嵌入式 PC。有96孔和384孔板规格可供选择,您的处理能力最高可达153,600次检测/小时。Luminex xMAP INTERFLEX DR-SE 系统具有双报告器(405 和 532 nm 激光器),它们适用于各种应用,包括抗体中和研究以及游离对比结合药物测定。Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE 系统还具有一个与自动化兼容的侧弹出门。
特点 | xMAP INTELLIFLEX 系统 | xMAP INTELLIFLEX DR-SE 系统 |
5.5个对数的动态范围—节省稀释样品的时间,同时运行的样品数量更多,并且动态范围更广。 | ✓ | ✓ |
集成式触摸屏 PC—在内置触摸屏上进行方便、紧凑和直观的设置。 | ✓ | ✓ |
内置条形码读取器—更快的设置速度以及更有效地跟踪大型实验的能力。 | ✓ | ✓ |
自动启动、关机和维护例程—通过无人值守例程提高实验室生产力。 | ✓ | ✓ |
双报告能力—双报告器系统,配备第二个紫色 (405 nm) 激光器和4.5个对数的动态范围,以收集每个分析物的两个参数。 | ✓ | |
侧弹出门—兼容自动化操作,可以最大程度提高通量。 | ✓ |
光学系统 | |
激光器、APD、PMT | |
硬件 | |
基于流式细胞术的激光器、APD、PMT | |
包括 PC 的占地面积(线性工作台空间) | |
58.4 cm x 61 cm x 76 cm | |
重量(分析仪) | |
54.5 kg (120 lb) | |
多重测定能力 | |
最多500个 | |
最大可用商业测定重数 | |
80 | |
应用 | |
蛋白质/核酸 | |
样品体积 | |
6.3–80 µL(取决于测定) | |
孔板规格 | |
96孔或384孔 | |
读取时间 | |
96孔需要大约20分钟 384孔需要大约75分钟 | |
灵敏度(取决于测定) | |
0.06–1 pg/mL(免疫测定) | |
报告激光器/光学元件 | |
532 nm(绿色)和 405 nm(紫色)* | 532 nm(绿色) |
动态范围 | |
≥5.5个对数 (RP1) ≥4.5个对数 (RP2) | ≥5.5个对数 (RP1) |
操作验证 | |
校准、验证和流控技术 | |
21 CFR 合规性 | |
2022年推出 | |
自动化 | |
2022年推出 | |
分析(软件) | |
适用于 Thermo Fisher Connect 平台上 Luminex 测定的数据分析应用 |
*第二个报告通道仅在 xMAP INTELLIFLEX DR-SE 型号中可用。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。