Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen ProQuantum免疫检测可轻松实现高性能靶标特异性蛋白定量和检测,无需购买专用仪器。ProQuantum蛋白定量检测试剂盒利用基于邻位连接测定(PLA™)技术,为靶标提供了抗体-抗原结合特异性以及 qPCR 信号检测和扩增功能,实现了高灵敏度检测。与传统方法相比,ProQuantum蛋白检测通常还可以以较低的样品量检测低水平蛋白。
若要了解更多关于蛋白定量检测的信息,请发送电子邮件至 invitrogenimmunoassays@thermofisher.com,我们的代表将与您联系,为您提供更多信息,您也可以点击注册,接收新靶标发布信息。
ProQuantum 分析软件用于分析所有 ProQuantum高灵敏度蛋白定量免疫检测试剂盒的靶标特异性蛋白定量结果。该软件提供端到端的支持,逐步完成分析,准备运行检测,包括设置标准曲线和 96-或 384-孔板布局。分析功能包括标准曲线制定、内置异常值检测、未知样品定量以及数据组统计分析。
图 3.直观的软件,帮助您轻松、全面进行数据分析
若要尝试使用 ProQuantum 数据文件运行该软件,请使用 sample .eds 数据文件进行上传。点击创建实验(图 4),输入 Cat.。No. A35601 为自动填充默认设置,选择重复项,然后点击下一步。通过在 Samples 文本框中输入数字 30,根据该图(图 5)创建一个新的检测板方案。然后,导入 .eds 文件(图 6)并选择您的检测版方案运行分析。
Thermo Fisher Scientific 在设计产品时始终考虑环境因素,这也是我们帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全的一部分。本情况说明提供了以下环保依据:Invitrogen ProQuantum蛋白定量免疫检测试剂盒相比传统ELISA试剂盒的内容物更精简。若要了解更多有关下载环保说明的信息
ProQuantum 分析软件用于分析所有 ProQuantum高灵敏度蛋白定量免疫检测试剂盒的靶标特异性蛋白定量结果。该软件提供端到端的支持,逐步完成分析,准备运行检测,包括设置标准曲线和 96-或 384-孔板布局。分析功能包括标准曲线制定、内置异常值检测、未知样品定量以及数据组统计分析。
图 3.直观的软件,帮助您轻松、全面进行数据分析
若要尝试使用 ProQuantum 数据文件运行该软件,请使用 sample .eds 数据文件进行上传。点击创建实验(图 4),输入 Cat.。No. A35601 为自动填充默认设置,选择重复项,然后点击下一步。通过在 Samples 文本框中输入数字 30,根据该图(图 5)创建一个新的检测板方案。然后,导入 .eds 文件(图 6)并选择您的检测版方案运行分析。
Thermo Fisher Scientific 在设计产品时始终考虑环境因素,这也是我们帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全的一部分。本情况说明提供了以下环保依据:Invitrogen ProQuantum蛋白定量免疫检测试剂盒相比传统ELISA试剂盒的内容物更精简。若要了解更多有关下载环保说明的信息