Search Thermo Fisher Scientific
我们的表位标记单克隆和多克隆抗体能帮助对多种细胞类型实现不同靶点的定位。它们用于研究蛋白质以其复合物,专门用于基于低丰度或无可用的抗体的靶点的鉴定。鉴我们的抗体与常用染料和酶偶联结合。针对不同的多个热门靶点,我们提供多种偶联物包括生物素,HRP,Alexa Fluor。
针对荧光染料,半抗原和融合蛋白,我们同时也有丰富的抗体选择。
表位标记通常在克隆过程中经基因改造为重组蛋白,为检测和 / 或纯化表达蛋白提供了一种方法 (图 1)。它们可用于研究蛋白质及其复合物的扑结构,专门针对一些低丰度表达或没有特异性抗体的靶点的鉴定。表位标记抗体通常用于结构 / 功能研究,其中将经修饰的蛋白与天然蛋白进行比较。
图 1.将表位标记掺入重组蛋白的基本方法。
什么是表位标签? | 什么是表位标签? | 什么是荧光表位标签? |
---|---|---|
短氨基酸序列。 某些表位标记 (如 MYC) 通常会串联使用而达到增加特异性的目的,或与其他标签结合使用。 | 对于大分子量蛋白,往往会使用融合蛋白的方法标记。 | 对于大分子量蛋白,往往会使用融合蛋白的方法标记,同时偶联染料。 |
例子血凝素 (HA) , His , MYC , V5 , FLAG 标记 (DYKDDDDK) | 示例:GST | 示例:GFP , RFP , mCherry |
使用
| 使用
| 使用
|
应用: Wb, ELISA , IP (ChIP) ,ICC , IHC | 应用: IP, western blot , elisa , chip , icc , IHC | 应用:Wb, ELISA , IHC |
检测 抗体直接与表位标记偶联,或使用二抗检测 | 检测:抗体直接与表位标记偶联,或使用二抗检测 | 检测:使用荧光检测表位 |
名称 | 标签类型 | 序列/ 大小 | 描述 |
---|---|---|---|
HA | 肽段标签 | YPYDVPDYA | 高度免疫反应性抗原决定簇,可用于纯化标签靶蛋白; co-IP 和 WB研究。 |
His | 肽段标签 | 6X-His HHHHHH tag | 广泛使用的标记用于纯化几乎所有表达系统均可使用的靶蛋白。 |
FLAG | 肽段标签 | DYKDDDDK | FLAG标签的高亲水性和小尺寸倾向于较少干扰蛋白表达、 蛋白水解成熟、抗原性和功能。 抗原和功能 |
Myc | 肽段标签 | EQKLISEEDL | 一种无需蛋白特异性抗体或探针即可检测和纯化标记靶蛋白的可靠方法。 |
V5 | 肽段标签 | GKPIPNPLLGLDST | 结合 His 标签,广泛用于亲和纯化。 |
GST | 肽段标签 | 27 kDa | 高溶性蛋白,使得重组蛋白与 GST 标签表达更高且溶解度更高,并且在细菌中表达蛋白时尤其有用; GST 蛋白对其底物谷胱甘肽也具有强亲和力。 |
GFP | 荧光蛋白标签 | 27 kDa | 用于监测生理过程,可视化蛋白定位和检测转基因表达的多功能标记物。GFP 也是评估固定或活细胞中基因表达和亚细胞蛋白分布的强大研究工具。 |
mCherry | 荧光蛋白标签 | 28 kDa | 由于其亮度更高,光稳定性更好,成熟度极快速, mCherry 单体红色蛋白是监测生理过程和检测转基因表达的首选荧光蛋白之一。 |
有关表位标记 抗体及其在研究应用中的应用的文章,视频和方案,请参阅我们的表位标记抗体教育。