Search Thermo Fisher Scientific
质量、性能、一致性和定制解决方案是我们生物生产客户成功的关键。Gibco 血清凭借出色的质量、久经考验的可靠性、原料的可追溯性和备受赞誉的支持服务,赢得了各地客户的信赖。凭借在新西兰、澳大利亚和美国40多年的血清业务经验,Gibco 血清可帮助满足生物制药行业的生产要求。
|
来自牛海绵状脑病 (BSE) 风险可忽略不计的区域(澳大利亚、新西兰和美国)的规模较大、质量较高的血清供应商之一,可用于生物制药生产中的细胞培养
Gibco 血清分类 | 标准 | 高效 | 更高效 | 安全 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
| |
来源 | FBS 优级,USDA 批准产地,加拿大,南美 | FBS 优级,美国 | FBS 认证,美国 |
|
内毒素规格 | ≤50 EU/mL | ≤10 EU/mL | ≤5 EU/mL | ≤10 EU/mL |
质量及性能测试(可根据客户要求进行 γ 辐照灭菌) | 经过性能、支原体、 病毒和内毒素测试 | 经过性能、支原体、 病毒和内毒素测试 | 经过性能、支原体、 病毒和内毒素测试 | 经过性能、支原体、 病毒和内毒素测试,还在采集时进行了专门的 BVDV 筛查 |
热门目录产品 |
新生小牛、供体牛、成牛、猪、供体马、羔羊、山羊、鸡 — 其他动物血清 100% 来自新西兰并仅在新西兰生产。
为生物生产工艺和诊断应用选择血清时,尽可能降低病毒风险至关重要。要采购低风险、高质量动物血清,请选择新西兰:新西兰严格的农业法规和生物安全边境管制措施有助于确保该国免受许多动物疾病和感染的侵袭。我们的工艺和质量工程师团队随时候命,可根据您的要求定制血清产品。
为保证血清工艺所需的高可靠度,请选择来自新西兰的 Gibco 血清。了解更多信息
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。