Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific 是您的纯化供应商。 | 联系我们 |
在赛默飞世尔科技,我们可以帮助您提高纯化工艺效率。在生物制药、疫苗和基因疗法的复杂世界中,您需要一个与您一样专注于提供结果的供应商。我们全面的填料产品组合旨在帮助提供可扩展且可轻松集成到您的平台中的创新解决方案,以提高您的工艺效率。
我们的新型 CaptureSelect 和 POROS 填料技术可实现高纯度、帮助提供卓越的分辨率并专为高通量应用而设计,可解决当今纯化工作流程中的挑战。
阴阳离子交换填料 | 了解更多 |
Thermo Scientific POROS 阴离子交换和阳离子交换填料是大规模精制色谱应用的行业标准。这些 POROS 填料允许在广泛的工艺条件下结合目标分子和去除杂质,从而提高工艺灵活性和制造产量
亲和层析填料 | 了解更多 |
我们的亲和填料旨在在单个捕获步骤中提供高纯度和高产量的目标分子。从实验室规模的工艺开发到抗体疗法、生物仿制药和重组蛋白、疫苗和基因疗法的商业制造,它们都具有可扩展性和实用性。
疏水相互作用色谱 (HIC) 填料 | 了解更多 |
浏览我们的 POROS HIC 填料套件,提供适合结合/洗脱和流通应用的不同疏水性范围。这些填料可以在较低的盐浓度下用于纯化各种生物分子。
定制解决方案 | 了解更多 |
复杂生物治疗剂的制造需要新的纯化策略。我们的定制配体和色谱填料服务能够开发创新的纯化填料。
细胞和基因疗法 | 了解更多 |
为了支持细胞和基因疗法的制造,我们开发了创新的层析解决方案,专门用于改进 mRNA 和病毒载体(如腺相关病毒 (AAV)、慢病毒和 Adv5)的下游纯化。
抗体疗法 | 了解更多 |
我们的 CaptureSelect 抗体亚域特异性亲和层析填料专为新型抗体形式的下游纯化而开发,例如双特异性单克隆抗体、Fab 片段和 Fc 融合蛋白,并可促进各种抗体形式的工艺规模纯化治疗药物的商业化生产。
生物仿制药和重组蛋白 | 了解更多 |
我们开发了独特的亲和填料产品组合,以帮助您开发生物仿制药、生物改良剂和其他类型的重组蛋白。
疫苗 | 了解更多 |
Thermo Scientific CaptureSelect 和 POROS 填料技术用于应对疫苗生产工作流程中的纯化挑战。我们为亲和、离子交换和疏水相互作用色谱应用提供各种高效且可扩展的填料。
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。