Search Thermo Fisher Scientific
CaptureSelect Antibody Toolbox 产品旨在提高抗体纯化过程的成功率。与 Protein A、G 和 L 纯化相比,该产品具有独特的优势,包括独特的靶向特异性和简化的洗脱方案。每个产品根据不同的抗体类型和结构域都有特定的靶向特异性,最大限度地减少了繁琐的填料筛选。
多种抗体形式的单步纯化
多种抗体类型均可采用我们的 Antibody Toolbox 中某件产品来纯化。与常见的细菌外壳蛋白基质(Protein A、G 和 L)不同,CaptureSelect 配体对目标蛋白具有特定的特异性和较高的亲和性。这种亲和色谱树脂非常适合单步纯化蛋白质。
所有 IgG 亚类 | 特点 | 预包装色谱柱 | RoboColumn®^ | BioProcess |
适用于纯化人 IgG 抗体及所有 Fab 段 |
| |||
CaptureSelect CH1-XL | 适用于纯化人 IgG 抗体及所有 Fab 段,提供温和的洗脱条件 | CH1-XL | CH1-XL | |
对人 IgG 抗体有特异性,识别所有四个亚类,温和的洗脱条件 | ||||
旨在通过与 IgG Fc 结构域以高亲和力结合,从多个物种中纯化 IgG 抗体 | ||||
CaptureSelect IgG-Fc(兔) | 目的是从重组样品和血浆样品中分离纯化兔 IgG 抗体。 |
轻链 | 特点 | |||
CaptureSelect KappaXP | 纯化所有含有人 kappa Ig 轻链的产品,具有更强的结合能力和温和的洗脱条件 | |||
CaptureSelect KappaXL | 纯化所有含有人 kappa Ig 轻链的产品,温和的洗脱条件 | 预包装色谱柱 | RoboColumn | BioProcess |
CaptureSelect LC-kappa(小鼠) | 能识别鼠 IgG、IgM、IgA、IgD、IgE、Fab 片段以及小鼠、大鼠和豚鼠来源的多种Ig | |||
CaptureSelect LC-lambda(人) | 纯化所有含人源 lambda Ig 轻链产品 | |||
CaptureSelect LC-lambda(蹄类) | 适用于牛、马、驴、羊、山羊、猪等蹄类动物的 Ig、Fab 片段及自由轻链 | |||
CaptureSelect LC-lambda(小鼠) | 小鼠 Ig 结合位点能识别含有一条 lambda 轻链的 IgG、IgM、IgA、IgD、IgE、Fab 片段 | |||
CaptureSelect LC-lambda(大鼠) | 大鼠 Ig 结合位点能识别含有一条 lambda 轻链的大鼠和豚鼠来源的 IgG、IgM、IgA、IgD、IgE、Fab 片段 |
同种型特异性 | 特点 |
---|---|
POROS CaptureSelect IgM | 用于人、小鼠和大鼠的 IgM 树脂 |
CaptureSelect IgA | 纯化人 IgA、IgA-二聚体及分泌型 IgA (sIgA) |
CaptureSelect IgG-CH1(人) | 纯化人 IgA、IgA-二聚体、分泌型 IgA (sIgA) 及其 Fab 片段 |
CaptureSelect 牛 IgA | 用于乳清中牛 IgA 的纯化。该树脂可纯化单聚体、二聚体和分泌型的牛 IgA。 |
CaptureSelect IgE | 从重组和血浆来源中纯化人 IgE(免疫球蛋白 E)。 |
IgG 亚类特异性 | 特点 |
---|---|
CaptureSelect IgG4(人) | 人 IgG4 特异性,与其他亚类或种属无交叉反应 |
CaptureSelect IgG1(人) | 人 IgG1 特异性,与其他亚类或种属无交叉反应 |
CaptureSelect IgG3(人) | 人 IgG3 特异性,与其他亚类或种属无交叉反应 |
所有 IgG 亚类 | 特点 | 预包装色谱柱 | RoboColumn®^ | BioProcess |
适用于纯化人 IgG 抗体及所有 Fab 段 |
| |||
CaptureSelect CH1-XL | 适用于纯化人 IgG 抗体及所有 Fab 段,提供温和的洗脱条件 | CH1-XL | CH1-XL | |
对人 IgG 抗体有特异性,识别所有四个亚类,温和的洗脱条件 | ||||
旨在通过与 IgG Fc 结构域以高亲和力结合,从多个物种中纯化 IgG 抗体 | ||||
CaptureSelect IgG-Fc(兔) | 目的是从重组样品和血浆样品中分离纯化兔 IgG 抗体。 |
轻链 | 特点 | |||
CaptureSelect KappaXP | 纯化所有含有人 kappa Ig 轻链的产品,具有更强的结合能力和温和的洗脱条件 | |||
CaptureSelect KappaXL | 纯化所有含有人 kappa Ig 轻链的产品,温和的洗脱条件 | 预包装色谱柱 | RoboColumn | BioProcess |
CaptureSelect LC-kappa(小鼠) | 能识别鼠 IgG、IgM、IgA、IgD、IgE、Fab 片段以及小鼠、大鼠和豚鼠来源的多种Ig | |||
CaptureSelect LC-lambda(人) | 纯化所有含人源 lambda Ig 轻链产品 | |||
CaptureSelect LC-lambda(蹄类) | 适用于牛、马、驴、羊、山羊、猪等蹄类动物的 Ig、Fab 片段及自由轻链 | |||
CaptureSelect LC-lambda(小鼠) | 小鼠 Ig 结合位点能识别含有一条 lambda 轻链的 IgG、IgM、IgA、IgD、IgE、Fab 片段 | |||
CaptureSelect LC-lambda(大鼠) | 大鼠 Ig 结合位点能识别含有一条 lambda 轻链的大鼠和豚鼠来源的 IgG、IgM、IgA、IgD、IgE、Fab 片段 |
同种型特异性 | 特点 |
---|---|
POROS CaptureSelect IgM | 用于人、小鼠和大鼠的 IgM 树脂 |
CaptureSelect IgA | 纯化人 IgA、IgA-二聚体及分泌型 IgA (sIgA) |
CaptureSelect IgG-CH1(人) | 纯化人 IgA、IgA-二聚体、分泌型 IgA (sIgA) 及其 Fab 片段 |
CaptureSelect 牛 IgA | 用于乳清中牛 IgA 的纯化。该树脂可纯化单聚体、二聚体和分泌型的牛 IgA。 |
CaptureSelect IgE | 从重组和血浆来源中纯化人 IgE(免疫球蛋白 E)。 |
IgG 亚类特异性 | 特点 |
---|---|
CaptureSelect IgG4(人) | 人 IgG4 特异性,与其他亚类或种属无交叉反应 |
CaptureSelect IgG1(人) | 人 IgG1 特异性,与其他亚类或种属无交叉反应 |
CaptureSelect IgG3(人) | 人 IgG3 特异性,与其他亚类或种属无交叉反应 |
^RoboColumn 是 Repligen Corp 的产品。
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。