IMage3
CaptureSelect 蛋白质纯化产品提供:
  • 真正选择率
  • 产品-兼容洗脱
  • 单步纯化
  • 高回收率
  • 高纯度
购买 CaptureSelect 蛋白质纯化产品
CaptureSelect 蛋白纯化产品对目标蛋白具有较强的亲和力和特异性,可实现对非抗体生物分子的高效单步纯化。此外,在温和的条件下可以有效地洗脱敏感蛋白。这些蛋白纯化树脂是为可靠、高效地纯化目标蛋白而设计的,具有基本的稳定性和洗脱性能。
CaptureSelect 蛋白纯化亲和色谱产品
产品特点RoboColumn *BioProcess
POROS CaptureSelect AAV8
8 型腺相关病毒 (AAV8) 纯化
 AAV8
POROS CaptureSelect AAV9
9 型腺相关病毒 (AAV9) 特异性
 AAV9
POROS CaptureSelect AAVX
用于纯化各种血清型的天然和重组腺相关病毒颗粒 (AAV)
 AAVX
POROS CaptureSelect AdV5用于纯化和/或清除 5 型腺病毒血清 (AdV5) 颗粒重组六邻体壳粒及其游离六邻体蛋白  
CaptureSelect 卵泡刺激素纯化完整的卵泡刺激素 (FSH) 卵泡刺激素
CaptureSelect hCG与人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 的 α 链结合 hCG
CaptureSelect 人白蛋白对人血清白蛋白有特异性,适用于辅料级 HSA 和 HSA-融合蛋白人血清白蛋白HSA 和 HSA-融合蛋白
CaptureSelect tPA适用于人组织纤溶酶原激活剂 (tPA) tPA
CaptureSelect 人生长激素对 CHO 和 大肠杆菌 表达的 hGH 都有效 hGH
CaptureSelect 抗凝血酶 III与 α 和 β 抗凝血酶 III (ATIII) 都能结合  
CaptureSelect α-1 抗胰蛋白酶纯化血浆及重组 α-1 抗胰蛋白酶 (AAT)  
CaptureSelect 纤维蛋白原适用于血浆来源和重组纤维蛋白原  
POROS CaptureSelect Fib-XLCaptureSelect™ 纤维蛋白原亲和基质增强结合力的改良版。适用于血浆来源和重组纤维蛋白原。  
CaptureSelect 转铁蛋白适用于血浆来源和重组转铁蛋白  
CaptureSelect TSH用于纯化重组促甲状腺激素 (TSH)。  
CaptureSelect C1-抑制剂纯化血浆和重组人 C1 酯酶抑制剂  
CaptureSelect 载脂蛋白 H 与人血浆来源的 ApoH(β2-糖蛋白 I)结合  
CaptureSelect GM-CSF适用于重组人肉芽-巨噬细胞集落刺激因子 (GM-CSF)  
^RoboColumn 是 Repligen Corp 的产品。
购买 CaptureSelect 蛋白质纯化产品
与 CaptureSelect 代表洽谈
索取信息