样品制备和血浆蛋白消耗
用于从血清、血浆或脑脊液中去除高丰度的人类血清蛋白的单步、一次性蛋白消耗品,然后进行质谱仪和/或凝胶分析,用于生物标志物的发检测、验证或诊断。
Please Configure List Items!
captureselect-humanplasma14-lg
产品
产品 靶标
CaptureSelect™ 人血浆14去除人体血浆中含量最丰富的14种蛋白质:白蛋白、免疫球蛋白、IgM、IgA、IgE、IgD 和自由轻链、转铁蛋白、纤维蛋白原、α-1 抗胰蛋白酶、载脂蛋白 A1、α-2 巨球蛋白、α-1 酸性糖蛋白及结合珠蛋白;能够去除超过99%的白蛋白和其他高丰度蛋白,无非特异性结合和报告的极高蛋白负载能力
CaptureSelect™ 人血浆白蛋白从人血浆或血清中清除白蛋白
CaptureSelect™ 人血浆 Ig/白蛋白清除人血浆或血清中的白蛋白和所有免疫球蛋白,包括 IgG、IgA、IgM、IgD、IgE 和 自由轻链
CaptureSelect™ 多种属白蛋白清除一系列不同种属的血浆或血清中的白蛋白(如小鼠、大鼠、兔、山羊、牛、豚鼠、人和马)
资源
血浆样品制备文献
Please Configure List Items!
有关 CaptureSelect™ 的更多信息
Please Configure List Items!