230x195-show-SUT3
生物技术应用需要可支持大规模细胞培养生长的解决方案。生物反应器是工艺开发、临床试验和大规模 cGMP 生物制造的解决方案。
我们的一次性搅拌釜式生物反应器是业内最常用的反应器类型之一。Thermo Scientific HyPerforma 一次性生物反应器 (SUB) 设计基于传统的不锈钢混合原理,同时具有一次性系统的所有优势,包括更低的启动和实施成本、更低的 CIP/SIP 以及更高的扩展灵活性。
S.U.B. 的优势
S.U.B.——高效且精通
独立的 S.U.B. 具有一次性生物处理工艺的所有优点,且不需要购买全新的反应系统。我们的 S.U.B. 可与当今市场上的任意控制器系统整合。S.U.B. 将搅拌釜系统元素与一次性工艺中的周转、净化和验证效率相结合,同时支持扩展需求,并可实现最佳的细胞生长、细胞活力和一般代谢结果。
水套和电阻加热器设计可加快加热和冷却,缩短工艺循环时间。可选的精密称重传感器和标准目测容量指示器使您可以保持流程高效运行。
  • 无刷直流电动机包括编码器反馈,可提高转速精度并与 GFCI 兼容
  • 升级的电阻加热器可达到 2.25 W,从而缩短加热时间
  • 电阻式和水套式系统的底部加热器增加了热传导表面积
  • 3/8 英寸凹陷式夹套可提高穿过水套的流速,从而实现更高的温度控制性能
  • 可选的精密称重传感器可精确监控质量/体积
  • 带有刻度的目测容量指示器可提供一目了然的目视体积参考值
S.U.B. 罐设计
S.U.B. 罐专为实现最佳功能而设计,通常适用于工艺放大和 cGMP生产。开放式结构设计还能实现更好的操作员人体工程学特性、减少占地面积并提高清洁能力。
  • 最大限度减少容器占地面积,节省宝贵的实验室空间
  • 采用开放式框架设计,更易于接触收集管线
  • 重新设计的罐底结构,可减少滞留量
  • 采用垂直操作门,简化反应袋装载(500 和 1,000 L 体积可选;对于 2000 L S.U.B. 提供气动升降机)
  • 通过专用的可调节式工具支架,可轻松取用必要工具
  • 通用的滤器支架
  • 具有称重传感器锁定夹
  • 提供可选的电缆管理系统和管线标签,可轻松组织和识别管线
BPC 设计
S.U.B.BPC 具有标准或定制配置,可满足客户的特殊应用需求。它们还经过验证,可与您的 S.U.B. 替换。标准设计针对各种应用进行配置,而定制设计则针对客户的特定应用进行配置。 
通过我们的开放式架构方法,我们已经检验了多种一次性传感器、管道和连接器,证明其可为客户提供设计灵活性。
外部支持容器组件的特点
  • 304 不锈钢材质罐体,带有便于 S.U.B. 袋子系统装载的缺口
  • 电动机与密封/轴承组件组合
  • 电子加热器/水套可维持生物反应器温度
  • 控制装置 (e-box) 可控制混合器和加热器(仅加热毯),还可以与现有控制系统(开放式架构型号)整合
  • 所有具体型号均有适用的称重传感器
BPC 组件特点
  • 排气过滤器:用于排气交换的一次性囊状过滤器
  • 顶部通气端口:带有一个气体过滤器
  • 端口:用于添加培养基和其他液体
  • 密封/轴承组件:与混合器电动机连接,使得可以在让搅拌桨旋转的同时保持 BPC 完整性
  • 搅拌桨:聚乙烯模制而成,与密封/轴承组件通过 C-Flex 管相连,形成刚性轴的外鞘
  • 探头/传感器插孔:用于连接标准或一次性 pH 和溶解氧 (DO) 传感器
  • RTD 温度探测器插孔:用于连接温度检测探头并保持 BPC 的完整性
  • 采样端口:用于无针采样或与采样歧管连接
  • 收集管线:用于 BPC 收集/排液
  • 气体喷头:标准双喷头设置包括微型“烧结”喷头和大型“钻孔”喷头 
S.U.B.——高效且精通
独立的 S.U.B. 具有一次性生物处理工艺的所有优点,且不需要购买全新的反应系统。我们的 S.U.B. 可与当今市场上的任意控制器系统整合。S.U.B. 将搅拌釜系统元素与一次性工艺中的周转、净化和验证效率相结合,同时支持扩展需求,并可实现最佳的细胞生长、细胞活力和一般代谢结果。
水套和电阻加热器设计可加快加热和冷却,缩短工艺循环时间。可选的精密称重传感器和标准目测容量指示器使您可以保持流程高效运行。
  • 无刷直流电动机包括编码器反馈,可提高转速精度并与 GFCI 兼容
  • 升级的电阻加热器可达到 2.25 W,从而缩短加热时间
  • 电阻式和水套式系统的底部加热器增加了热传导表面积
  • 3/8 英寸凹陷式夹套可提高穿过水套的流速,从而实现更高的温度控制性能
  • 可选的精密称重传感器可精确监控质量/体积
  • 带有刻度的目测容量指示器可提供一目了然的目视体积参考值
S.U.B. 罐设计
S.U.B. 罐专为实现最佳功能而设计,通常适用于工艺放大和 cGMP生产。开放式结构设计还能实现更好的操作员人体工程学特性、减少占地面积并提高清洁能力。
  • 最大限度减少容器占地面积,节省宝贵的实验室空间
  • 采用开放式框架设计,更易于接触收集管线
  • 重新设计的罐底结构,可减少滞留量
  • 采用垂直操作门,简化反应袋装载(500 和 1,000 L 体积可选;对于 2000 L S.U.B. 提供气动升降机)
  • 通过专用的可调节式工具支架,可轻松取用必要工具
  • 通用的滤器支架
  • 具有称重传感器锁定夹
  • 提供可选的电缆管理系统和管线标签,可轻松组织和识别管线
BPC 设计
S.U.B.BPC 具有标准或定制配置,可满足客户的特殊应用需求。它们还经过验证,可与您的 S.U.B. 替换。标准设计针对各种应用进行配置,而定制设计则针对客户的特定应用进行配置。 
通过我们的开放式架构方法,我们已经检验了多种一次性传感器、管道和连接器,证明其可为客户提供设计灵活性。
外部支持容器组件的特点
  • 304 不锈钢材质罐体,带有便于 S.U.B. 袋子系统装载的缺口
  • 电动机与密封/轴承组件组合
  • 电子加热器/水套可维持生物反应器温度
  • 控制装置 (e-box) 可控制混合器和加热器(仅加热毯),还可以与现有控制系统(开放式架构型号)整合
  • 所有具体型号均有适用的称重传感器
BPC 组件特点
  • 排气过滤器:用于排气交换的一次性囊状过滤器
  • 顶部通气端口:带有一个气体过滤器
  • 端口:用于添加培养基和其他液体
  • 密封/轴承组件:与混合器电动机连接,使得可以在让搅拌桨旋转的同时保持 BPC 完整性
  • 搅拌桨:聚乙烯模制而成,与密封/轴承组件通过 C-Flex 管相连,形成刚性轴的外鞘
  • 探头/传感器插孔:用于连接标准或一次性 pH 和溶解氧 (DO) 传感器
  • RTD 温度探测器插孔:用于连接温度检测探头并保持 BPC 的完整性
  • 采样端口:用于无针采样或与采样歧管连接
  • 收集管线:用于 BPC 收集/排液
  • 气体喷头:标准双喷头设置包括微型“烧结”喷头和大型“钻孔”喷头 
HyPerforma 一次性生物反应器概述
HyPerforma S.U.B. 旨在提供更强大的功能性、易用性和高效性,同时能够与当今市场上的任何控制器互连。
资源
一次性生物反应器