一次性发酵罐
专为微生物发酵而设计
Thermo Scientific HyPerforma 一次性发酵罐 (S.U.F.) 是一次性技术市场的先驱,为微生物发酵应用提供独特而严谨的解决方案,同时具有一次性系统的灵活性、易用性和效率。
S.U.F. 是为优化氧传质、混合和温度控制而设计的,其性能与传统不锈钢系统相当。S.U.F. 采用基础化的工程学原理,帮助扩大规模和简化工艺开发工作。S.U.F. 有 30 L 和 300 L 两种型号可供选择,由一个发酵罐罐体和一个标准的 Thermo Scientific HyPerforma S.U.F. 控制系统组成。生物工艺容器 (BPC)。
索取信息 下载产品手册
一次性发酵罐的优势
以结果为导向
通过 3 个 Rushton 涡轮搅拌桨和扰流板的强力搅拌、高气体流速和更大容器表面积的高效冷却,S.U.F. 提供了最佳的生长环境。S.U.F. 旨在帮助为您的发酵过程提供结果。
具备不锈钢发酵罐的性能,提供一次性使用的便利
S.U.F. 采用标准不锈钢发酵的几何构造设计(3:1 高径比,5:1 调节比),使规模化和工艺开发活动变得容易。一次性设计有助于减少批次周转活动,包括耗时的在位清洁 (CIP) 和在位灭菌 (SIP) 周期,有助于降低成本和提高生产率。
配置丰富
在使用我们行业领先的薄膜(Thermo Scientific CX5-14 和 Aegis5-14 薄膜)的基础上,我们强大的 S.U.F.生物工艺容器 (BPC) 在整个发酵过程中保持隔绝外源污染。容器配置丰富,适合您灵活地处理不同的应用需求。
我们的开放架构方法允许您将 S.U.F. 与您选择的控制单元集成在一起。此外,我们提供集成式系统,将 S.U.F. 和整合发货。
有集成式型号可选
  • 完整的混合系统和水套用于温度控制
  • 传动轴通过搅拌马达插入到 BPC 中,并锁定到 S.U.F. 的 BPC 搅拌桨组件中BPC
无菌包装,可随时使用
  • 搅拌器组件是 1 个一次性(聚乙烯)搅拌桨,带有 1 个连接到外部搅拌马达的轴承/密封组件
  • 用钻孔式气体分布器控制气流
  • 排气管理系统,可根据气体流量需要选择多个排气过滤器
  • S.U.F. 的全密封接口BPC 可以添加传感器探头和管线组
  • 选择包括 CX5-14 和 Aegis5-14 薄膜
系统选项(适应您的需求)
  • 排气冷凝器单元
  • 排气过滤器加热器
  • 集成式泡沫传感器
  • 称重传感器 (3)
  • 电缆管理树
  • 过程控制系统
  • 可选电气箱,用于远程搅拌控制
S.U.F. 需要一个单独的外部温度控制单元。您可以选择开放体系架构方法,也可以选择集成式、随时可用的 S.U.F. 系统。
降低液体损失量,提高氧传质
我们独特的钻孔式气体分布器设计可实现可控、灵活的气体输送。配备了利于气体分散的强力搅拌器,S.U.F. 使您能够优化氧传质 (kLa),满足您的工艺需要。创新的排气管理和冷凝器系统能够提供可靠的气体排放,并帮助减少发酵过程中的液体损失。
高传质的高效混合
S.U.F. 通过 3 个 Rushton 涡轮搅拌桨和 1 个配备扰流板的罐体,提供高效搅拌。这种混合有利于提高氧传质和物质的均匀反应。
增强的冷却能力
S.U.F. 经证实的 3:1 的高径比优化冷却表面积。由于较大的表面积和罐高,与其他培养容器设计中不太理想的 2:1 长径比相比,S.U.F. 具有更好的冷却能力。
自动消泡控制
根据发酵条件的不同,在搅拌过程中可能会产生发泡现象。我们开发了一种专有的一次性消泡电极,可以让您自动控制发泡,并帮助降低污染或排气过滤器故障的风险。
以结果为导向
通过 3 个 Rushton 涡轮搅拌桨和扰流板的强力搅拌、高气体流速和更大容器表面积的高效冷却,S.U.F. 提供了最佳的生长环境。S.U.F. 旨在帮助为您的发酵过程提供结果。
具备不锈钢发酵罐的性能,提供一次性使用的便利
S.U.F. 采用标准不锈钢发酵的几何构造设计(3:1 高径比,5:1 调节比),使规模化和工艺开发活动变得容易。一次性设计有助于减少批次周转活动,包括耗时的在位清洁 (CIP) 和在位灭菌 (SIP) 周期,有助于降低成本和提高生产率。
配置丰富
在使用我们行业领先的薄膜(Thermo Scientific CX5-14 和 Aegis5-14 薄膜)的基础上,我们强大的 S.U.F.生物工艺容器 (BPC) 在整个发酵过程中保持隔绝外源污染。容器配置丰富,适合您灵活地处理不同的应用需求。
我们的开放架构方法允许您将 S.U.F. 与您选择的控制单元集成在一起。此外,我们提供集成式系统,将 S.U.F. 和整合发货。
有集成式型号可选
  • 完整的混合系统和水套用于温度控制
  • 传动轴通过搅拌马达插入到 BPC 中,并锁定到 S.U.F. 的 BPC 搅拌桨组件中BPC
无菌包装,可随时使用
  • 搅拌器组件是 1 个一次性(聚乙烯)搅拌桨,带有 1 个连接到外部搅拌马达的轴承/密封组件
  • 用钻孔式气体分布器控制气流
  • 排气管理系统,可根据气体流量需要选择多个排气过滤器
  • S.U.F. 的全密封接口BPC 可以添加传感器探头和管线组
  • 选择包括 CX5-14 和 Aegis5-14 薄膜
系统选项(适应您的需求)
  • 排气冷凝器单元
  • 排气过滤器加热器
  • 集成式泡沫传感器
  • 称重传感器 (3)
  • 电缆管理树
  • 过程控制系统
  • 可选电气箱,用于远程搅拌控制
S.U.F. 需要一个单独的外部温度控制单元。您可以选择开放体系架构方法,也可以选择集成式、随时可用的 S.U.F. 系统。
降低液体损失量,提高氧传质
我们独特的钻孔式气体分布器设计可实现可控、灵活的气体输送。配备了利于气体分散的强力搅拌器,S.U.F. 使您能够优化氧传质 (kLa),满足您的工艺需要。创新的排气管理和冷凝器系统能够提供可靠的气体排放,并帮助减少发酵过程中的液体损失。
高传质的高效混合
S.U.F. 通过 3 个 Rushton 涡轮搅拌桨和 1 个配备扰流板的罐体,提供高效搅拌。这种混合有利于提高氧传质和物质的均匀反应。
增强的冷却能力
S.U.F. 经证实的 3:1 的高径比优化冷却表面积。由于较大的表面积和罐高,与其他培养容器设计中不太理想的 2:1 长径比相比,S.U.F. 具有更好的冷却能力。
自动消泡控制
根据发酵条件的不同,在搅拌过程中可能会产生发泡现象。我们开发了一种专有的一次性消泡电极,可以让您自动控制发泡,并帮助降低污染或排气过滤器故障的风险。
HyPerforma 一次性发酵罐模拟动画