Search Thermo Fisher Scientific
不可逆的光漂白会造成荧光信号的损失,从而导致灵敏度大大降低,尤其在靶标分子丰度较低、激发光较强或激发持续时间长时,表现得非常显著。此外,光漂白相关机制还与光毒性有关,可对细胞活性和数据质量产生不利影响。
为尽量减少实验样品的光漂白,我们开发了一系列抗荧光淬灭封片剂,以提高活细胞和固定细胞样品中荧光染料的光稳定性。我们为抗荧光淬灭封片剂提供了多款选择,有封片后可即时成像的,也有可长期储存的,同时还提供可包含核染料的配方,以将封片和复染一步完成。减少光漂白意味着能够追踪更长久的时间进程实验、获得更高的灵敏度以及对荧光信号实现更好的定量。
ProLong Glass | ProLong Diamond | ProLong Gold | |
---|---|---|---|
查看关于固化细胞用ProLong系列抗淬灭封片剂的更多信息 | |||
规格 | |||
形式 | 即用型硬质封片剂 | ||
折射率 | 1.52 (固化后) | 1.47 (固化后) | 1.47 (固化后) |
您需要做哪种类型的成像实验? | |||
样本类型 | 动物细胞/组织(固定) | ||
活细胞成像 | |||
固定细胞,即时成像 | |||
固定细胞,长时间成像(样品厚度≤10 µm) | |||
固定细胞,长时间成像(样品厚度≤150 µm) | |||
结合使用哪种物镜可得到最佳结果?
| |||
油浸物镜 | |||
甘油浸物镜 | |||
水或空气浸物镜 | |||
样品标有哪种荧光染料? | |||
Alexa Fluor 染料 | |||
传统荧光染料 | |||
荧光蛋白 | |||
是否需要在封片剂中添加复染剂? | |||
含 DAPI | |||
含 SYTOX深红 | |||
不含复染试剂 |
SlowFade Glass | SlowFade Diamond | SlowFade Gold | |
---|---|---|---|
查看关于 SlowFade 抗淬灭试剂的更多信息 | |||
规格 | |||
形式 | 即用型软质封片剂 | ||
折射率 | 1.52 | 1.42 | 1.42 |
您需要做哪种类型的成像实验? | |||
样本类型 | 动物细胞/组织(固定) | ||
活细胞成像 | |||
固定细胞,即时成像 | |||
固定细胞,长时间成像(样品厚度≤10 µm) | |||
固定细胞,长时间成像(样品厚度≤500 µm) | |||
结合使用哪种物镜可得到最佳结果?(所有物镜类型都能兼容这些试剂) | |||
油浸物镜 | |||
甘油浸物镜 | |||
水或空气浸物镜 | |||
样品标有哪种荧光染料? | |||
Alexa Fluor 染料 | |||
传统荧光染料 | |||
荧光蛋白 | |||
是否需要在封片剂中添加复染剂? | |||
含 DAPI | |||
含 SYTOX深红 | |||
不含复染试剂 |
ProLong Live | |
---|---|
查看关于 ProLong Live 抗淬灭剂的更多信息 | |
规格 | |
形式 | 100x 浓缩液 |
折射率 | 1.3 |
您需要做哪种类型的成像实验? | |
样本类型 | 动物细胞/组织(固定) |
活细胞成像 | |
固定细胞,即时成像 | |
固定细胞,长时间成像(样品厚度≤10 µm) | |
固定细胞,长时间成像(样品厚度≤150 µm) | |
结合使用哪种物镜可得到最佳结果?(所有物镜类型都能兼容这些试剂) | |
油浸物镜 | |
甘油浸物镜 | |
水或空气浸物镜 | |
样品标有哪种荧光染料? | |
Alexa Fluor 染料 | |
传统荧光染料 | |
荧光蛋白 | |
是否需要在封片剂中添加复染剂? | |
含 DAPI | |
含 SYTOX深红 | |
不含复染试剂 |
ProLong Glass (固化) | SlowFade Glass (非固化) | CytoVista 透明化试剂 (非固化) | |
---|---|---|---|
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | |
规格 | |||
形式 | 即用型固化(硬质)封片剂 用于对厚度达 150 mm 的样品进行即时成像 | 即用型非固化(软质)封片剂 用于对厚度达 500 mm 的样品进行即时成像 | 即用型、非固化(软质)系列试剂 3D 细胞培养物清除和染色试剂盒,用于对 3D 细胞培养物(厚度达 1 mm 的类器官和球体)即时成像 用于厚组织(≤10 mm 以下)即时成像的组织清除和染色试剂盒 |
折射率 | 1.52 (固化后) | 1.52 | 1.48(厚度不超过 1 mm 的类器官/球体) 1.53(厚度不超过 10 mm 的组织样本) |
您需要做哪种类型的成像实验? | |||
样本类型 | 动物细胞/组织(固定) | 动物细胞/组织(固定) | 动物细胞/组织(固定) |
固定细胞成像,即时成像 | |||
固定细胞,长时间成像 | |||
我的样品厚度是多少? | |||
10 μm 以内 | |||
150 μm 以内 | |||
500 μm 以内 | |||
1 mm 以内 | |||
10 mm 以内 | |||
结合使用哪种物镜可得到最佳结果?(所有物镜类型都能兼容这些试剂) | |||
油浸物镜 | |||
甘油浸物镜 | |||
样品标有哪种荧光染料? | |||
Alexa Fluor 染料 | |||
传统荧光染料 | |||
荧光蛋白 | |||
是否需要在封片剂中添加复染剂? | |||
含 DAPI | |||
含 SYTOX 深红 | |||
不含复染剂 |
ProLong Glass | ProLong Diamond | ProLong Gold | |
---|---|---|---|
查看关于固化细胞用ProLong系列抗淬灭封片剂的更多信息 | |||
规格 | |||
形式 | 即用型硬质封片剂 | ||
折射率 | 1.52 (固化后) | 1.47 (固化后) | 1.47 (固化后) |
您需要做哪种类型的成像实验? | |||
样本类型 | 动物细胞/组织(固定) | ||
活细胞成像 | |||
固定细胞,即时成像 | |||
固定细胞,长时间成像(样品厚度≤10 µm) | |||
固定细胞,长时间成像(样品厚度≤150 µm) | |||
结合使用哪种物镜可得到最佳结果?
| |||
油浸物镜 | |||
甘油浸物镜 | |||
水或空气浸物镜 | |||
样品标有哪种荧光染料? | |||
Alexa Fluor 染料 | |||
传统荧光染料 | |||
荧光蛋白 | |||
是否需要在封片剂中添加复染剂? | |||
含 DAPI | |||
含 SYTOX深红 | |||
不含复染试剂 |
SlowFade Glass | SlowFade Diamond | SlowFade Gold | |
---|---|---|---|
查看关于 SlowFade 抗淬灭试剂的更多信息 | |||
规格 | |||
形式 | 即用型软质封片剂 | ||
折射率 | 1.52 | 1.42 | 1.42 |
您需要做哪种类型的成像实验? | |||
样本类型 | 动物细胞/组织(固定) | ||
活细胞成像 | |||
固定细胞,即时成像 | |||
固定细胞,长时间成像(样品厚度≤10 µm) | |||
固定细胞,长时间成像(样品厚度≤500 µm) | |||
结合使用哪种物镜可得到最佳结果?(所有物镜类型都能兼容这些试剂) | |||
油浸物镜 | |||
甘油浸物镜 | |||
水或空气浸物镜 | |||
样品标有哪种荧光染料? | |||
Alexa Fluor 染料 | |||
传统荧光染料 | |||
荧光蛋白 | |||
是否需要在封片剂中添加复染剂? | |||
含 DAPI | |||
含 SYTOX深红 | |||
不含复染试剂 |
ProLong Live | |
---|---|
查看关于 ProLong Live 抗淬灭剂的更多信息 | |
规格 | |
形式 | 100x 浓缩液 |
折射率 | 1.3 |
您需要做哪种类型的成像实验? | |
样本类型 | 动物细胞/组织(固定) |
活细胞成像 | |
固定细胞,即时成像 | |
固定细胞,长时间成像(样品厚度≤10 µm) | |
固定细胞,长时间成像(样品厚度≤150 µm) | |
结合使用哪种物镜可得到最佳结果?(所有物镜类型都能兼容这些试剂) | |
油浸物镜 | |
甘油浸物镜 | |
水或空气浸物镜 | |
样品标有哪种荧光染料? | |
Alexa Fluor 染料 | |
传统荧光染料 | |
荧光蛋白 | |
是否需要在封片剂中添加复染剂? | |
含 DAPI | |
含 SYTOX深红 | |
不含复染试剂 |
ProLong Glass (固化) | SlowFade Glass (非固化) | CytoVista 透明化试剂 (非固化) | |
---|---|---|---|
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | |
规格 | |||
形式 | 即用型固化(硬质)封片剂 用于对厚度达 150 mm 的样品进行即时成像 | 即用型非固化(软质)封片剂 用于对厚度达 500 mm 的样品进行即时成像 | 即用型、非固化(软质)系列试剂 3D 细胞培养物清除和染色试剂盒,用于对 3D 细胞培养物(厚度达 1 mm 的类器官和球体)即时成像 用于厚组织(≤10 mm 以下)即时成像的组织清除和染色试剂盒 |
折射率 | 1.52 (固化后) | 1.52 | 1.48(厚度不超过 1 mm 的类器官/球体) 1.53(厚度不超过 10 mm 的组织样本) |
您需要做哪种类型的成像实验? | |||
样本类型 | 动物细胞/组织(固定) | 动物细胞/组织(固定) | 动物细胞/组织(固定) |
固定细胞成像,即时成像 | |||
固定细胞,长时间成像 | |||
我的样品厚度是多少? | |||
10 μm 以内 | |||
150 μm 以内 | |||
500 μm 以内 | |||
1 mm 以内 | |||
10 mm 以内 | |||
结合使用哪种物镜可得到最佳结果?(所有物镜类型都能兼容这些试剂) | |||
油浸物镜 | |||
甘油浸物镜 | |||
样品标有哪种荧光染料? | |||
Alexa Fluor 染料 | |||
传统荧光染料 | |||
荧光蛋白 | |||
是否需要在封片剂中添加复染剂? | |||
含 DAPI | |||
含 SYTOX 深红 | |||
不含复染剂 |
为增加便利性并减少冷藏需求对环境的影响,我们的抗淬灭试剂采用滴瓶包装,可以直接存放在实验台上。此外,这些试剂的配方减少了叠氮化钠的用量,有助于降低危害环境和健康的风险。
了解更多绿色环保产品信息
仅供科研使用,不可用于诊断目的。