Search Thermo Fisher Scientific
数月来,SARS-CoV-2危机一直是研究界、科学界和世界的焦点。随着科学界更深入地了解SARS-CoV-2病毒,并且为未来做好准备,我们提供了创新的Dynabeads磁珠产品来助力您的研究。
Invitrogen病毒沉淀试剂和Dynabeads磁珠完整病毒富集试剂盒提供了多种选项,以获得您所需要的富集的病毒样品。Invitrogen完整病毒沉淀试剂可从大量样品和稀释样品中分离富集完整病毒,并且只需要简单的三步操作。您只需要一台离心机就可在不到3小时的时间内富集完整病毒,其中仅需很少的手动操作时间。
另一方面,如果您正在寻找一种快速高效的自动化解决方案,KingFisher仪器可以与Dynabeads完整病毒富集磁珠相结合,在仅20分钟的时间内处理最多96个病毒样品。如果需要,可以在短短10分钟内很容易地将富集的病毒从磁珠上释放出来。
如需了解何种解决方案最适合您的病毒纯化富集,请查看以下产品描述,并选择最适合您需求的解决方案。
完整病毒沉淀试剂(针对SARS-CoV-2优化)立刻订购 | Dynabeads磁珠完整病毒富集(针对SARS-CoV-2优化)立刻订购 | |
谁可以使用这款产品? | 大学研究所,生物技术和制药公司的研发部门的科研人员。传染病的病毒研究、病毒的功能和/或免疫学研究、SARS-CoV-2疫苗研究。 | |
产品原理 | 该试剂通过束缚水分子来从溶液中沉淀病毒,使较难溶解的组分(即病毒)从溶液中挤出。在短暂的低速离心后收集病毒。 | 1µm大小的强阴离子交换表面磁珠;结合带负电荷的囊泡和分子。 |
样品类型 | 传染性或灭活SARS-CoV-2病毒、SARS-CoV-2病毒样颗粒(VLPs)、细胞培养基和病毒运输培养基中存在的其他包膜病毒和囊泡。 | |
研究需求 | 从稀释样品中纯化富集完整病毒 | 完整病毒的快速和自动纯化富集 |
自动化兼容性 | 否 | 是 |
样品数量/运行 | 受离心机大小/容量的限制 |
|
总处理时间 | 约3小时(或过夜培养,可选) | 约20分钟或约30分钟(如果加入从磁珠上释放的病毒) |
下游应用 |
|
|
货号 | 10720D, 50 mL (100 rxn) | 10700D, 2 mL (100 rxn) 10701D, 10 mL (500 rxn) |
*对于质谱法并非最佳。
这两款产品经过优化,可专门针对传染性或灭活SARS-CoV-2和SARS-CoV-2病毒样颗粒(VLPs)的浓缩,也可作为通用产品使用,用于其他包膜病毒或囊泡。纯化富集的病毒完整,可用于功能测定分析,病毒核酸或蛋白质的下游分析。
完整病毒沉淀试剂的优势(针对SARS-CoV-2优化) | Dynabeads磁珠完整病毒富集的优势(针对SARS-CoV-2优化) |
该试剂的设计用于在短暂培养和离心步骤后沉淀病毒。
| 这些强阴离子交换Dynabeads磁珠使带负电荷的囊泡和分子能够快速结合到磁珠上。这有助于根据仪器型号,使用我们的任何一款KingFisher仪器实现少量样品或最多96个样品/次运行的自动化。
|
病毒样品和沉淀试剂体积比例为2:1(例如,每1mL试剂使用2mL病毒样品)。
富集的完整病毒现在已准备好用于下游分析,并且可直接用于PCR,无需任何进一步的核酸提取。
每1mL病毒样品使用约20µL磁珠。该方案针对每1mL样品20µL磁珠,但自动化程序可使用一半的试剂体积(每200-500µL病毒样品10µL磁珠)。通过相应地扩大所有体积,可以扩大或缩小方案。用户指南中描述了清洗和释放缓冲液。
自动化方案基于KingFisher仪器、软件和耗材。KingFisher Duo Prime可容纳12个样品;KingFisher Flex可容纳24孔板和96孔板。
纯化富集的病毒现已准备好用于下游分析。
清洗步骤需要一台HulaMixer™ 样品混匀器(15920D)和一个DynaMag磁力架。开始前将磁珠充分搅拌。
富集的病毒现已准备好用于下游分析。
完整病毒沉淀试剂(针对SARS-CoV-2优化)立刻订购 | Dynabeads磁珠完整病毒富集(针对SARS-CoV-2优化)立刻订购 | |
谁可以使用这款产品? | 大学研究所,生物技术和制药公司的研发部门的科研人员。传染病的病毒研究、病毒的功能和/或免疫学研究、SARS-CoV-2疫苗研究。 | |
产品原理 | 该试剂通过束缚水分子来从溶液中沉淀病毒,使较难溶解的组分(即病毒)从溶液中挤出。在短暂的低速离心后收集病毒。 | 1µm大小的强阴离子交换表面磁珠;结合带负电荷的囊泡和分子。 |
样品类型 | 传染性或灭活SARS-CoV-2病毒、SARS-CoV-2病毒样颗粒(VLPs)、细胞培养基和病毒运输培养基中存在的其他包膜病毒和囊泡。 | |
研究需求 | 从稀释样品中纯化富集完整病毒 | 完整病毒的快速和自动纯化富集 |
自动化兼容性 | 否 | 是 |
样品数量/运行 | 受离心机大小/容量的限制 |
|
总处理时间 | 约3小时(或过夜培养,可选) | 约20分钟或约30分钟(如果加入从磁珠上释放的病毒) |
下游应用 |
|
|
货号 | 10720D, 50 mL (100 rxn) | 10700D, 2 mL (100 rxn) 10701D, 10 mL (500 rxn) |
*对于质谱法并非最佳。
这两款产品经过优化,可专门针对传染性或灭活SARS-CoV-2和SARS-CoV-2病毒样颗粒(VLPs)的浓缩,也可作为通用产品使用,用于其他包膜病毒或囊泡。纯化富集的病毒完整,可用于功能测定分析,病毒核酸或蛋白质的下游分析。
完整病毒沉淀试剂的优势(针对SARS-CoV-2优化) | Dynabeads磁珠完整病毒富集的优势(针对SARS-CoV-2优化) |
该试剂的设计用于在短暂培养和离心步骤后沉淀病毒。
| 这些强阴离子交换Dynabeads磁珠使带负电荷的囊泡和分子能够快速结合到磁珠上。这有助于根据仪器型号,使用我们的任何一款KingFisher仪器实现少量样品或最多96个样品/次运行的自动化。
|
病毒样品和沉淀试剂体积比例为2:1(例如,每1mL试剂使用2mL病毒样品)。
富集的完整病毒现在已准备好用于下游分析,并且可直接用于PCR,无需任何进一步的核酸提取。
每1mL病毒样品使用约20µL磁珠。该方案针对每1mL样品20µL磁珠,但自动化程序可使用一半的试剂体积(每200-500µL病毒样品10µL磁珠)。通过相应地扩大所有体积,可以扩大或缩小方案。用户指南中描述了清洗和释放缓冲液。
自动化方案基于KingFisher仪器、软件和耗材。KingFisher Duo Prime可容纳12个样品;KingFisher Flex可容纳24孔板和96孔板。
纯化富集的病毒现已准备好用于下游分析。
清洗步骤需要一台HulaMixer™ 样品混匀器(15920D)和一个DynaMag磁力架。开始前将磁珠充分搅拌。
富集的病毒现已准备好用于下游分析。
您是否希望将您的测定分析或基于这些病毒富集产品的服务功能商业化?
或是希望为自己未来的商业需求定制一款Dynabeads磁珠产品?使用Dynabeads Plus浏览我们的定制磁珠产品组合。我们是您的测定分析研发合作伙伴;请告诉我们您需要什么帮助!
仅供科研使用,不可用于诊断目的。