将 DNA 和 RNA 提取、蛋白质制备和细胞分离步骤自动化,可以减少接触时间,从而提高实验室的效率,并通过最大限度地减少人为错误来提高数据质量。手动样品制备步骤(包括移液和转移)耗费大量人力和时间,限制了实验室的可重复性。拥有优化方案的自动化提取系统可执行繁琐的洗涤,结合和洗脱步骤,处理混合物和分离,在最少的监督下处理混合和分离,为 qPCR、质谱和下一代测序等下游应用做好样品准备。
了解更多: 自动化样品制备工作流程的六个原因
自动提取 DNA、RNA、蛋白质和细胞
自动化样品制备系统可以帮助实验室获得一致的提取和纯化结果。KingFisher 纯化系统 是实验室中功能最全面的台式自动化系统,可为所有类型的分析物提供高效的工作流程解决方案。
可提供自动化样品制备系统
用于自动样品制备的 KingFisher 仪器
用于自动样品制备的 KingFisher 仪器
随着通量需求的发展,KingFisher 自动化技术可提供不同型号,以支持您的实验过程。
仪器对比
KingFisher 自动化提取系统的工作原理
KingFisher 自动化提取系统的工作原理
KingFisher 系统使用生物素化磁珠进行靶向配体捕获。通过自动化的洗涤,结合,洗脱工作流程,高效提取和富集复杂样品中的 DNA , RNA ,蛋白和细胞。
了解更多: 基于磁珠的自动化技术的工作原理
KingFisher 系统支持下游应用
KingFisher 系统支持下游应用
KingFisher 自动提取系统可应用于多种工作流程,支持实验室的多项工作。
对 KingFisher 仪器感兴趣?
申请演示
寻找优化的自动化样品制备的解决方案
无论您是想提高样品的效率、纯度还是产量,正确的工具和技术都能让一切变得不同。Thermo Fisher Scientific 产品专为优化核酸,蛋白质,细胞和外泌体的提取而设计。浏览此精选的试剂盒,试剂和附件,以满足您所有样品提取需求。
MagMAX Prime病毒/病原体 NA 分离试剂盒
自动核酸提取
使用经优化与 KingFisher 系统配合使用的合适试剂盒和试剂,可实现核酸工作流程无缝自动化。
探索:  自动核酸提取工作站设置
与 KingFisher 自动化系统兼容的核酸提取试剂盒:
用于蛋白 A 免疫沉淀的 Dynabeads 试剂盒
自动提取细胞和外泌体试剂盒
自动提取细胞和外泌体
使用 KingFisher 系统实现自动化的细胞和外泌体分离有助于缩短手动操作时间,防止交叉污染,并获得一致的结果。它非常简单—设置,按下开始,离开,并且在 40 分钟内即可获得结果。
探索:  使用 Dynabeads 试剂的 KingFisher Flex 系统:持续的外泌体 pull-down 和分析方法
自动提取和纯化的优势
减少人工操作步骤
与其他仪器相比,KingFisher 仪器省去了人工操作步骤,缩短了整体处理时间,为您节省了宝贵的时间。
获得一致的下游结果
KingFisher 自动提取仪可减少用户处理错误,同时提高结果的可重复性。我们的数据显示,使用 KingFisher 仪器处理的样品在不同运行和不同用户之间显示出一致的结果,这对于 qPCR、NGS、数字 PCR 和质谱等灵敏度更高的下游应用非常重要。
降低每份样品的总体成本
从劳动力和材料需求的角度来看,自动化可大规模节约成本,更不用说让员工更快乐地减少体力劳动了。 
使用自动和手动流程预处理 gDNA、cfDNA 和 RNA 所需的平均时间
发现自动化提取资源
KingFisher 资源
Dynabeads 资源
MagMAX 资源
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments
Hero banner dark gradient overlay
仅供科研使用,不可用于诊断目的。
申请免费的演示
我们的专家会与您一起使用 KingFisher 系统对您的样品进行现场演示。他们提供最适用于您的研究需求的赛默飞仪器、耗材和试剂。演示包括仪器设置和使用、方案修改以及其他常见问题解答。
安排演示
KingFisher 仪器