自动核酸提取试剂盒通常包括适当填充的缓冲液和试剂,装在小瓶、试剂盒或试剂板中。这些试剂盒可与液体处理仪和纯化系统搭配使用,自动从各种生物样本中提取 DNA 和 RNA。
与其他 DNA 纯化方法相比,磁珠有哪些优势?
  • 优越的结合能力 在混合和洗涤步骤中充分混匀
  • 减少堵塞 这来自流动的分散性和规则的密度
  • 提高洗脱 小体积样品的洗脱效果更好,可低至 1 mL
  • 更大的样本范围 从具有不同粘度的各种样品类型中有效去除抑制剂
  • 多功能性 适用于从低至高通量的应用和实验方案
磁珠 DNA 提取
DNA 多样品 Ultra 2.0 试剂盒
拓展您的研究可能性—引入其他样品纯化功能。用 KingFisher 仪器从骨髓样本和 10 毫升全血中分离基因组 DNA。
提升您的研究
磁珠 RNA 提取
基于磁珠的 RNA 提取方法可与其他方法相媲美,而且还能降低样品处理过程中的交叉污染风险,能够直接从各种粗样品中分离 RNA,而且我们的磁珠无孔,省去了耗时的孵育步骤。
Cell-free DNA (cfDNA)
使用 MagMAX 无细胞总核酸分离试剂盒和 MagMAX 游离 DNA 分离试剂盒从多种样品类型中提取游离 DNA (cfDNA)。这些试剂盒采用基于磁珠的技术,有助于确保高质量核酸回收的可重复性。该样品制备步骤适用于多种应用,包括实时荧光定量 PCR ,数字 PCR 和下一代测序。
了解更多关于游离 DNA (cfDNA) 提取的信息
游离 DNA 分离试剂盒
拓展您的研究可能性—引入其他样品纯化功能。用 KingFisher 仪器从唾液和 10 mL 尿液中分离游离 DNA。
提升您的研究
甲醛固定石蜡包埋 (FFPE) 组织样品提取
甲醛固定的石蜡包埋(FFPE)和多聚甲醛固定的组织样本在处理时可能比较敏感,需要注意细节才能进行正确的核酸分离。研究人员若想从 FFPE 样品中分离出可靠的核酸,可使用 MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒。DNA 和 RNA 可在单一工作流程中从同一 FFPE 样品中依次提取,从而实现多功能样本分析。样品还可通过手动或使用开放式自动化系统进行处理,最多可同时处理 96 个样品。
病毒和病原体核酸分离
MagMAX 病毒/病原体试剂盒和试剂使用基于磁珠的技术,通过手动或自动化方式从一系列研究样本中纯化高质量核酸。为节省时间并提高可重复性,可与KingFisher 仪器结合使用,实现自动纯化。我们的试剂盒被推荐用于SARS-CoV-2 和其他传染病病原体的病毒核酸分离
MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit
可从多种生物样本(如运输介质中的拭子、唾液、粪便、尿液、血浆和血清)中回收病毒、细菌(革兰氏阳性和革兰氏阴性)、真菌和寄生虫病原体的核酸。
了解更多:MagMAX Prime 病毒 / 病原体核酸分离试剂盒
以下产品推荐用于 SARS-CoV-2 和其他传染病病原体的病毒核酸分离研究。要了解试剂盒之间的区别,请参阅 常见问题
有关订购 MagMAX 病毒/病原体 II 核酸分离试剂盒 (A48383R) 的更多信息,请联系客户服务
按样品类型纯化 MagMAX 磁珠
微生物 DNA 分离
可以分离和富集微生物 DNA,帮助研究人员更好地了解微生物组如何影响人类健康。最重要的是,回收的核酸必须准确反映样本群落中各种微生物的代表性。我们的产品可从各种样品类型中高通量和低通量纯化高质量核酸,包括粪便和土壤等具有挑战性的样品。回收的核酸可与多种应用兼容,包括微阵列,实时荧光定量 PCR 和下一代测序。
Viral/Pathogen NA Isolation Kit
从粪便,尿液和唾液等生物样品中回收中高通量核酸,用于胃肠道检测。
了解更多:MagMAX Prime 病毒 / 病原体核酸分离试剂盒
污水检测和传染源监控
污水监测作为监测传染病(包括新型冠状病毒和其他空气传播病原体)区域传播的有用工具,最近受到了广泛关注。MagMAX Ultra 污水核酸分离试剂盒与传统的污水监测方法相比具有诸多优势。其易于使用,可在短短 45 分钟内从浓缩污水中分离核酸。我们使用磁珠进行的病毒富集方案可高效浓缩和核酸分离。
探索: 污水监测
从唾液中提取 DNA
唾液可以无创采集,是研究中常用的 DNA 来源。在不影响产量和纯度的前提下,MagMAX 唾液 gDNA 分离试剂盒只需一个步骤,最大程度地减少了其他方法通常需要的时间和精力,因为其他方法可能需要多个费力的样本处理步骤。可同时处理多种样品量输入,无需进行样品归一化或试剂量调整,轻松实现样品预处理。
唾液采集和检测指南
通过我们的唾液采集和检测 " 操作指南 " 了解有关唾液研究的更多信息。这种复杂的生物液体在人类生理学和疾病病理生理学中起着关键作用。
获取电子书
从干血斑中分离 HIV-1 RNA
现在可以从干血斑(DBS)中分离 HIV-1 RNA,这种样本类型不需要专门的运输设备,可以在常温下运输。DBS 采样是一种高性价比的解决方案,具有轻松的运输方案,可以扩大全球健康和偏远人群监测的覆盖范围。MagMAX HIV-1 干血斑病毒/病原体核酸分离试剂盒可从干血斑(DBS)或血浆中分离和纯化核酸。适用于 HIV-1 干血斑的 MagMAX 病毒 / 病原体核酸分离试剂盒与 KingFisher 自动纯化系统和下游测定兼容 ,如含整合酶的 HIV-1 基因分型试剂盒。
用于检测 HIV 药物耐药性的基因分型工作流程
典型基因分型工作流程中的步骤包括标本处理, RNA 提取, RT-PCR ,巢式 PCR ,确认, 纯化,循环测序,测序纯化,序列检测和数据分析。
植物细胞 RNA 和 DNA 提取
从植物样品中提取 DNA 和 RNA 的步骤包括:破坏组织并均质化植物样本,将核酸与目标磁珠结合,使用磁珠法提取仪器或使用微离心管手动清洗和洗脱样本以纯化 DNA。
从植物中提取 DNA 和 RNA 的难度很大,需要使用专门设计的试剂盒来减轻植物组织中的碳水化合物、酚类化合物和其他化合物。细胞壁可能难以破坏,裂解液中通常含有抑制性化合物,如单宁酸、酚类和复杂多糖,这些化合物可能会阻碍 DNA 的质量,影响下游反应。
对于自动高通量提取或手动纯化, MagMAX 植物 DNA 分离试剂盒旨在减少这些挑战,并从多种植物物种中有效提取 DNA。该试剂盒采用 MagMAX 磁珠技术,无需酚/氯仿提取或酒精沉淀。该程序针对从 10-100 mg 植物样本中分离 DNA 进行了优化。不同物种和组织的 DNA 产量各不相同,这取决于基因组大小、倍性、细胞数量、组织样本的年龄和储存条件。
微生物 DNA 分离
可以分离和富集微生物 DNA,帮助研究人员更好地了解微生物组如何影响人类健康。最重要的是,回收的核酸必须准确反映样本群落中各种微生物的代表性。我们的产品可从各种样品类型中高通量和低通量纯化高质量核酸,包括粪便和土壤等具有挑战性的样品。回收的核酸可与多种应用兼容,包括微阵列,实时荧光定量 PCR 和下一代测序。
Viral/Pathogen NA Isolation Kit
从粪便,尿液和唾液等生物样品中回收中高通量核酸,用于胃肠道检测。
了解更多:MagMAX Prime 病毒 / 病原体核酸分离试剂盒
污水检测和传染源监控
污水监测作为监测传染病(包括新型冠状病毒和其他空气传播病原体)区域传播的有用工具,最近受到了广泛关注。MagMAX Ultra 污水核酸分离试剂盒与传统的污水监测方法相比具有诸多优势。其易于使用,可在短短 45 分钟内从浓缩污水中分离核酸。我们使用磁珠进行的病毒富集方案可高效浓缩和核酸分离。
探索: 污水监测
从唾液中提取 DNA
唾液可以无创采集,是研究中常用的 DNA 来源。在不影响产量和纯度的前提下,MagMAX 唾液 gDNA 分离试剂盒只需一个步骤,最大程度地减少了其他方法通常需要的时间和精力,因为其他方法可能需要多个费力的样本处理步骤。可同时处理多种样品量输入,无需进行样品归一化或试剂量调整,轻松实现样品预处理。
唾液采集和检测指南
通过我们的唾液采集和检测 " 操作指南 " 了解有关唾液研究的更多信息。这种复杂的生物液体在人类生理学和疾病病理生理学中起着关键作用。
获取电子书
从干血斑中分离 HIV-1 RNA
现在可以从干血斑(DBS)中分离 HIV-1 RNA,这种样本类型不需要专门的运输设备,可以在常温下运输。DBS 采样是一种高性价比的解决方案,具有轻松的运输方案,可以扩大全球健康和偏远人群监测的覆盖范围。MagMAX HIV-1 干血斑病毒/病原体核酸分离试剂盒可从干血斑(DBS)或血浆中分离和纯化核酸。适用于 HIV-1 干血斑的 MagMAX 病毒 / 病原体核酸分离试剂盒与 KingFisher 自动纯化系统和下游测定兼容 ,如含整合酶的 HIV-1 基因分型试剂盒。
用于检测 HIV 药物耐药性的基因分型工作流程
典型基因分型工作流程中的步骤包括标本处理, RNA 提取, RT-PCR ,巢式 PCR ,确认, 纯化,循环测序,测序纯化,序列检测和数据分析。
植物细胞 RNA 和 DNA 提取
从植物样品中提取 DNA 和 RNA 的步骤包括:破坏组织并均质化植物样本,将核酸与目标磁珠结合,使用磁珠法提取仪器或使用微离心管手动清洗和洗脱样本以纯化 DNA。
从植物中提取 DNA 和 RNA 的难度很大,需要使用专门设计的试剂盒来减轻植物组织中的碳水化合物、酚类化合物和其他化合物。细胞壁可能难以破坏,裂解液中通常含有抑制性化合物,如单宁酸、酚类和复杂多糖,这些化合物可能会阻碍 DNA 的质量,影响下游反应。
对于自动高通量提取或手动纯化, MagMAX 植物 DNA 分离试剂盒旨在减少这些挑战,并从多种植物物种中有效提取 DNA。该试剂盒采用 MagMAX 磁珠技术,无需酚/氯仿提取或酒精沉淀。该程序针对从 10-100 mg 植物样本中分离 DNA 进行了优化。不同物种和组织的 DNA 产量各不相同,这取决于基因组大小、倍性、细胞数量、组织样本的年龄和储存条件。
为您的癌症研究做好准备
回答几个简短的问题,发现适合您工作流程需求的样品制备解决方案。
参加我们的测验
使用 KingFisher 仪器实现 MagMAX 核酸分离试剂盒自动化
KingFisher 仪器的优势包括
  • 各种通量—每次运行 6–96 个样品,具体取决于仪器型号
  • 灵活体系—处理各种起始量的样品
  • 方案定制—轻松编辑、修改或创建新方案
  • 优化试剂—兼容多种磁珠试剂
探索: KingFisher 仪器
下载: 适用于 KingFisher 纯化仪器的经验证的软件自动化脚本
Four different Kingfisher purification instruments
仅供科研使用,不可用于诊断目的。
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments
Hero banner white gradient overlay