Search Thermo Fisher Scientific
自动化样品制备的优势 |
想了解有关我们的自动化样品制备系统的更多信息?
与人工制备甚至其他样品制备仪器相比,自动样品纯化仪器省去了人工步骤,有助于缩短整体处理时间,从而节省实验室技术人员的时间。
利用KingFisher自动化系统,工作流程中的每一步,如试剂、抗体、靶标捕获、洗涤和洗脱,都由仪器转盘上的一个平板(对于KingFisher Duo Prime,则是平板上的一排排孔)来表示。制备和装载好平板后,只需按下 "启动 "键,仪器就会自动执行编程程序。
图1.使用 KingFisher 仪器和预分装板时的预期运行时间。根据样品和分析类型的不同大概需要25-120 分钟,溶液分板准备时间不到 15 分钟,选择程序或方案 1 分钟,装板、按下开始键并离开 1 分钟。
图2.自动化可节省手动操作时间。与供应商 Q 基于柱膜法的方案相比, Thermo Fisher Scientific 的自动化技术可节省您 80% 的手动操作时间
KingFisher 仪器只需 25 分钟即可从 96 孔板中分离 RNA 或 DNA ,使用 自动化 MagMAX 提取试剂盒在一次运行中处理多达 96 份样品。根据需要的分析结果, KingFisher 系统上的运行时间通常在 25-60 分钟内完成核酸,蛋白质,肽,细胞和外泌体的大多数提取,纯化和分离。
不同的样品类型和应用需要不同的化学成分才能提取分析物。KingFisher 仪器支持的样品类型包括血液、唾液、粘液、鲸脂、土壤、海水、粪便、鱼鳞和其他样品类型。
我们开发的试剂盒和解决方案包含优化的磁珠、缓冲液和方案,可帮助最大限度地提高纯度和产量,适用于各种应用和样品类型。您还可以编辑,修改或创建自己的方案,以满足您的结果和研究需求。
按总重量(g)计算,自动样品纯化试剂盒与主要竞争对手的柱膜法解决方案相比,所含塑料成分更少。 与供应商 Q 的同类工作流程相比, Applied Biosystems MagMAX mirVana 总 RNA 分离试剂盒工作流程和 Applied Biosystems MagMAX DNA 多样品 Ultra 2.0 试剂盒工作流程中使用的塑料总重量大大减少。使用更少的塑料意味着可减少研究产生的塑料废物。
图3.MagMAX 试剂盒使用更少的塑料制品。这些图像展示了 MagMAX 试剂盒的环境优势,证明了其在保持 DNA 和 RNA 提取优异性能的同时对可持续性的承诺。
除了提高员工满意度和留住员工外,还要考虑节省人工和材料成本。自动化是未来的道路。即使您的研究发生变化,它也可以帮助您和您的实验室取得成功。
图4.自动化经济实惠。使用Thermo Fisher Scientific 的自动化技术制备样品,与使用 Q 供应商的自动化技术相比,可分别为您节省约 4% 和 14% 的 DNA 试剂盒和 RNA 试剂盒费用。
比较基于磁珠的自动样品制备与基于离心柱的手动样品制备:
Thermo Scientific KingFisher 样品纯化系统使用带一次性磁套的永磁棒,可自动提取任何可与磁珠结合的目标分析物。
转移磁珠而非液体可保证更高纯度,因为液体试剂中非靶标有机物或污染物不会从一个孔转移到另一个孔。它还有助于最大限度地减少样品损失,并可提高产量。
近 20 年来,Thermo Scientific KingFisher 样品纯化系统一直在为研究人员提供帮助。最近, KingFisher Flex 系统是帮助实验室增加提取通量以满足 SARS-CoV-2 大流行期间的巨大需求的前沿系统。
经济实惠的自动纯化系统可满足您的产量需求,让您体验一致性和可重复性。
每款台式 KingFisher 系统均可根据您实验室的通量需求来处理样品,从不同的体积范围到不同的样品类型。
仪器 | KingFisher Apex | KingFisher Duo Prime | KingFisher Flex |
---|---|---|---|
每次运行的样品 (两个磁头选项) | 1–96 (10–1,000 µL) 1–24 (30–5,000 µL) | 1–6 (200–5,000 µL) 1–12 (50–1,000µL) | 1–96 (20–1,000 µL) 1–24 (200–5,000 µL) |
台式仪器尺寸 (宽 x 深 x 高) | 31 x 23 x 18 in. | 15.7 x 18.1 x 13.4 in. | 26.77 x 23.6 x 14.96 in. |
了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | |
申请技术应用专家的演示 |
使用我们的选择工具为您的自动化样品制备找到合适的磁珠试剂盒。使用 KingFisher 优化试剂盒从多种样品类型中纯化核酸,蛋白质,细胞和外泌体。
要分离并提取 | 我们建议 … |
---|---|
DNA 和/或 RNA | Applied Biosystems MagMAX 试剂盒 |
DNA 和/或 RNA (不包括在 MagMAX 试剂盒中) | Invitrogen Dynabeads 试剂 |
蛋白质 | 用于免疫沉淀的 Dynabeads 试剂 |
用于肽图分析的蛋白质 | Thermo Scientific SMART Digest 免疫亲和试剂盒 |
细胞和外泌体 | Invitrogen Dynabeads 试剂 |
SARS-CoV-2 | Applied Biosystems MagMAX 试剂盒(病毒 RNA) Invitrogen Dynabeads 试剂(完整病毒) |
无论您是开始组建实验室的第一个端到端研究工作流程,还是扩大规模以满足客户需求,我们都有财务解决方案可供选择。联系我们,了解更多经济实惠的解决方案信息。条款和条件适用。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。