KingFisher Duo Prime
Thermo Scientific KingFisher Duo Prime 是功能全面的紧凑型台式样品制备仪器,每次运行可处理 6 或 12 个样品。该仪器可以一致地提取和纯化 DNA、RNA、蛋白和细胞,并提供用于净化的紫外灯。KingFisher Duo Prime 是学术实验室或小型实验室的经济之选。
特点
除了所有 KingFisher 纯化系统的常见功能外,Duo Prime 还提供:
自动纯化
每次运行 6–12 个样品
从两种孔板规格中选择
工作体积范围广:20 μL–5 mL
从我们的库中下载方案
或者使用 Thermo Scientific BindIt 软件轻松定制方案
易于安装和运行
可在 10 分钟或更短时间内运行
简单的工作流程
请按照屏幕上的说明进行操作
紫外灯
标配净化
演示视频
应用
KingFisher Duo Prime可以为各种各样的下游应用温和高效地分离和纯化各种样品类型中的核酸、蛋白质和细胞。有关在 KingFisher Duo Prime上运行的一系列应用试剂盒、试剂和方案,请参阅试剂盒、试剂和方案选项卡。
方案和软件
KingFisher Duo Prime和 Flex 仪器随附 Thermo Scientific BindIt 软件。该软件可轻松创建、下载、运行、修改和存储适用于 KingFisher 应用的方案。
方案可用于试剂盒的核酸和蛋白质纯化程序。该软件允许您为方案的每个部分定义和编辑步骤、参数、孔板和试剂—结合、洗涤和洗脱。
有关 BindIt 的更多信息,请参阅特点选项卡。
孔板、塑料耗材和制备
有关与 KingFisher Duo Prime 配套使用的孔板、塑料耗材和用于孔板制备的产品的信息,请参阅附件选项卡。
性能数据
属性
描述
仪器尺寸
紧凑型台式
通量水平
低至中等
处理体积范围
50–1,000 μL:12 道磁头
200–5,000 μL:6 道磁头
每次运行的样品数量
6 或 12
包含软件
BindIt
可定制方案
是(含 BindIt 软件)
加热/制冷
10ºC–75ºC(板块 A)
4ºC–75ºC(洗脱条模块)
紫外灯
8 瓦(长达 16 小时)
条形码读取器
与 BindIt 软件配合使用或单独使用
用户可选择的磁头
2
单独使用