Search Thermo Fisher Scientific
介绍:使用预分装板,实现更为简单快速、一致性更强的 DNA 提取。只需揭下封膜,添加裂解的样品,然后将培养板装载到 KingFisher 上即可。
KingFisher Flex-Ready DNA Ultra 2.0 预分装板可在51分钟内处理96份样本 – 无需费时分配缓冲液 | KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 预装板可在45分钟内处理12份样本 – 无需费时分配缓冲液 | |
样本起始量 | 50-400 mL | 50-400 mL |
试剂盒处理的样本 | 96份样本 | 96份样本 |
样本起始类型 | 全血、唾液、口腔拭子、血沉棕黄层、血卡和组织培养细胞 | 全血、唾液、口腔拭子、血沉棕黄层、血卡和组织培养细胞 |
KingFisher 运行时间 | 51分钟 | 45分钟 |
所有辅助塑料耗材 |
|
|
图 1.在不同全血上样体积下线性回收 DNA。
图 2.用 K2 EDTA 采血管和 Streck cfDNA BCT 从血沉棕黄层中线性回收DNA。
图 3.用 MagMAX Ultra 2.0 提升产量和纯度。
图 4.A260/A280 比值表明分离的 DNA 纯度非常高。A260/A230 比值在1.8以上,表明分离的 DNA 具有较高的纯度。
使用适用于 KingFisher Duo Prime 的 KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 预分装板处理96份样本。这里展示血液样本的处理方式。其他类型的样本可采用类似的处理方式。
使用适用于 KingFisher Flex 的 KingFisher Flex-Ready DNA Ultra 2.0 预分装板处理96份样本。这里展示血液样本的处理方式。其他类型的样本可采用类似的处理方式。
KingFisher Flex-Ready DNA Ultra 2.0 预分装板可在51分钟内处理96份样本 – 无需费时分配缓冲液 | KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 预装板可在45分钟内处理12份样本 – 无需费时分配缓冲液 | |
样本起始量 | 50-400 mL | 50-400 mL |
试剂盒处理的样本 | 96份样本 | 96份样本 |
样本起始类型 | 全血、唾液、口腔拭子、血沉棕黄层、血卡和组织培养细胞 | 全血、唾液、口腔拭子、血沉棕黄层、血卡和组织培养细胞 |
KingFisher 运行时间 | 51分钟 | 45分钟 |
所有辅助塑料耗材 |
|
|
图 1.在不同全血上样体积下线性回收 DNA。
图 2.用 K2 EDTA 采血管和 Streck cfDNA BCT 从血沉棕黄层中线性回收DNA。
图 3.用 MagMAX Ultra 2.0 提升产量和纯度。
图 4.A260/A280 比值表明分离的 DNA 纯度非常高。A260/A230 比值在1.8以上,表明分离的 DNA 具有较高的纯度。
使用适用于 KingFisher Duo Prime 的 KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 预分装板处理96份样本。这里展示血液样本的处理方式。其他类型的样本可采用类似的处理方式。
使用适用于 KingFisher Flex 的 KingFisher Flex-Ready DNA Ultra 2.0 预分装板处理96份样本。这里展示血液样本的处理方式。其他类型的样本可采用类似的处理方式。
KingFisher Ready DNA Ultra 2.0 预分装板含有采用 MagMAX 技术的即用型试剂,该技术减少移液步骤,从而实现更为简单快速、一致性更强的提取。只需揭下封膜,添加样品,然后将预分装板装载到 KingFisher 上即可。