a36570-magmax-dna-multi-sample-ultra-2-kit-270x195
从一系列样本类型中提取与测序或阵列平台兼容的高质量 DNA
立即订购
样本类型多种,包括全血、拭子、组织等
样本起始量50 µL-2 mL
产量
  • 1.5-4 µg(50 µL 血液)
  • 2-12 µg(1个口腔拭子)
洗脱体积50 µL-1 mL
总处理时间30-45分钟内处理6-96份样本,具体取决于样本类型
反应 (rxn)1个试剂盒 = 100次反应(样本量 50-400 μL)或200次反应(样本量 <200 μL);大包装试剂单独销售
运输条件室温
货号A36570
使用 KingFisher 系统自动执行 MagMax 工作流程
将此试剂盒与 KingFisher 自动化技术配合使用,从一系列样本类型中提取与测序或阵列平台兼容的高质量 DNA。从多种方案中进行选择,但对大起始量或小起始量来说,只有两个选项,不需要归一化。
Workflow
使用 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒从一系列样本类型中提取基因组 DNA
从 50 µL-2 mL 新鲜且稳定的唾液、全血、口腔拭子、EDTA/Streck cfDNA 管血沉棕黄层和其他类型的生物样本中提取 gDNA。使用 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒尽可能提高 gDNA 得率,首先用蛋白酶 K (PK) 和 PK 增强剂处理样本,随后使用有效的裂解/结合溶液,同时裂解细胞、使蛋白质变性并将 gDNA 捕获到磁珠上。使用 Ultra 2.0 洗涤 I 溶液去除结合核酸中的蛋白质、去污剂和其他杂质。然后使用低 TE 洗脱溶液从磁珠上释放 gDNA。
MagMAX 磁珠法 gDNA 提取技术
MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒采用磁珠法工作流程,并结合了多个样本处理步骤,可减少其他核酸提取方法通常需要的工作量。同时处理起始量各异的样本,无需对样本进行归一化或调节试剂体积,从而简化您的样本制备工作。只需在三种标准起始量工作流程(50 µL-400 µL、最多 1 mL、最多 2 mL)中确定适合样本量的一种,然后按照说明进行半自动化或手动样本制备即可。
设计用于与 KingFisher 纯化系统兼容
将 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒与 KingFisher 系统联用可以优化该试剂盒的使用。要获得中等通量,可与 KingFisher Duo Prime 联用;要获得较高的通量,可与 KingFisher Flex 联用。使用 KingFisher Flex 系统,可在 SBS 96孔深孔微量滴定板中处理多达 400 µL 的样本。对于较小的样本批次,可使用 Duo Prime 系统处理12份样本。可以使用 KingFisher Flex 或 Duo Prime 系统,在 SBS 24孔深孔微量滴定板中纯化起始量为 1-2 mL 的样本。可轻松下载和安装用于在 Flex 和 Duo Prime 系统上进行自动化操作的 BindIt 软件程序(请参阅方案选项卡/部分)。 
适合更大规模高通量样本处理的 MagMAX 试剂
MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒试剂为独立瓶装试剂,非常适合更大规模高通量样本处理。这些试剂采用更大容量单独瓶装形式。如果用户一次性购买6份独立试剂,那么获得的 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂的量将足以处理两千份 50-200 μL 样本或一千份 200-400 μL 样本。
性能数据
图 1.唾液中 gDNA 的线性回收。 在 KingFisher Flex 纯化系统上,使用 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒从新鲜采集的 150 µL、500 µL、2 mL 和 4 mL 唾液(来自两个独立供体)中分离基因组 DNA (gDNA)。使用 NanoDrop 8000 分光光度计计算 gDNA 总产量 (A)、A260/A280 比值和 A260/A230 比值 (B)。
图2.血沉棕黄层中 gDNA 的线性回收。在 KingFisher Flex 纯化系统上,使用 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒从 50 µL、100 µL 和 200 µL 血沉棕黄层(来自 K2-EDTA 采血管或 Streck cfDNA 采血管)中分离基因组 DNA (gDNA)。使用 NanoDrop 8000 分光光度计计算 gDNA 总产量 (A)、A260/A280 比值和 A260/A230 比值 (B)。
图 3.全血中 gDNA 的线性回收。在 KingFisher Flex 纯化系统上,使用 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒从 50 µL、100 µL、200 µL、400 µL、1 mL 和 2 mL 全血(来自两个独立供体)中分离基因组 DNA (gDNA)。使用 NanoDrop 8000 分光光度计计算 gDNA 总产量 (A)、A260/A280 比值和 A260/A230 比值 (B)。附图显示了起始量较小 (50-400 μL) 的全血(来自供体1和供体2)中总 gDNA 的线性回收。
在两种支持自动化的基于磁珠技术的 DNA 试剂盒之间进行选择
 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒
经优化可用于血液、唾液、血沉棕黄层、 口腔拭子
MagMAX DNA 多样本 Ultra 试剂盒
涵盖多种样本类型
 MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 KitMagMAX DNA Multi-Sample Ultra Kit
样本量
  • 适用于所有样本的简单标准方案
  • 起始量小 = 50-400 µL(96孔板中)
  • 起始量大 = 400 µL-2 mL(24孔板中)
  • 无需归一化即可使用每种方案处理不同起始量的样本
  • 灵活的起始量,无需调整试剂体积
  • 对于96份样本(96孔板),样本起始量最多为 50 µL
  • >50 µL-1 mL 血液和唾液(24孔板)
洗脱体积50 µL-1 mL50 µL-1 mL
每次运行的时间
  • 总共45分钟—KingFisher 仪器上的所有步骤
  • 5分钟手动操作时间;4种即用型缓冲液,设置简单
  • 90分钟总运行时间
  • 45分钟手动操作和设置时间;多种组分可在仪器分析前处理并且可以自动化
自动化/高通量
  • 在 Duo 型仪器上,每45分钟处理12份样本
  • 在 Flex 型仪器上,每45分钟处理96份样本
  • 在 Duo 型仪器上,90分钟可处理12份样本
  • 在 Flex 型仪器上,90分钟可处理96份样本(起始量仅限 50 µL)
纯化可直接用于 PCR、NGS 的已纯化 gDNA可直接用于 PCR、NGS 的 gDNA
 立即订购立即订购
样本类型多种,包括全血、拭子、组织等
样本起始量50 µL-2 mL
产量
  • 1.5-4 µg(50 µL 血液)
  • 2-12 µg(1个口腔拭子)
洗脱体积50 µL-1 mL
总处理时间30-45分钟内处理6-96份样本,具体取决于样本类型
反应 (rxn)1个试剂盒 = 100次反应(样本量 50-400 μL)或200次反应(样本量 <200 μL);大包装试剂单独销售
运输条件室温
货号A36570
使用 KingFisher 系统自动执行 MagMax 工作流程
将此试剂盒与 KingFisher 自动化技术配合使用,从一系列样本类型中提取与测序或阵列平台兼容的高质量 DNA。从多种方案中进行选择,但对大起始量或小起始量来说,只有两个选项,不需要归一化。
Workflow
使用 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒从一系列样本类型中提取基因组 DNA
从 50 µL-2 mL 新鲜且稳定的唾液、全血、口腔拭子、EDTA/Streck cfDNA 管血沉棕黄层和其他类型的生物样本中提取 gDNA。使用 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒尽可能提高 gDNA 得率,首先用蛋白酶 K (PK) 和 PK 增强剂处理样本,随后使用有效的裂解/结合溶液,同时裂解细胞、使蛋白质变性并将 gDNA 捕获到磁珠上。使用 Ultra 2.0 洗涤 I 溶液去除结合核酸中的蛋白质、去污剂和其他杂质。然后使用低 TE 洗脱溶液从磁珠上释放 gDNA。
MagMAX 磁珠法 gDNA 提取技术
MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒采用磁珠法工作流程,并结合了多个样本处理步骤,可减少其他核酸提取方法通常需要的工作量。同时处理起始量各异的样本,无需对样本进行归一化或调节试剂体积,从而简化您的样本制备工作。只需在三种标准起始量工作流程(50 µL-400 µL、最多 1 mL、最多 2 mL)中确定适合样本量的一种,然后按照说明进行半自动化或手动样本制备即可。
设计用于与 KingFisher 纯化系统兼容
将 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒与 KingFisher 系统联用可以优化该试剂盒的使用。要获得中等通量,可与 KingFisher Duo Prime 联用;要获得较高的通量,可与 KingFisher Flex 联用。使用 KingFisher Flex 系统,可在 SBS 96孔深孔微量滴定板中处理多达 400 µL 的样本。对于较小的样本批次,可使用 Duo Prime 系统处理12份样本。可以使用 KingFisher Flex 或 Duo Prime 系统,在 SBS 24孔深孔微量滴定板中纯化起始量为 1-2 mL 的样本。可轻松下载和安装用于在 Flex 和 Duo Prime 系统上进行自动化操作的 BindIt 软件程序(请参阅方案选项卡/部分)。 
适合更大规模高通量样本处理的 MagMAX 试剂
MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒试剂为独立瓶装试剂,非常适合更大规模高通量样本处理。这些试剂采用更大容量单独瓶装形式。如果用户一次性购买6份独立试剂,那么获得的 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂的量将足以处理两千份 50-200 μL 样本或一千份 200-400 μL 样本。
性能数据
图 1.唾液中 gDNA 的线性回收。 在 KingFisher Flex 纯化系统上,使用 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒从新鲜采集的 150 µL、500 µL、2 mL 和 4 mL 唾液(来自两个独立供体)中分离基因组 DNA (gDNA)。使用 NanoDrop 8000 分光光度计计算 gDNA 总产量 (A)、A260/A280 比值和 A260/A230 比值 (B)。
图2.血沉棕黄层中 gDNA 的线性回收。在 KingFisher Flex 纯化系统上,使用 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒从 50 µL、100 µL 和 200 µL 血沉棕黄层(来自 K2-EDTA 采血管或 Streck cfDNA 采血管)中分离基因组 DNA (gDNA)。使用 NanoDrop 8000 分光光度计计算 gDNA 总产量 (A)、A260/A280 比值和 A260/A230 比值 (B)。
图 3.全血中 gDNA 的线性回收。在 KingFisher Flex 纯化系统上,使用 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒从 50 µL、100 µL、200 µL、400 µL、1 mL 和 2 mL 全血(来自两个独立供体)中分离基因组 DNA (gDNA)。使用 NanoDrop 8000 分光光度计计算 gDNA 总产量 (A)、A260/A280 比值和 A260/A230 比值 (B)。附图显示了起始量较小 (50-400 μL) 的全血(来自供体1和供体2)中总 gDNA 的线性回收。
在两种支持自动化的基于磁珠技术的 DNA 试剂盒之间进行选择
 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒
经优化可用于血液、唾液、血沉棕黄层、 口腔拭子
MagMAX DNA 多样本 Ultra 试剂盒
涵盖多种样本类型
 MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 KitMagMAX DNA Multi-Sample Ultra Kit
样本量
  • 适用于所有样本的简单标准方案
  • 起始量小 = 50-400 µL(96孔板中)
  • 起始量大 = 400 µL-2 mL(24孔板中)
  • 无需归一化即可使用每种方案处理不同起始量的样本
  • 灵活的起始量,无需调整试剂体积
  • 对于96份样本(96孔板),样本起始量最多为 50 µL
  • >50 µL-1 mL 血液和唾液(24孔板)
洗脱体积50 µL-1 mL50 µL-1 mL
每次运行的时间
  • 总共45分钟—KingFisher 仪器上的所有步骤
  • 5分钟手动操作时间;4种即用型缓冲液,设置简单
  • 90分钟总运行时间
  • 45分钟手动操作和设置时间;多种组分可在仪器分析前处理并且可以自动化
自动化/高通量
  • 在 Duo 型仪器上,每45分钟处理12份样本
  • 在 Flex 型仪器上,每45分钟处理96份样本
  • 在 Duo 型仪器上,90分钟可处理12份样本
  • 在 Flex 型仪器上,90分钟可处理96份样本(起始量仅限 50 µL)
纯化可直接用于 PCR、NGS 的已纯化 gDNA可直接用于 PCR、NGS 的 gDNA
 立即订购立即订购
KingFisher 仪器
与所有 Applied Biosystems 产品一样,MagMAX DNA 多样本 Ultra 试剂盒也经过了优化,可用于 KingFisher 仪器。
了解更多信息
Find everyday lab essentials to power your PCR every step of the way. Shop now