Invitrogen Dynabeads products
高得率和可重复性与低非特异性结合的最佳平衡
迄今为止,与使用其他磁珠进行免疫沉淀的产品相比,Invitrogen Dynabeads 产品具有更多的参考出版物和文献。现在,Thermo Scientific KingFisher 仪器使用的 Dynabeads 产品可提供 IP 自动化方案。这些方案是在 KingFisher 仪器上运行的 BindIt 软件的程序扩展文件(.bdz 格式)。
获取为 KingFisher 优化的 IP 自动化方案
视频:使用 Dynabeads 和 KingFisher Flex ID 在 40 分钟内进行自动化免疫沉淀
对于 IP,具有 Dynabeads 的 KingFisher 仪器在高得率与重复性之间实现最佳平衡,具有较低的非特异性结合和成本,这也是它们为什么已成为使用磁珠进行免疫沉淀反应的金标准的原因。
专为自动化设计
Dynabeads 的固有特性使其非常适合自动化。所有批次内和批次间的磁珠的大小、形状、表面性质和铁含量均相同。磁珠分散得很好,沉淀速度很慢,但移动迅速且均匀地吸附到磁铁。这有利于快速的靶标结合,较短的孵育和分离时间。无需混合或者搅拌。Dynabeads 不聚集,可确保自动化系统中的为均一的液体—不会阻塞或堵塞移液器吸头。Dynabeads 是一种可吸移的固相,可像液体一样处理!
仅供科研使用,不可用于诊断目的。