Search Thermo Fisher Scientific
在 Invitrogen eBeads 流式补偿微球中,抗体包被的阳性微球和抗体未包被的阴性微球相混合,装于小瓶中。单滴滴加 eBeads,使补偿更轻松。 UltraComp eBeads 流式补偿微球的优点如同 OneComp eBeads 一样,并且在 OneComp 的基础上,UltraComp 强化了在紫激光上的应用,还增加兔和人两个物种的反应性。UltraComp eBeads 强调的是您可以轻松上手使用,同时获得补偿调节的值。
想做更大的流式配色?联系赛默飞科学家,共同流式配色,添加补偿微球!
下方表格是赛默飞流式补偿微球产品
UltraComp eBeads Plus 流式补偿微球 | UltraComp eBeads 流式补偿微球 | OneComp eBeads 流式补偿微球 | |
---|---|---|---|
物种反应性 | 识别人、兔、仓鼠、小鼠和大鼠的 κ 和 λ 链 | 识别仓鼠、小鼠和大鼠的 κ 和 λ 链 | 识别仓鼠、小鼠和大鼠的 κ 和 λ 链 |
激光兼容性 | 可兼容大部分标准激光,从紫外至 633 nm 激光;优化了在紫激光上使用聚合物染料 | 可兼容大部分标准激光,从紫外至 633 nm 激光。 | 可兼容大部分标准激光,不可用于紫外光或紫激光。 |
规格 | 25 tests | 100 tests | 25 tests | 100 tests | 25 tests | 100 tests |
货否 | 01-3333-41 | 01-3333-42 | 01-2222-41 | 01-2222-42 | 01-1111-41 | 01-1111-42 |
紫激光激发的荧光染料越来越多,但传统补偿微球在应用紫激光时补偿值通常很小。UltraComp eBeads Plus 流式补偿微球是为了更加明亮信号,最终得到更加准确的荧光溢漏值。
如何按步骤使用 UltraComp 和 OneComp eBeads?了解实验方案
图1.从人全血中分离细胞并重悬于 1X PBS 中。将微球涡旋至少 30 秒,并将一滴 UltraComp eBeads 或 UltraComp eBeads Plus 滴加至具有 1 x 106 个细胞中。向每个样品体积中加入 5 µL 下表所示的各种抗体。将样品避光孵育 20 分钟,然后用 1X PBS + 1% BSA 缓冲液洗涤。在 Attune NxT V6 流式细胞仪上上样样品。在补偿分析中,将每个文件导入 FlowJo 软件,并为单独细胞样本、加了UltraComp eBeads 样本或加了 UltraComp eBeads Plus 样本生成结果,最终比较数据图。
蛋白靶标 | 荧光染料 | 克隆 | 亚型 | 货号 |
---|---|---|---|---|
CD4 | PE | RPA-T4 | Mouse IgG1 | 12-0049-42 |
CD4 | FITC | RPA-T4 | Mouse IgG1 | 11-0049-42 |
CD19 | SB436 | HIB19 | Mouse IgG1 | 62-0199-42 |
CD8a | SB780 | HIB19 | Mouse IgG1 | 78-0088-42 |
CD19 | BV421 | HIB19 | Mouse IgG1 | 302233 |
CD4 | BV786 | RPA-T4 | Mouse IgG1 | 300553 |