Search Thermo Fisher Scientific
细胞计数、细胞活性测定以及冻存是全球生命科学研究者们的基本任务。 我们为您提供一系列优质的Gibco™ 冻存和细胞复苏培养基、快速且易于使用的Invitrogen™ Countess™全自动细胞计数器、用于检测细胞健康的Molecular Probes™荧光探针以及直观、强大的 EVOS™细胞成像系统,以帮助您的研究正常进行。
我们已研发了一系列Molecular Probes基于荧光细胞活性指示器,通过使用荧光显微镜、微孔板读数仪或流式细胞分析仪提供细胞健康情况的可视化读数。
我们提供两种高性能全自动细胞计数器,可满足任何实验室需求。 两种Countess II仪器均包含先进的自动聚焦和计数算法,让您快速(少于10秒)、准确地识别并计算细胞群内的细胞,同时还可避免手动聚焦机制伴随的人为波动。 Countess II FL采用Invitrogen™ EVOS™光立方,可兼容20种荧光色选项以及可重复使用的玻片,相比使用一次性玻片显著降低了成本并减少了浪费。
无论您是存储标准细胞系还是多能干细胞 (PSC),我们都有一系列优质的 Gibco冻存和复苏培养基解决方案,可帮助确保您的宝贵样品得到最大程度的活性和复苏。
在消除了显微镜检查的复杂性而又不影响其性能的情况下,EVOS系列细胞成像系统使细胞成像可以满足几乎所有实验室和预算需求。 找出最适合您的EVOS细胞成像系统。