Search Thermo Fisher Scientific
将细胞冻存可防止意外突变、衰老和污染。虽然未受保护的细胞冻存通常是致命的,但使用冻存培养基 冷冻细胞有助于保护细胞的长期活力,并最大限度地减少冷冻损伤,以便按计划提供完整的细胞。
使用时,冻存培养基应含有 二甲基亚砜(DMSO) 或丙三醇等冷冻保护剂。这些试剂可降低培养基凝固点并允许较慢的冷却速度;大大降低了冰晶形成的风险,从而避免损坏和杀死未经处理的细胞。
虽然针对不同的细胞类型对以下每种 Gibco 冻存培养基进行了优化,这些培养基都是即用型,并且含有10% DMSO。
Synth-a-Freeze 冻存培养基 | Recovery 细胞培养冻存培养基 | PSC 冻存试剂盒 | |
---|---|---|---|
测试的细胞类型 | 人角质化细胞、ESC、MSC、NSC 和其他类型的原代细胞 | CHO-S、CHO-K1、HEK 293、Jurkat 和 NIH 3T3 细胞 | 多能干细胞、外周血单核细胞 |
不适用于 | 黑色素细胞 | — | — |
化学属性 | 非动物来源 | 含有 FBS | 无异种来源(冻存培养基) 无动物来源(RevitaCell) |
方法:将四种不同细胞系(即 CHO、MDCK、Swiss 3T3、HeLa)中的每一种细胞,以相同数量冷冻到七种不同的冻存培养基中。解冻后,将每个细胞样品稀释到相同体积的生长培养基中并在12孔板中接种。根据在冻存步骤中确定的细胞计数,贴壁细胞系的初始接种密度为2.3×104个细胞/孔,非贴壁细胞系的初始接种密度为6.0×105个细胞/孔。
当特定细胞系的主要培养物已达到对数生长晚期,而该细胞系的其他培养物均未超过峰值密度时,收获该细胞系的所有培养物并分析数据。因此,在不同天对不同的细胞系进行了分析:CHO,第6天;MDCK,第6天;Swiss 3T3,第5天;HeLa,第6天。将来自不同冻存培养基的重复培养物的细胞回收率归一化为 Recovery 细胞培养冻存培养基并绘制(平均归一化回收率 ± 标准误差)。
结果:对于贴壁和悬浮细胞系的冻存,与其他细胞冻存培养基相比,Recovery 冻存培养基的细胞活力平均提高了25%:
PSC 冻存试剂盒包含即用型无异种冻存培养基以及一瓶 RevitaCell 添加剂(100X)。这些试剂可较大限度地减少细胞活力损失和不必要的细胞分化,同时可大幅度地提高解冻后的回收率。应用包括在培养基系统中培养的多能干细胞,如 Essential 8 和 StemPro hESC SFM,以及其他市售配方。此外,该试剂盒还可用于冻存和回收外周血单核细胞(PBMC)。
Cell Culture & Transfection Learning Center
Access cell culture and transfection educational resources for better experiment planning and execution.
Gibco Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Media Formulation Tool
Find the right Gibco media formulation for DMEM, DMEM/F-12, MEM, and RPMI-1640 media.
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。