Search Thermo Fisher Scientific
为了获得合适数量的细胞进行研究,必须先从较大培养物中分离出一组细胞。进入:细胞解离。Gibco 胰蛋白酶和替代细胞解离产品是组织和单层细胞的理想之选。提供多种形式,包括酶促和化学形式,以满足研究人员进行贴壁细胞培养的不同需求。探索以下选择指南,为您的细胞培养类型选择正确的细胞解离试剂。
细胞培养类型 | 清洗液 | 解离方法 | 推荐产品 | 产品规格 | 含酚红 |
---|---|---|---|---|---|
连续和强贴壁的细胞系 | 不含钙、镁的 HBSS 或 PBS | 不含钙、镁的胰蛋白酶0.25%平衡盐溶液 | 0.25%胰蛋白酶(1X) | 液体 | 是 |
2.5%胰蛋白酶(10X) | 液体 | 否 | |||
胰蛋白酶(1:250) | 粉末 | 否 | |||
传代早期有许多细胞 | D-PBS | TrypLE 试剂 | TrypLE Express | 液体 | 是 |
细胞表面蛋白完整性很重要的连续细胞系 | 不含钙、镁的 HBSS 或 PBS | 0.53 mM EDTA 中胰蛋白酶0.05% | 0.05%胰蛋白酶 0.53 mM EDTA | 液体 | 是 |
0.05%胰蛋白酶 0.53 mM EDTA(10X) | 液体 | 否 | |||
TrypLE 试剂 | TrypLE Express | 液体 | 是 | ||
弱贴壁的上皮细胞 | 不含钙、镁的 HBSS 或 PBS | EDTA,柠檬酸钠中的甘油 | 细胞解离缓冲液,Hanks | 液体 | 否 |
细胞解离缓冲液,PBS | 液体 | 否 | |||
转化的成纤维细胞 | 不含钙、镁的 HBSS 或 PBS | TrypLE 试剂 | TrypLE Express(1X) | 液体 | 是 |
细胞表面蛋白完整性很重要的原代细胞 | 不含钙、镁的 HBSS 或 PBS | TrypLE 试剂 | TrypLE Express(1X) | 液体 | 是 |
强贴壁的早期传代细胞系 | 不含钙、镁的 HBSS 或 PBS | 1 mM EDTA 中胰蛋白酶0.25% | 0.25%胰蛋白酶 1 mM EDTA | 液体 | 是 |
胰蛋白酶粉末(1:250) | 粉末 | 否 | |||
PBS 中0.6–2.4个单位/mL 分散酶 | 分散酶 II | 粉末,冻干 | 否 | ||
上皮细胞 | 0.5–1 mM EDTA | 0.5–1 mM EDTA | Versene 溶液1:5,000(PBS 中 0.53 mM EDTA) | 液体 | 否 |
PBS 中0.6–2.4个单位/mL 分散酶 | 分散酶 II | 粉末,冻干 | 否 | ||
强贴壁,上皮和一些肿瘤细胞系 | 0.5–1 mM EDTA | 0.25%带 1 mM EDTA | 0.25%胰蛋白酶 1 mM EDTA | 液体 | 是 |
Versene 溶液1:5,000(PBS 中 0.53 mM EDTA) | 液体 | 否 | |||
胰蛋白酶粉末(1:250) | 粉末 | 否 | |||
不含钙、镁的 PBS 中0.6–2.4个单位/mL 分散酶 | 分散酶 II | 粉末,冻干 | 否 | ||
厚培养物,多层 | 1 mM EDTA | 胰蛋白酶 0.25% | 0.25%胰蛋白酶 1 mM EDTA | 液体 | 是 |
胰蛋白酶粉末(1:250) | 粉末 | 否 | |||
富含胶原蛋白的稠密培养物 | 1 mM EDTA | 胶原酶200个单位/mL,1 mM EDTA 在不含钙和镁的平衡盐溶液中 | 胶原酶,I 型 | 粉末,冻干 | 否 |
胶原酶,II 型 | 粉末,冻干 | 否 | |||
胶原酶,IV 型 | 粉末,冻干 | 否 | |||
所有贴壁细胞培养物 | 不含钙、镁的 HBSS 或 PBS | 物理/机械 | 细胞刮棒 | – | – |
胰蛋白酶是一种蛋白水解酶,是分离贴壁细胞培养物和单层细胞的标准方法。这种球状胰腺蛋白酶在赖氨酸和精氨酸的 C 端裂解,分解血管粘附蛋白,并可在细胞收获过程中轻易重悬。
赛默飞世尔科技提供猪胰蛋白酶,EDTA 增强胰蛋白酶以及 TrypLE 酶制剂的配方,这是一种温和的胰蛋白酶样酶。为避免计划外的蛋白质降解,必须使用胰蛋白酶抑制剂灭活有机胰蛋白酶。相比之下,合成胰蛋白酶(如 Gibco TrypLE 产品)通过稀释灭活,无需额外的溶液。
注:如果细胞培养基中含胎牛血清(FBS),在胰蛋白酶化之前需要用平衡盐溶液清洗培养物,以确保胰蛋白酶的功能。
EDTA 是一种螯合剂,可提高胰蛋白酶分离贴壁细胞的能力。EDTA 将钙和镁结合成六齿结构,削弱细胞间粘附,增强胰蛋白酶对水解靶向肽键的获取。
Gibco 胰蛋白酶-EDTA 由经过电子束验证的辐照猪源蛋白酶制成,并经过 PPV、支原体和 PCV 1/2 污染测试。
Gibco TrypLE 试剂是高度纯化的重组细胞解离酶,可替代猪胰蛋白酶。这些试剂非常适合在含血清和无血清条件下解离贴壁依赖细胞系,无需更改方案即可直接替代胰蛋白酶。TrypLE 试剂对细胞温和,在室温下稳定,无动物源性。
胰蛋白酶 | 胰蛋白酶-EDTA | TrypLE Express | TrypLE Select | |
---|---|---|---|---|
特点 | 传统标准 | 增强裂解的胰蛋白酶 | 更温和、更稳定、成本可比性 | 更温和、更稳定、不含动物和人成分 |
应用实例 | 通用 | 通用 | 通用 | 生物生产/工业应用 |
来源 | 猪胰脏 | 猪胰脏 | 真菌(无动物源性) | 真菌(无动物源性) |
生产标准 | cGMP 生产 | cGMP 生产 | cGMP 生产 | cGMP,在专用的无动物源性机器上生产 |
贮存温度 | -5至–20℃ | -5至–20℃ | 室温 | 室温 |
细胞活力更高 | ✓ | ✓ | ||
灭活方法 | 胰蛋白酶抑制剂 | 胰蛋白酶抑制剂 | 稀释抑制 | 稀释抑制 |
胰蛋白酶抑制剂破坏性地改变胰蛋白酶,使蛋白水解酶与蛋白质结合并消化蛋白质的能力失效。胰蛋白酶抑制剂用于解离后,保护细胞免受胰蛋白酶进一步的蛋白质降解。
注:大豆胰蛋白酶抑制剂也可结合胰凝乳蛋白酶,尽管程度较小。
大豆胰蛋白酶抑制剂(粉末) | 明确的胰蛋白酶抑制剂 | 胰蛋白酶中和剂溶液 | |
---|---|---|---|
非动物来源 | ✓ | ||
无钙、镁 | ✓ | ||
无菌 | ✓ | ✓ | |
含0.5%新生牛血清 | ✓ |
相对温和的胶原酶以通过消化结缔组织的天然三螺旋胶原纤维而起其作用。这些组织通常存在于皮肤、肌腱、血管和骨骼中—因此胶原酶解聚适用于人类肿瘤、小鼠肾脏、人脑和上皮培养物。
胶原酶 | 组织/细胞类型 |
---|---|
I 型 | 上皮、肾上腺、肺、脂肪 |
II 型 | 心脏、甲状腺、唾液、肝脏、骨骼、软骨 |
IV 型 | 胰岛(胰岛素受体位点) |
分散酶或中性蛋白酶是多粘芽孢杆菌产生的金属酶。快速、温和的分散酶可用于收获和转移正常的二倍体细胞和细胞系。分散酶可有效分离细胞团块并从完整组织中分裂细胞,对膜完整性或活力几乎没有影响。
Versene 溶液是 PBS 中的 EDTA 溶液,可温和、非酶地解离细胞。这种螯合剂将某些细胞类型(如上皮细胞)从血管表面分离以进行悬浮。也可以用作胰蛋白酶消化前的洗涤剂。
有关 Versene 溶液应用的进一步指导,请参阅按培养类型分类的细胞解离选择指南。
推荐用于弱贴壁细胞(如上皮细胞),Gibco 细胞解离缓冲液可温和解离并保持表面蛋白完整性。适合的应用包括参与配体结合的细胞、流式细胞和免疫组织化学研究。
请查阅无酶细胞解离缓冲液方案了解更多信息。
Cell Culture & Transfection Learning Center
Access cell culture and transfection educational resources for better experiment planning and execution.
Gibco Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Media Formulation Tool
Find the right Gibco media formulation for DMEM, DMEM/F-12, MEM, and RPMI-1640 media.
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。