Search Thermo Fisher Scientific
细胞培养基对培养环境至关重要,因为它提供了支持细胞生长和功能所需的成分(例如营养物质、生长因子)。此外,培养基还可用于调节细胞培养中的环境条件,包括渗透压和 pH 值。已开发了多种细胞培养基配方,以支持广泛的细胞类型和实验应用。
Gibco 细胞培养基久经时间考验,值得信赖,其产品旨在支持多种哺乳动物细胞和细胞系的生长和维持。我们提供了即用型细胞培养基及粉末和浓缩液体配方,以满足您的实验要求和预算。
Roswell Park Memorial Institute(RPMI)1640 培养基相比其他培养基之所以具有独特的效果,是因为其中含有还原剂谷胱甘肽和高浓度的维生素。
Dulbecco 改良 Eagle 培养基营养混合物 F-12(DMEM F12)是一种1:1的混合物,结合了 DMEM 的优点和 Ham's F-12 中添加的营养物质。
任何成功的细胞培养实验均取决于为独特的细胞和实验条件选择出色的细胞培养基配方。
我们致力于创新 Gibco 细胞培养基。与基本配方相比,我们提供的是优化且创新的细胞培养解决方案,可在努力获得一致的可重复结果上提供支持。
Gibco 细胞培养基提供多种配方,以满足您的研究需求。探索下面的其他选项。
Gibco Iscove 改良 Dulbecco 培养基(IMDM)是一种高度富集的培养基,非常适用于快速增殖的高密度培养基,包括 Jurkat、COS-7 和巨噬细胞从大量的 IMDM 培养基成分中选择,以用于一系列的细胞培养应用。
Gibco 培养基 199(M199 培养基)适用于各种物种和应用,但特别适用于培养未转化细胞。M199 培养基成分可包括 Earle 盐和碳酸氢盐/碳酸缓冲系统,用于维持 CO2 培养箱中的 pH 值或设计用于大气平衡的 Hank 盐与盐溶液。
Gibco Ham's F-12 营养混合物可用于近二倍体中国仓鼠卵巢(CHO)细胞的单细胞平板接种,但也可用于 CHO 培养物的无血清生长和哺乳动物细胞的血清补充生长。从几种高质量和可靠的 Ham's F-12 培养基配方中进行选择,包括补充谷氨酰胺的 F-12 培养基以及补充 GlutaMAX 的配方、Kaighn 配方和粉末形式。
Gibco Ham's F-10 营养混合物可用于无血清生长的中国仓鼠卵巢(CHO)细胞和需添加血清的多种哺乳动物细胞系的生长。Gibco Ham's F-10 培养基采用高品质配方,具有更高的可靠性和一致性,可为您提供出色的整体效率和更多可靠的数据。
无论您是在研究实验室或生产工厂进行细胞培养,还是需要一个特别或定制配方,或是正在培养细胞系、原代细胞或干细胞,Gibco 产品都可为您提供可靠的解决方案。
Cell Culture & Transfection Learning Center
Access cell culture and transfection educational resources for better experiment planning and execution.
Gibco Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Media Formulation Tool
Find the right Gibco media formulation for DMEM, DMEM/F-12, MEM, and RPMI-1640 media.
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。