Search Thermo Fisher Scientific
我们提供种类繁多的抗生素和抗真菌剂以帮助控制或消除细胞培养污染。 |
研究者一般需要考虑两种细胞培养污染:微生物细胞培养污染和其他细胞系的混入。 两种污染都非常普遍,必须重视可能的污染以及污染对结果造成的影响。 应根据各个研究者的需求和经验来决定是否使用抗生素和抗真菌剂来防止污染。
我们生产了种类繁多的抗生素和抗真菌剂来控制细菌、真菌、支原体和酵母所造成的污染。 研究者尝试使用抗生素或抗真菌剂来消除或控制污染时,必须要清楚对于特定的细胞系这些物质可能是具有毒性的。 使用前,首先进行剂量反应测试以确定于何种剂量等级即开始产生细胞毒性非常重要。