Search Thermo Fisher Scientific
我们是全球规模最大的无血清细胞培养基生产厂商,同时也是创新的特殊培养基(包括无血清培养基)开发方面的领导者。无血清培养基(SFM)有助于研究人员在无血清条件下培养特定细胞类型或进行特定应用研究。
当您准备转换为无血清培养系统时,我们将为您提供帮助。无论您选择哪种驯化方法(连续驯化或条件培养基),我们都强烈建议您始终采取以下预防措施:
连续驯化是我们使细胞适应无血清培养基(SFM)的优选方法,典型的转换方法为:
第 1 代 | 75% 补加血清的培养基:25% SFM |
---|---|
第 2 代 | 50% 补加血清的培养基:50% SFM |
第 3 代 | 25% 补加血清的培养基:75% SFM |
第 4 代 | 100% 无血清培养基(SFM) |
由于从 75% 无血清培养基(SFM)到 100% 无血清培养基(SFM)的变化对细胞的压力过大,因此,可能需要将细胞在 10% 补加血清培养基与 90% 无血清培养基(SFM)的混合培养基中传代培养 2-3 次。在 100% 无血清培养基(SFM)中传代3次后,大多数细胞系即可认为完全适应。在将培养基转换为 100% 无血清培养基(SFM)之前,偶尔也会出现细胞无法通过某一步骤的情况。如果出现这种情况,使用先前补加血清培养基与无血清培养基的比例返回并继续传代培养 2 至 3 次。
切换至无血清培养基(SFM)的另一种方法是使用条件培养基。这种培养基是指细胞已经在其中生长了完整一代。如果选择该方法,可以通过以下方法进行驯化:
第 1 代 | 100% 补加血清的培养基 |
---|---|
第2代 | 50% 第 1 代中的培养基:50% 无血清培养基 |
第 3 代 | 50% 第 2 代中的培养基:50% 无血清培养基 |
第 4 代 | 50% 第 3 代中的培养基:50% 无血清培养基 |
第 5 代 | 100% 无血清培养基(SFM) |
总的来说,无血清培养系统中的细胞对极端 pH 值、温度、渗透压、机械力和酶处理更为敏感。
抗生素
最好不要在无血清培养基中使用抗生素。确需使用的话,我们建议使用量为添加血清培养基中使用量的 5 到 10。这是因为血清蛋白倾向于结合一定量的抗生素。 如果没有这些血清蛋白,原来使用的抗生素水平将对某些细胞产生毒性。
在培养适应期之前,细胞必须处于对数生长期并且存活率大于 >90%另外,可能需要进行连续驯化培养。
在驯化至无血清培养基(SFM)期间,每次传代时,接种细胞密度要高于正常传代时的密度,这有助于驯化过程。由于部分细胞无法在新培养环境中存活,因此接入更多的细胞将有利于增加进一步传代存活的细胞数量。
在驯化至无血清培养基(SFM)过程中,细胞经常会团聚成块。我们建议您在进行细胞传代培养时将细胞团块轻轻磨碎,使细胞分散开。
形态
在驯化至无血清培养基(SFM)的过程中以及驯化之后,一般会发生细微的细胞形态变化。只要细胞倍增时间和存活率保持良好,细微的形态变化是无关紧要的。
连续驯化是我们使细胞适应无血清培养基(SFM)的优选方法,典型的转换方法为:
第 1 代 | 75% 补加血清的培养基:25% SFM |
---|---|
第 2 代 | 50% 补加血清的培养基:50% SFM |
第 3 代 | 25% 补加血清的培养基:75% SFM |
第 4 代 | 100% 无血清培养基(SFM) |
由于从 75% 无血清培养基(SFM)到 100% 无血清培养基(SFM)的变化对细胞的压力过大,因此,可能需要将细胞在 10% 补加血清培养基与 90% 无血清培养基(SFM)的混合培养基中传代培养 2-3 次。在 100% 无血清培养基(SFM)中传代3次后,大多数细胞系即可认为完全适应。在将培养基转换为 100% 无血清培养基(SFM)之前,偶尔也会出现细胞无法通过某一步骤的情况。如果出现这种情况,使用先前补加血清培养基与无血清培养基的比例返回并继续传代培养 2 至 3 次。
切换至无血清培养基(SFM)的另一种方法是使用条件培养基。这种培养基是指细胞已经在其中生长了完整一代。如果选择该方法,可以通过以下方法进行驯化:
第 1 代 | 100% 补加血清的培养基 |
---|---|
第2代 | 50% 第 1 代中的培养基:50% 无血清培养基 |
第 3 代 | 50% 第 2 代中的培养基:50% 无血清培养基 |
第 4 代 | 50% 第 3 代中的培养基:50% 无血清培养基 |
第 5 代 | 100% 无血清培养基(SFM) |
总的来说,无血清培养系统中的细胞对极端 pH 值、温度、渗透压、机械力和酶处理更为敏感。
抗生素
最好不要在无血清培养基中使用抗生素。确需使用的话,我们建议使用量为添加血清培养基中使用量的 5 到 10。这是因为血清蛋白倾向于结合一定量的抗生素。 如果没有这些血清蛋白,原来使用的抗生素水平将对某些细胞产生毒性。
在培养适应期之前,细胞必须处于对数生长期并且存活率大于 >90%另外,可能需要进行连续驯化培养。
在驯化至无血清培养基(SFM)期间,每次传代时,接种细胞密度要高于正常传代时的密度,这有助于驯化过程。由于部分细胞无法在新培养环境中存活,因此接入更多的细胞将有利于增加进一步传代存活的细胞数量。
在驯化至无血清培养基(SFM)过程中,细胞经常会团聚成块。我们建议您在进行细胞传代培养时将细胞团块轻轻磨碎,使细胞分散开。
形态
在驯化至无血清培养基(SFM)的过程中以及驯化之后,一般会发生细微的细胞形态变化。只要细胞倍增时间和存活率保持良好,细微的形态变化是无关紧要的。
当最大程度减少实验室中的浪费时、一点一滴都有帮助。1升的Gibco培养基瓶比现在市场上的同类培养基瓶使用的原料节省38%(0.5升的瓶子节省32%)。这减少了不可再生资源的消耗。
细胞培养和转染学习中心
访问细胞培养和转染学习资源、更好地计划和进行实验。
培养基配方工具
为 DMEM、DMEM/F-12、MEM 和 RPMI-1640 培养基找到适合的 Gibco 培养基配方。
细胞培养和转染支持中心
查找有关您的细胞培养和转染工作流程的技术支持建议,包括实验要点以及深入的疑难解答帮助。
需要技术支持吗? 请联系我们的专家团队,获得实验室产品的技术和应用支持
仅供科研使用,不可用于诊断目的。