Sf-900™ III SFM
减小了细胞培养差异
适用于Sf9和Sf21细胞——使Sf9的密度达10-14 X10 6 预适应Sf-900™ SFM的cells/ml
Sf9Sf21细胞可缩短实验周期。
与其它商品化的无血清培养基相比,所含水解物的浓度更低
非动物源性——简化了监管流程。
Express Five SFM
优化的无蛋白培养基,可使细胞获得最佳的生长性能
用于BTI-TN-5B1-4 (High Five™) 粉纹夜蛾细胞系时,可使杆状病毒表达载体系统 (BEVS) 获得最高的重组基因表达水平
Sf-900™ II SFM
一种无蛋白的培养基,可最大程度地提高悬浮培养的Sf9和Sf21细胞的生长
适用于杆状病毒和昆虫稳定表达系统中的重组基因表达
表1 - GIBCO 昆虫细胞培养基。
产品最适对象无蛋白无血清无动物起源提供事先驯化好的细胞系
Sf-900™ III SFMSf9,Sf21细胞悬浮液
(草地夜蛾)
XXXSf9细胞
(12659-017)
Sf21细胞
(12682-019)
Express Five SFM*
悬浮式BT1-TN-5B1-4昆虫细胞XXHigh Five™细胞
(B855-02)
Sf-900™ II SFM*Sf9、Sf21悬浮细胞
(草地夜蛾),TN368细胞(粉纹夜蛾)
XXSf9细胞
(11496-015)
Sf21细胞
(11497-013)
所有三种培养基均适用于杆状病毒表达载体系统 (BEVS) 中细胞的贴壁或悬浮生长和维持。 亦适用于利用BEVS表达的重组蛋白的大规模生产
*药物主文件。
注意: 不同来源的细胞系及同一细胞系的不同克隆体可能具有高度特异的营养需求,因此更偏好某一种培养基。 必须对多种培养基配方(如果有)进行评估以确定最佳选择。