昆虫细胞培养
昆虫细胞培养是用于外源蛋白表达的一种常见方法。 对于大规模生产或基础研究,昆虫细胞能够表达大量的有着复杂翻译后修饰的蛋白质。
Gibco昆虫培养基精心调配的配方可实现最高生长率和蛋白产率。 该培养基与Gibco预适应的细胞系联用,可提供一种便捷系统,从而为您节省时间和工作量。
哪一种昆虫培养基最适合您?
 无血清High Five细胞生长和蛋白表达无血清生长和蛋白表达AOF 生长和蛋白表达最高一致性和蛋白表达
 Express Five SFMSf-900 II SFM
Sf-900 III
了解更多
ExpiSf CD
了解更多
化学成分确定   
无血清
无蛋白质
来源无血清无血清非动物来源非动物来源
批次间一致性中(中等水解物浓度)中(中等水解物浓度)高(低水解物浓度)高(不含水解物)
经优化以防出现泡沫
兼容的昆虫细胞High five (BTI-TN-5B1-4) 细胞Sf9 & Sf21 细胞Sf9 & Sf21 细胞ExpiSf9、Sf9 和 Sf21 细胞
支持的细胞密度(Sf9 个细胞/mL)6x106 个细胞/mL10x106 个细胞/mL10–14x106 个细胞/mL20x106 个细胞/mL
包装1000 mL500 mL,1000 mL,5 L(袋),10 L(袋),20 L(袋)500 mL,1000 mL,10 L(袋),20 L(袋)500 mL,1000 mL,10 L(袋),20 L(袋)
 立即订购立即订购立即订购立即订购
果蝇S2细胞培养
果蝇S2细胞可用来在果蝇表达系统 (DES) 中进行外源蛋白表达。 该S2细胞系从晚期果蝇胚胎的原代培养物(Schneider,1972 年)中获得。 该适应性细胞系可在没有CO2的室温条件下生长,在 Schneider果蝇培养基中以单层半贴壁细胞或悬浮细胞的形式存在。
使用Grace培养基的基本昆虫细胞培养
Grace昆虫培养基是用于昆虫细胞培养的经典培养基。 它最初被设计用于澳大利亚白星橙天蚕蛾(桉树柞蚕)的细胞生长。 有添加剂的Grace昆虫培养基用于草地贪夜蛾细胞(Sf9和Sf21)的生长。 Sf9和Sf21细胞通常用于借助杆状病毒表达载体系统 (BEVS) 来表达重组蛋白。 我们还提供Gibco无添加剂Grace培养基配方,可用于昆虫细胞转染或蛋白质标记研究(含蛋氨酸)。
了解有关Grace昆虫培养基的更多信息