重组蛋白是在实验室中由经过改造以表达所需蛋白的细胞生产的。与从天然来源分离的蛋白相比,重组蛋白具有批次间的一致性、充足的供应且能够针对所需特性(如溶解度、稳定性、效力)进行优化。重组蛋白的出现加速了对蛋白结构和功能、细胞通路以及生命科学研究和治疗开发的许多其他领域内理解的突破。
来自可靠品牌的重组蛋白
无论开展基础研究还是开发新一代工程化细胞疗法,您都需要能够依赖实验中使用的重组蛋白的质量及完整性。作为主要重组蛋白供应商和制造商,赛默飞世尔科技提供大量高质量的 Invitrogen 和 Gibco 品牌蛋白(包括 Gibco PeproTech 蛋白),以满足这些需求。
按预期用途探索重组蛋白
赛默飞世尔科技重组蛋白的生产和检测均遵循严格的标准,这些标准因产品级别/预期用途而异。
RUO
所有研究级重组蛋白都在细胞培养物(哺乳动物、细菌、酵母、昆虫)中生产。使用适当的检测方法鉴定每批次产品,检测其纯度和生物活性。PeproTech 和其他 Gibco 重组蛋白专为细胞培养调节而设计并经过检测,而Invitrogen 蛋白则非常适合生化和细胞分析应用。
搜索 RUO 重组蛋白
无动物源性
无动物源性重组蛋白仅使用化学成分明确、无动物源性 (AOF) 的材料生产。无动物源性重组蛋白是动物研究和 3D 细胞培养模型应用的理想选择,因为它们可以降低因动物来源蛋白中可能存在的未知致病因子而导致错误结果的风险。
请参见可用的非动物源性重组蛋白
GMP
GMP 生产重组蛋白经大肠杆菌生产,符合最高标准,并可提供ISO 和相关 GMP 合规性的支持文件。进行大量的质量控制检测以帮助确保 Gibco PeproGMP 重组蛋白符合在临床生产中用作辅助材料所需的纯度、特征、安全性、活性和一致性的严苛标准。
了解有关 PeproGMP 细胞因子的更多信息
创新工程蛋白
Wnt surrogate-FC 融合
Protein icon
Gibco Wnt surrogate-FC 融合蛋白经工程改造以提高溶解度和效力,同时可激活与大多数重组 Wnt3a 蛋白或 Wnt 条件培养基类似的 Wnt 信号通路。
发现 Wnt surrogate
热稳定技术
Temperature Thermometer icon
Gibco 热稳定重组生长因子经工程改造,以提高在细胞培养条件下的稳定性。无需人为的高浓度即可获得卓越的性能并保持生物活性。
探索热稳定蛋白
根据治疗研究领域查找重组蛋白
用于 SARS-CoV-2 研究的重组蛋白
PeproTech 重组蛋白和 GMP 细胞因子
对于在药物发现与开发过程中寻求稳定供应重组细胞因子的客户,PeproTech 细胞因子和生长因子完全自产,从而可保持质量,并有助提高从RUO 到GMP的兼容性。
了解有关 PeproTech 重组细胞因子的更多信息
适用于细胞培养的 Gibco 重组生长因子
生长因子和细胞因子在细胞增殖和发育中发挥着重要作用。 使用经过验证,可与 Gibco 培养基配合使用的高纯度、高质量重组生长因子有助于在细胞培养和分析模型中获得一致可靠的结果。
了解有关适用于细胞培养的 Gibco 生长因子的更多信息
查看重组蛋白的完整目录
作为较大的重组蛋白供应商之一,赛默飞世尔科技提供众多 Invitrogen 和 Gibco 品牌重组蛋白,包括以  PeproTech  名称销售的蛋白。
选购重组蛋白
支持
重组蛋白支持中心
查找入门指南、方案和其他资源
联系客户支持
获得任何重组蛋白的技术或客户支持;根据特定产品获取 SDS、CoA 和电话。