showcase.par.46476.image.0.0.1
Gibco的优质筛选剂可为您的研究提供独特的解决方案,如双筛选和快速建立稳定细胞系。
哪种筛选抗生素更适合您?
真核筛选抗生素
筛选抗生素最常见的筛选用途常用工作浓度可选的粉剂规格可选的液态规格订购
杀稻瘟菌素真核生物和细菌1-20 µg ⁄ ml50 mg10x1 ml, 20 ml立即订购
Geneticin (G-418)真核生物用于细菌:100 - 200 µg ⁄ ml
用于哺乳动物细胞:200 – 500 µg ⁄ ml
1 g, 5 g, 10 g, 25 g20ml, 100ml立即订购
潮霉素B双筛选实验和真核生物200-500 µg ⁄ ml-20ml立即订购
霉酚酸哺乳动物细胞和细菌25 µg ⁄ ml500 mg-立即订购
嘌呤霉素真核生物和细菌0.2 – 5 µg ⁄ ml-10 x 1 ml, 20ml立即订购
博莱霉素哺乳动物、昆虫、酵母、细菌和植物50 – 400 µg ⁄ ml-8 x 1.25 ml, 50 ml立即订购
细菌筛选抗生素
筛选抗生素最常见的筛选用途常用工作浓度可选的粉剂规格可选的液态规格订购
杀稻瘟菌素真核生物和细菌50-100 µg ⁄ ml50 mg10x1ml, 20ml立即订购
羧苄青霉素二钠盐土壤杆菌和大肠杆菌100 – 500 µg ⁄ ml5 g-立即订购
霉酚酸哺乳动物和细菌25 µg ⁄ ml500 mg-立即订购
嘌呤霉素真核生物和细菌0.2 – 5 µg ⁄ ml-10 x 1 ml, 20ml立即订购
博莱霉素哺乳动物,昆虫,酵母,细菌和植物75 – 400 µg ⁄ ml-8 x 1.25 ml, 50 ml立即订购