Search Thermo Fisher Scientific
Gibco Geneticin通常被称为 G418 或 G-418,是一种与庆大霉素相关的氨基糖苷类,通常用作真核细胞的筛选试剂。作为硫酸新霉素的类似物,它可以干扰真核细胞中的 80S 核糖体的功能和蛋白合成。
常见哺乳动物表达载体所用的显性抗性基因 (neor) 包含源自转座子 Tn601 (903) 或 Tn5 中的元件。在含有Geneticin筛选试剂的培养基中培养时,可在10至14天内形成表达这些抗性标记的稳定哺乳动物细胞集落。
为保证有效,筛选试剂必须可靠、高纯度且品质稳定。 近二十年来,Gibco Geneticin被认为是黄金标准,是唯一一款能为您的哺乳动物细胞培养提供这些品质的 G-418 试剂。
与其他生产商的 G-418 产品相比,Gibco Geneticin具有更高的纯度,因此,您可以使用更少的产品,并产生更大的选择压力,同时将污染物的毒性降至最低。
在评估 G-418 产品时,考虑的不仅仅是效力。还需考虑纯度和工作范围。将这三个特征综合起来,才能真正评估 G-418 的有效性。
纯度。根据HPLC测定,Gibco Geneticin 筛选试剂的纯度始终超过 90%——远高于其他任何供应商。 这意味着:
ED50 测定。这是真核生长筛选性(参考 NIH3T3 细胞测定)的真正衡量指标。 较高的纯度通常意味着较高的 ED50 值。
这意味着,在购买新批次的 Geneticin 时,无需针对理想的抗生素浓度重新优化(假定培养基没有其他改变)。如果候选 G-418 供应商的不同批次的 ED 50 范围很广,您可能需要针对每批产品重新优化。Geneticin 批次间一致性非常高,您不会发现批次间的选择性能有何差异。
纯度。根据HPLC测定,Gibco Geneticin 筛选试剂的纯度始终超过 90%——远高于其他任何供应商。 这意味着:
ED50 测定。这是真核生长筛选性(参考 NIH3T3 细胞测定)的真正衡量指标。 较高的纯度通常意味着较高的 ED50 值。
这意味着,在购买新批次的 Geneticin 时,无需针对理想的抗生素浓度重新优化(假定培养基没有其他改变)。如果候选 G-418 供应商的不同批次的 ED 50 范围很广,您可能需要针对每批产品重新优化。Geneticin 批次间一致性非常高,您不会发现批次间的选择性能有何差异。
规格 | Invitrogen | 供应商 A | 供应商 B | Geneticin 优势 |
纯度 (HPLC) | >90-93% | 66-75% | 65-82% | 纯度明显更高 |
声称的效力 (µg/mg) | 718-735 | 712-724 | 673-735 | 更严格的效力测定 |
重新测试时的效力 (µg/mg) | 718-735 | 640-659 | 621-677 | 实际效力始终较高 |
ED50 测定 (µg/ml) | 2450-2700 | 1350-3100 | 600-2350 | 可靠的批次间筛选 |
表1.根据 Invitrogen 的 Geneticin 原材料 QC 实验方案,分析了两个不同供应商的多个 G-418 批次。据观察,使用供应商 A 和供应商 B 的 G-418 获得的结果中所有测量参数都有很大差异,包括实际效力与所提供产品文献中报告的值不一致。 重新测试的效力值与其他供应商声称的值存在差异可能是因为 G-418 参考批次和测定程序存在差异。
图1.Geneticin 与供应商 A 和供应商 B 的选定批次 G-418 的 HPLC 数据对比。根据在Clinical Chem中发布的程序对样品进行制备和分析。(1978),第24卷,第11号,第1940页。