Search Thermo Fisher Scientific
Roswell Park Memorial Institute(RPMI)1640 培养基相比其他培养基之所以具有独特的效果,是因为其中含有还原剂谷胱甘肽和高浓度的维生素,包括伊格尔最低必需培养基(EMEM)或Dulbecco 改良的 Eagle 培养基(DMEM)所不具备的某些维生素。
Gibco RPMI 1640 培养基被发现适用于多种哺乳动物细胞,包括 HeLa、Jurkat、MCF-7、PC12、PBMC、星形胶质细胞和癌细胞。
RPMI 1640 培养基含有还原剂谷胱甘肽、生物素、维生素 B12 以及 PABA,这些维生素是 Eagle 最低必需培养基和 Dulbecco 改良 Eagle 培养基所不具备的。此外,RPMI 1640 培养基含有高浓度维生素肌醇和胆碱。由于 RPMI 1640 培养基不包含蛋白质、脂质或生长因子,因此通常需要补充胎牛血清(FBS)。RPMI 1640 培养基使用的碳酸氢钠缓冲系统需要在5–10%的 CO2 环境条件下来维持生理 pH 值。
赛默飞世尔科技针对多种细胞培养应用,对 RPMI 培养基组分进行了大量的改良。
在为您的细胞培养实验选择合适的 Gibco RPMI 培养基组分时,需要考虑几个因素,包括形式、补充剂和添加剂。我们的交互式培养基配方选择工具对 RPMI 1640 培养基配方进行逐项比较,可让您轻松选择所需的 RPMI 1640 培养基。选择以下改良方面:
通过升级版的 RPMI 1640 培养基配方,将您的细胞培养提高到一个新的水平。探索以下有助于改善细胞活性、血清添加剂、冷藏限制因素的配方。
Gibco Advanced RPMI 1640 培养基包含的成分可减少50-90%的 FBS 添加剂,这既能降低成本,又能减少批次间血清的变化,提高细胞培养的一致性。
Gibco BenchStable RPMI 1640 培养基配方的设计适合室温储存,有助于节省冷藏空间,同时还能保持细胞增殖与细胞密度,可与标配版 RPMI 1640 配方相媲美。
含有GlutaMAX 添加剂的 Gibco RPMI 1640 培养基含有稳定形式的 L-谷氨酰胺,在细胞培养时不会自发降解,可以防止氨沉积,改善细胞健康状况并提高细胞活性。
如果您需要定制 RPMI 1640 培养基的配方,我们的培养基定制服务可以为您提供所需的培养基,包括定制培养基成分、包装与 QC 测试。
Cell Culture & Transfection Learning Center
Access cell culture and transfection educational resources for better experiment planning and execution.
Gibco Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Media Formulation Tool
Find the right Gibco media formulation for DMEM, DMEM/F-12, MEM, and RPMI-1640 media.
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。