›
生命科学
›
细胞培养和转染
›
哺乳动物细胞培养
›
细胞培养试剂
›
蒸馏水
细胞培养产品限时特价,下单赚积分兑大礼,点击查看 ›
蒸馏水
展开导航
‹
细胞培养试剂
平衡盐溶液
›
细胞解离试剂
›
蒸馏水
›
HEPES
›
碳酸氢钠
›
细胞培养用注射用水
›
细胞冻存培养基
›
TrypLE 酶
›
细胞解离和细胞培养用胰蛋白酶
›
液体细胞培养产品中使用的水是符合美国药典 (USP) 对“注射用水”所有检测要求的蒸馏水。该系统包括水预处理和随后进行的蒸馏。针对微生物生物负荷、内毒素和“注射用水”USP 要求的持续质量保证检测确保符合所有质量标准。
经过膜过滤和内毒素筛选。
15230001,15230147,15230162,15230170,15230196,15230204,15230253,15230261,15230279
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments