平衡盐溶液
平衡盐溶液如何影响细胞培养
平衡盐溶液维持 体外细胞结构和生理完整性。Gibco 平衡盐溶液是等渗缓冲系统,有助于将哺乳动物细胞保持在生理 pH 范围内,并在短期培养期间保持高活力。
平衡盐溶液的主要功能使维持 pH 和渗透压平衡,为细胞提供水分和必需无机离子。Gibco 平衡盐溶液有多种不同的配方和形式。
请参阅下文,了解平衡盐溶液中的常见配方成分以及它们如何影响您的细胞培养。
购买所有平衡盐溶液 比较 PBS & DPBS 比较 HBSS & EBSS
为您的细胞培养选择合适的平衡盐溶液
组分组分作用PBS缓冲溶液DPBS缓冲液HBSS溶液EBSS溶液
含 Ca2+ & Mg2+细胞粘附
当细胞保持附着在培养基质上时需要
不含 Ca2+ & Mg2+
含葡萄糖&丙酮酸提供能量来源和细胞存活支持
在没有培养基的情况下可以使细胞存活更长时间
不含葡萄糖&丙酮酸 
含酚红pH 指示器
当 pH 值在6.8和8.2之间时,颜色从黄色逐渐变为粉红色
不含酚红  
含碳酸氢钠稳定 CO2 环境中的 pH 值
可用于富 CO2 的环境,如细胞培养箱
勾选标记图标显示各种平衡盐溶液的成分与适用环境
平衡盐溶液选择指南
所有 Gibco 平衡盐溶液提供液体和粉末两种形式,均在最先进的 cGMP 和 ISO 认证设施中生产,保持出色质量和一致性,以获得可重复的结果。定期测试包括了渗透压、pH 值、稳定性,以及针对内毒素、细菌和真菌污染的测试。
为了提高稳定性,所有粉末平衡盐溶液均不含钠,因此在制备时需要补充碳酸氢钠、调节 pH 值和过滤。有关详细说明,请参阅用粉末浓缩物制备盐溶液的方案
PBS缓冲溶液 与 DPBS缓冲液
PBS缓冲溶液 和 DPBS缓冲液 都包括氯化钠和磷酸盐缓冲液,是生物学研究中常用的试剂,用于维持 pH 值,同时可大幅度地减少活细胞中的渗透压休克;然而,与 PBS缓冲溶液相比,DPBS缓冲液还包括氯化钾,配方中可含或不含钙和镁以及含或不含葡萄糖和丙酮酸。根据您的具体应用选择 PBS缓冲溶液或 DPBS缓冲液。
使用此选择指南为您的应用找到合适的 PBS缓冲溶液和 DPBS缓冲液
应用Ca2+、Mg2+葡萄糖、丙酮酸PBS 货号DPBS 货号
细胞解离、免疫染色10010
70011
20012
70013
18912014
14190
10X:14200
粉末:21600
组织解剖、检测、免疫染色、灌注++ 14287
免疫沉淀、免疫组织化学+ 14040
10X: 14080
粉末: 21300
细胞治疗应用 A1285601
A1285602
+ A1285801
流式细胞术A1286301 
PBS磷酸盐缓冲液产品瓶
磷酸盐缓冲盐水(PBS)
PBS缓冲溶液常用于生物应用,是一种配方简单的水基盐溶液。它对大多数细胞是等渗且无毒的。它包括了氯化钠和磷酸盐缓冲液,其配方可防止渗透压休克,同时保持活细胞的水分平衡。
DPBS磷酸盐缓冲液产品瓶
Dulbecco 的磷酸盐缓冲液(DPBS)
DPBS缓冲液与 PBS缓冲溶液的不同之处在于它还包括氯化钾,并且提供多种配方。它也用于生物应用,水基缓冲液,包括氯化钠和磷酸盐缓冲液。
HBSS溶液与 EBSS溶液
Hanks 的平衡盐溶液(HBSS)和 Earle 的平衡盐溶液(EBSS)都是等渗溶液,用于维持生物应用中的渗透压和 pH 值。虽然 HBSS溶液和 EBSS溶液包括葡萄糖和碳酸氢钠,用于短期维持生长培养基以外的细胞,但 EBSS溶液在 5% CO2 下使用,而 HBSS溶液包含较少的碳酸氢钠,可以在没有 CO2 的情况下使用。从各种依应用而定的配方中进行选择。
使用此选择指南为您的应用找到合适的 HBSS溶液和 EBSS溶液
应用Ca2+、 Mg2+葡萄糖酚红碳酸氢钠HBSS 货号 EBSS 货号 
组织解离、灌流++1417514155
解剖、染色+10X:14185 
解剖、细胞清洗+++14170 
活细胞程序、活细胞显微镜研究、解剖+++14025 
解剖、活细胞显微镜研究++10X:14065 
细胞培养、组织解离++++2402024010
+++10X:14060 
HBSS溶液产品瓶
Hanks' 平衡盐溶液(HBSS)
HBSS溶液最初由微生物学家 John Hanks 在1940年配制,富含碳酸氢根离子。HBSS溶液通常用作细胞培养基中的缓冲系统,有助于维持较佳的生理 pH 值。由于 HBSS溶液反应性低,常用于大气条件下。HBSS溶液可用于维持生物应用中的渗透压和 pH 值。
EBSS平衡盐溶液产品瓶
Earle 的平衡盐溶液(EBSS)
EBSS 溶液中碳酸氢钠的含量将 pH 值维持在5% CO2 以下,而 HBSS溶液的碳酸氢钠水平较低,用于在没有 CO2 的情况下培养。这些缓冲液还具有多种配方,包括含钙/镁或不含钙/镁以及含或不含酚红,因此您可根据应用选择合适的缓冲液。
相关资源
细胞培养和转染学习中心
访问细胞培养和转染学习资源、更好地计划和进行实验。
培养基配方工具
为 DMEM、DMEM/F-12、MEM 和 RPMI-1640 培养基找到适合的 Gibco 培养基配方。
相关产品
支持
细胞培养和转染支持中心
查找有关您的细胞培养和转染工作流程的技术支持建议,包括实验要点以及深入的疑难解答帮助。
需要技术支持吗? 请联系我们的专家团队,获得实验室产品的技术和应用支持
仅供科研使用,不可用于诊断目的。
展示平衡盐溶液产品瓶部分外观
平衡盐溶液为保持体外细胞结构和生理完整性提供了良好的环境。
所有GIBCO平衡盐溶液均采用最先进的经cGMP和ISO认证的设备生产,以保证最高的质量和一致性,使得每次实验结果具可重复性。 测试包括渗透压、pH、稳定性、无细菌和真菌污染及内毒素测试。 生产的所有粉末状平衡盐溶液都不含碳酸氢钠,因此,稳定性得以增加。
参考文献
  • 实验方案
  • 手册
  • 常见问题
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments