平衡盐溶液:使用粉末浓缩物制备溶液
程序 F:液体培养基:使用 10X 浓缩液制备 1X 溶液
要制备一份可接受的最终 1X 溶液,请在无菌条件下执行以下程序。在此方案中使用蒸馏水(货号15230)和 7.5% 碳酸氢钠溶液(货号25080)。还需注意的是,因为我们调节了所有 10X 培养基和 10X 平衡盐溶液浓缩液的 pH 值以提高溶解度,所以您可能需要在稀释后调节 pH 值,并酌情添加碳酸氢钠。
  1. 在无菌条件下使用约 850 mL 蒸馏水稀释 100 mL 的 10X 浓缩液。
  2. 在无菌条件下添加适量的 7.5% 碳酸氢钠溶液。浓度见表4。
  3. 按需使用 1 N HCl 或 1 N NaOH 调节 pH 值。
  4. 使用蒸馏水调节最终体积。
  5. 将溶液分装到无菌容器中。使用无菌瓶盖盖紧瓶子,并储存在建议的温度下(参见产品标签)。
表4:稀释并加入 7.5% 碳酸氢钠溶液(货号25080)后的培养基 pH 值
平衡盐溶液
货号*  
10X 溶液的
pH 值
NaHCO3
g/L
NaHCO3
mL/L 7.5% 溶液
1:10 稀释
添加 NaHCO3
的 pH 值a
     1X 溶液的 pH 值a              
140605.5–6.00.354.77.5–7.87.0–7.2
140654.4–4.70.354.77.5–7.87.0–7.4
140804.4–4.7不适用不适用5.2–5.57.0–7.2
141805.7–6.00.354.76.0–6.37.0–7.2
141855.8–6.10.354.76.0–6.37.0–7.4
142006.7–7.00.35不适用7.1–7.47.0–7.2
a:pH 值的范围因稀释用水的 pH 值不同而异。
程序 G:使用粉状制备 1X 杜氏磷酸盐缓冲液(货号 21300*、21600*)
  1. 向尽可能接近最终体积的混合容器中加入 950 mL 蒸馏水。
  2. 将干粉培养基加入室温(15°C 至 30°C)水中并轻轻搅拌。
  3. 冲洗包装内侧,以清除所有残留粉末。
  4. 如果随培养基单独提供氯化钙,则加入 0.1 g 氯化钙/L 培养基。
  5. 使用蒸馏水调节最终体积。
  6. 立即使用正压系统,通过 0.2 μm 过滤器的膜过滤功能将培养基处理到无菌容器中。
*用于体外诊断。注意:不可用于人或动物的治疗。