›
技术参考资源库
›
Gibco 细胞培养基础知识
›
细胞培养实验方案
›
在血细胞计数器中进行细胞计数
在血细胞计数器中进行细胞计数
展开导航
‹
细胞培养实验方案
浓缩细胞
›
在血细胞计数器中进行细胞计数
›
哺乳动物细胞的冻存
›
使用无酶细胞解离缓冲液从培养容器中解离细胞
›
使用其他试剂从培养容器中解离细胞
›
特定细胞的生长因子添加剂:参考图表
›
高级培养基推荐血清补充
›
使用粉末和浓缩液制备培养基
›
使用粉末浓缩物制备盐溶液
›
贴壁细胞传代
›
悬浮细胞传代
›
冷冻细胞
›
解冻冻存细胞
›
台盼蓝拒染法
›
抗生素和抗真菌剂的使用
›
细胞培养皿、培养板和培养瓶
›
采用 ACK 裂解缓冲液进行红细胞裂解
›
使用 Tryple 试剂和 Countess II FL 自动细胞计数器计数细胞
›
实验方案
血细胞计数器可从大多数主要实验室供应商(例如 Baxter Scientific)处获得。以下程序提供了一些有关如何使用血细胞计数器的一般说明。
用酒精清洁腔室和盖玻片。干燥并将盖玻片固定到位。
收获细胞。向血细胞计数器中加入 10 μL 细胞。请勿加入过量。
将计数池置于倒置显微镜的10倍物镜下。使用相位对比来区分细胞。
对中央大网格正方形 (1 mm
2
) 中的细胞进行计数。网格正方形在下图中圈出。乘以 10
4
,以估计每 mL 的细胞数。制备一式两份样本并计算计数平均值。
返回 Gibco 细胞培养基础知识主页