将哺乳动物细胞冻存,可防止污染导致的细胞损失,尽量降低传代细胞系的基因变化,并避免有限细胞系发生老化和转化。在冻存前,应对细胞进行表征并检查是否受到污染。常用于冷冻细胞的培养基有多种。
对于含血清培养基,其成分可能有如下几种:
- 含 10% 甘油的完全培养基
- 含 10% DMSO(二甲基亚砜)的完全培养基
- 50% 细胞条件培养基与含 10% 甘油或 10% DMSO 的 50% 新鲜培养基
冻存培养基通常包含基础培养基、冷冻保护剂和蛋白质源。冷冻保护剂和蛋白质可帮助细胞抵抗冻融过程带来的压力。无血清培养基通常为低蛋白含量或不含蛋白,但是也可在以下配方的细胞冻存培养基中用作基础培养基:
对于无血清培养基,一些常见成分如下:
- 50% 细胞条件无血清培养基与含 7.5% DMSO 的 50% 新鲜无血清培养基
- 含 7.5% DMSO 和 10% 细胞培养级 BSA 的新鲜无血清培养基。
方案: 悬浮培养物
- 确定待冻存的活细胞数量。细胞应处于对数生长期。以约 200-400 x g 的设置将细胞离心5分钟,得到细胞沉淀物。利用移液器尽可能移除上清液,而不扰动细胞。
- 将细胞重悬于冻存培养基中,使用含血清培养基时浓度为 1 x 107 至 5 x 107 个细胞/mL,使用无血清培养基时浓度为 0.5 x 107 至 1 x 107 个细胞/mL。
- 分装于冻存管中。将冻存管放置于湿冰上或 4°C 冷藏冰箱内,并在5分钟内开始冷冻程序。
- 以 1°C/min 的速度缓慢冷冻细胞。这一步可使用可编程冷却器或将冻存管置于 -70°C 至 -90°C 冷冻冰箱的隔热箱中实现,然后转移至液氮中储存。
方案: 贴壁培养物
- 利用解离剂将细胞从基质中脱附。尽量温和地进行脱附,以尽可能减少对细胞的损伤。
- 将脱附的细胞重悬于完全生长培养基中,并对活细胞计数。
- 以约 200 x g 的设置将细胞离心5分钟,得到细胞沉淀物。利用移液器尽可能移除上清液,而不扰动细胞。
- 将细胞重悬于冻存培养基中,使得浓度为 5 x 106 至 1 x 107 个细胞/mL。
- 分装于冻存管中。将冻存管放置于湿冰上或 4°C 冷藏冰箱内,并在5分钟内开始冷冻程序。
- 应以 1°C/min 的速度缓慢冷冻细胞。这一步可使用可编程冷却器或将冻存管置于 -70°C 至 -90°C 冷冻冰箱的隔热箱中实现,然后转移至液氮中储存。
参考文献:
- Freshney, R. (1987) Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique, p. 220, Alan R. Liss,Inc., New York.
要解冻冻存细胞,请参阅此方案