Seven shake flasks on a white surface, six are filled with clear medium while one has phenol-red treated liquid. All have blue caps.
摇瓶功能
Thermo Scientific 一次性细胞培养锥形瓶适用于悬浮培养和培养基制备。这些一次性培养瓶坚固耐用,抗裂,可随时用于混合和储存,并采用结晶透明的聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PETG) 材质。
µm 的不通气瓶盖有助于防止溢出和污染,可选的通气瓶盖 (0.22 μm) 可改善气体交换,特别适用于悬浮细胞培养。
NEW 用于最大化悬浮培养和蛋白表达规模放大的摇瓶
看看5升摇瓶如何在帮助节省时间、金钱和空间的同时,减少实验室使用的培养基和塑料,同时帮助提高悬浮培养的效率。
我们的斜底摇瓶(货号 4115-5000)也显示出是唯一经过测试能够在CHO细胞中产生更高蛋白滴度的摇瓶,这归功于其专有设计(见图1)。
5L shake flask containing ExpiCHO cells on a Thermo Scientific orbital shaker
Bar chart of protein production in 4 flasks
图1. 来自不同供应商的5升摇瓶中的蛋白质表达水平。使用最大滴定(32°C)协议和三次供料策略在5升摇瓶中(N = 2)转染的ExpiCHO细胞的蛋白质滴定浓度已经确定,起始体积为1.5升。
若要了解详情信息,请查看我们的应用说明,了解如何帮助提高每个Expi套件的潜力。
产品特点包括:
  • 模制刻度,可提供准确的容量估计
  • 无热原,无细胞毒性
  • 用于气体交换的可选通气盖
  • γ 辐照灭菌 (根据 ISO 1137-2)
  • 不含 DNase , RNase 和人 DNA
  • 无 BSE 和 TSE 风险
摇瓶体积信息
容量外径规格
125 mL66.3 mm24
250 mL82.6 mm12
500 mL101.6 mm12
1,000 mL129.8 mm6
2,000 mL161.5 mm4
2,800 mL203.2 mm4
5,000 mL214 mm4
订购无菌一次性摇瓶
Five shake flasks in a variety of sizes, all with blue caps
请将无菌一次性摇瓶与瓶盖分开,底部有带挡板和挡板两种类型可供选择。这些用于细胞培养的无菌一次性锥形瓶:
  • 带挡板底的培养瓶旨在提供额外的通气和气体交换,并具有低剪切力以维持细胞活力
  • 无菌和一次性使用降低了污染风险
  • 不含 BPA
  • 高压灭菌时可折叠,减少生物危害废物
  • 带刻度,方便快速评估容量
仅供科研使用,不可用于诊断目的。