Search Thermo Fisher Scientific
使用具有您所需表面和辅助选项的 T-25 培养瓶,开始扩大您的培养规模。我们提供一系列细胞培养瓶供您选择,您可选择直颈或弯颈,以及有助于组织细胞健康扩增与生长的不同表面处理方式。
注册即可获取最新的信息性出版物,包括博客、网络讲座等。
EasYFlasks
过滤器盖
通气/密闭盖
为确保细胞培养的每个阶段得到灵活、可重现和可靠的结果,我们提供具备多种规格、尺寸和表面的一系列细胞培养瓶。我们可帮助指导您在特定细胞类型和所需细胞培养范围目标内选择产品。
有关根据细胞类型使用的其他指导,请查看我们的表面选择指南 (PDF)。
贴壁细胞培养与悬浮细胞培养
存在两种基本的细胞生长培养系统:在人工底物单层膜上(即贴壁培养)或在培养基中自由漂浮(悬浮培养)进行培养。访问我们的技术参考库,查看细胞培养概述并详细了解贴壁细胞培养与悬浮细胞培养。
Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta 细胞培养表面
Nunclon Delta 表面是一种完全合成的能量处理表面,它使得原本非常疏水的聚苯乙烯表面更为亲水,从而促进细胞粘附和生长。Nunclon Delta 证书可确保高质量标准和批次间的一致性。而我们种类繁多的 Thermo Scientific™ 细胞培养塑料器具皆有证书可查。
专有的 Nunclon Delta 细胞培养表面可在生长表面上实现理想的细胞生长与粘附。
超低结合力表面设计用于连续、可重现的球状体和组织化培养;是癌症细胞和干细胞培养的理想选择。
采用 Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera 出色地完成极具价值的工作
采用支持多种不同的细胞类型且能够生成球状体的表面,提升干细胞和癌症研究水平。研究表明 Nunclon Sphera 表面可实现连续、可重复的球状体形成和生长。
颈部 | 表面 | 描述 | 盖 | |
---|---|---|---|---|
Nunclon Sphera 培养瓶 | 弯颈 | Nunclon Sphera | Nunclon Sphera 培养瓶采用 EasYFlask 规格,可实现无 3D 支架球状体培养(例如肿瘤球状体、多能干细胞的胚状体形成) | 过滤器 |
原代细胞所需条件苛刻且难以粘附生长表面,而多聚赖氨酸 (PDL) 和 I 型胶原包被的细胞培养瓶是原代细胞贴壁培养的理想选择。表面的选择取决于组织类型;如有必要,我们建议您审查特定细胞系的既往参考文献或同时尝试两种包被表面。
颈部 | 表面 | 描述 | 盖 | |
---|---|---|---|---|
PDL 涂层 EasYFlask | 弯颈 | 多聚-D-赖氨酸 | 非动物源性合成表面,适用于 贴壁培养或原代细胞 (所需条件苛刻且难以粘附) | 过滤器 |
I 型胶原包被的 EasYFlask | 弯颈 | I 型胶原 | 动物源性表面;适用于 原代细胞贴壁培养 (所需条件苛刻且难以粘附) | 过滤器 |
Thermo Scientific™ Nunc™ 未经表面处理的培养瓶由优质、透明的非再生聚苯乙烯制成,具有高无菌水平,是非贴壁细胞悬浮培养的理想选择。
颈部 | 表面 | 描述 | 盖 | |
---|---|---|---|---|
未经处理的 EasYFlask | 弯颈 | 未经细胞培养处理 | 用于非贴壁细胞悬浮生长的 未经处理的聚苯乙烯 | 过滤器 |
细胞在经包被或修饰的玻璃或塑料表面上的粘附和生长
生长基质影响各种类型细胞的粘附、生长、形态和分化。然而,给定表面的响应因细胞类型而异。应根据细胞培养性能和应用选择细胞培养生长表面。在此技术公告中,我们检测了各种类型细胞在塑料、碱石灰玻璃和硼硅酸盐盖玻片上的生长,这些材料的表面要么未经修饰,要么包被有多聚赖氨酸,要么经过非生物试剂或放电处理。
细胞在经包被或修饰的玻璃或塑料表面上的粘附和生长
生长基质影响各种类型细胞的粘附、生长、形态和分化。然而,给定表面的响应因细胞类型而异。应根据细胞培养性能和应用选择细胞培养生长表面。在此技术公告中,我们检测了各种类型细胞在塑料、碱石灰玻璃和硼硅酸盐盖玻片上的生长,这些材料的表面要么未经修饰,要么包被有多聚赖氨酸,要么经过非生物试剂或放电处理。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。