Search Thermo Fisher Scientific
使用 Thermo Scientific Nunc 经细胞培养处理的塑料器具和培养器皿,利用革命性的 Nunclon Supra 表面,体验更高水平的细胞培养。经证实与 40 多种细胞系和细胞类型兼容,包括用于原代细胞和细胞治疗研究应用的细胞系,使 Nunclon Supra 表面成为研究人员的首选。我们专有的 Nunclon Supra 表面旨在通过提高细胞得率和形态来简化与复杂细胞系和原代细胞 (例如 HUVEC , HDFs) 配合使用的过程,从而促进比传统细胞培养表面更多的原代细胞扩增,分离和回收。
Nunclon Supra 与用于实现表面的独特等离子体处理相分离。利用独有的低压条件,它改变了表面的分子结构,使其更亲水。这种转化可改善恶性循环细胞类型和细胞系的黏附性。此外,对于人体间充质基质细胞 (hMSC) ,它能够在无需血清和细胞外基质 (ECM) 涂层的情况下进行培养,从而降低材料成本并消除了应用 ECM 涂层相关的繁琐,耗时且昂贵的步骤。
虽然胎牛血清和基础培养基产品是大多数细胞培养研究的标准,但它们在转化研究应用中的应用带有接受 MSC 治疗的患者异种免疫和人畜共患病的风险。在这种情况下,无异种成分 / 无血清培养基是首选替代物。然而,传统的培养处理仍然需要 ECM 来促进细胞黏附到表面。ECM 富含免疫原性分子,可触发各种反应并影响细胞的重新整合。借助 Nunclon Supra 表面,您可以轻松应对这些挑战,完全无需 ECM。
受益于在 Nunclon Supra 表面进行的无血清,无包被培养
与大多数现有的细胞培养表面相比,已证实具有优势
观看我们最新的网络讲座,了解 Nunclon Supra 表面所实现的各种研究可能性,特别是在增强人间充质基质细胞 (MSC) 的治疗潜力方面。本次网络讲座将引导您了解细胞治疗领域的发展,深入了解 MSC 的科学基础,并揭示培养这些细胞的开创性技术,为变革研究奠定基础。
了解我们的&研发科学家如何利用 Supra 产品线在无异种成分的环境中有效培养,生长和区分三种类型的 hMSC。这种方法为符合 GMP 标准的培养奠定了基础,这是细胞治疗方面的游戏规则改变者。
经验证,与常用的组织培养表面或主要竞争对手相比,对 HDFn 细胞进行研究更加高效,有效。 图 1 显示了在 Supra 表面显著改善的融合度和细胞产量。
图 1.与 Nunclon Delta 和竞争表面 (标有“供应商”) 相比,使用 Nunclon Supra 表面时, HDFn 细胞的细胞融合度约增加 40%。此外,与 Nunclon Delta 和竞争表面 (标记为 " 供应商 ") 相比, Supra 表面观察到的细胞活力提高,从而显著提高了受测 HDFn 细胞的细胞产量。
与 Nunclon Delta 和竞争表面相比, HUVEC 在 Supra 表面生长后的细胞融合度和形态有所改善。
图 2.与 Nunclon Delta 表面相比, HUVEC 细胞使用 Nunclon Supra 表面时会表现出增加的融合度。此外,与 Nunclon Delta 和竞争表面 (标记为 " 供应商 ") 相比,在 Supra 表面观察到细胞形态改善,其表面可显著提高在测试的 HUVEC 细胞中的细胞产量。
观看我们最新的网络讲座,了解 Nunclon Supra 表面所实现的各种研究可能性,特别是在增强人间充质基质细胞 (MSC) 的治疗潜力方面。本次网络讲座将引导您了解细胞治疗领域的发展,深入了解 MSC 的科学基础,并揭示培养这些细胞的开创性技术,为变革研究奠定基础。
了解我们的&研发科学家如何利用 Supra 产品线在无异种成分的环境中有效培养,生长和区分三种类型的 hMSC。这种方法为符合 GMP 标准的培养奠定了基础,这是细胞治疗方面的游戏规则改变者。
经验证,与常用的组织培养表面或主要竞争对手相比,对 HDFn 细胞进行研究更加高效,有效。 图 1 显示了在 Supra 表面显著改善的融合度和细胞产量。
图 1.与 Nunclon Delta 和竞争表面 (标有“供应商”) 相比,使用 Nunclon Supra 表面时, HDFn 细胞的细胞融合度约增加 40%。此外,与 Nunclon Delta 和竞争表面 (标记为 " 供应商 ") 相比, Supra 表面观察到的细胞活力提高,从而显著提高了受测 HDFn 细胞的细胞产量。
与 Nunclon Delta 和竞争表面相比, HUVEC 在 Supra 表面生长后的细胞融合度和形态有所改善。
图 2.与 Nunclon Delta 表面相比, HUVEC 细胞使用 Nunclon Supra 表面时会表现出增加的融合度。此外,与 Nunclon Delta 和竞争表面 (标记为 " 供应商 ") 相比,在 Supra 表面观察到细胞形态改善,其表面可显著提高在测试的 HUVEC 细胞中的细胞产量。
这个培养表面可提供多种产品规格规格,适合您的贴壁细胞培养应用。
疾病建模来自患者样本的原代细胞可用于创建疾病模型,使研究人员能够研究各种疾病的潜在机制。这些模型为疾病进展,药物反应和潜在治疗靶点提供了有价值的见解。
再生医学:原代细胞用于研究和开发再生疗法,例如基于干细胞的处理。通过分离和培养具有再生潜力的原代细胞,研究人员可以研究他们的分化能力,组织修复机制以及各种条件下的治疗应用。
癌症研究从患者肿瘤中获得的原代癌细胞使研究人员能够研究特定癌症类型的特征和行为。这些细胞有助于了解肿瘤异质性,药物耐药机制以及确定潜在生物标志物以进行早期诊断和靶向治疗。
免疫学研究原代免疫细胞在研究免疫应答,免疫细胞相互作用和免疫疗法的开发方面至关重要。他们使研究人员能够研究免疫细胞功能,细胞因子生成和免疫细胞信号通路,有助于疫苗开发,自体免疫疾病研究和癌症免疫治疗取得进展。
干细胞研究原代细胞,包括成体干细胞和诱导多能干细胞 (iPSC) ,被用于基础干细胞研究。它们有助于研究人员了解干细胞生物学,分化潜能和多能性机制。原代干细胞也可用作制备各种应用的特殊细胞类型的来源,例如组织工程和再生医学。
毒理学和环境研究:原代细胞用于评估化学品,污染物和环境因子对人体细胞的毒理学影响。它们提供了关于细胞反应,遗传毒性和细胞毒性的宝贵数据,有助于风险评估和监管决策。
神经科学研究原代神经元和神经胶质细胞用于研究神经系统的发育,功能和疾病。他们使研究人员能够研究神经元的连接性,突触可塑性,神经退行性疾病和潜在的治疗干预。
再生医学:细胞治疗细胞,如间充质干细胞 (MSC) 和诱导多能干细胞 (iPSC) ,针对其再生能力进行了广泛研究。其有可能分化为各种细胞类型和组织,在心血管疾病,神经退行性疾病和肌肉骨骼损伤等疾病中提供组织修复和再生的有效途径。
免疫疗法细胞治疗细胞,特别是免疫细胞 (如 T 细胞和自然杀伤 (NK) 细胞) ,用于免疫治疗。研究人员正在研究使用这些细胞来增强身体对癌症细胞,传染病和自身免疫性疾病的免疫反应。探索嵌合抗原受体 (CAR) T 细胞治疗和过继性细胞转移等技术以改善治疗结果。
基于细胞的基因治疗:细胞治疗细胞正在用于基因治疗遗传疾病的方法中。通过将功能基因引入患者特定细胞,研究人员致力于纠正基因突变并恢复正常细胞功能。这一研究领域对遗传代谢疾病,肌萎缩相关疾病和血液疾病等疾病具有前景。
组织工程细胞治疗细胞在组织工程研究中起着至关重要的作用,其中细胞与生物材料相结合来产生功能性组织或器官。研究人员正在研究使用细胞治疗细胞开发生物工程器官,如人工皮肤,心脏组织和肝构建体,目的是克服器官移植限制。
临床试验在许多临床试验中,针对各种疾病,包括神经系统疾病,心血管疾病,自身免疫性疾病和癌症,进行细胞治疗细胞的研究。这些试验旨在评估人类患者细胞治疗产品的安全性,有效性和长期影响。
细胞培养产品选择指南
为您工作流程的每一步找到最相关的细胞培养表面和规格。
使用 Gibco , Invitrogen 和 Nunc 进行可靠培养
Nunc 细胞培养塑料耗材、Gibco 培养基和胎牛血清是一个成熟的可靠组合,可以培养出令科学家满意的健康细胞。了解这些产品组合是如何共同提高生产率和便利性的,从而打造基于数据的竞争优势。
Nunc 细胞培养用品
使用我们的交叉参考工具切换至 Nunc 经细胞培养处理的塑料器具。您可将供应商的货号 (SKU) 输入到检索字段中,查找Nunc替代品。
培养基配方工具
找到适合的DMEM、DMEM/F-12、MEM 和 RPMI-1640 培养基的 Gibco 培养基配方。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。